showcase.par.10590.image.0.0.1
全球科研人员信任品牌出产的高质量的热灭活血清。
  • 56°C加热30分钟用于补充灭活
  • 高温灭活血清,尤其适用于免疫学研究
澳洲来源热灭活胎牛血清
  • 内毒素水平: <=10 EU/ml.
  • 血红蛋白水平: <=30 mg/dl (通常 <=25 mg/dl)
除澳洲来源的热灭活胎牛血清外,我们还可提供新西兰来源的热灭活新生牛血清和牛血清。