Search Thermo Fisher Scientific
无需分液的溶液,可最大限度避免污染并节省时间。Gibco One Shot 50 mL 瓶装胎牛血清可显著改善您的研究结果,解决减缓您研究步伐的种种难题。立即加入无需分液
“这种瓶装方案使我们能在保持产品无菌的同时,保证速度和便利性。由于我们实验室有很多学生出入,此方案可确保不会因经验不太丰富的操作人员疏漏而毁掉整包 FBS。”Bethany C. Prudner 博士,圣路易斯州华盛顿大学代谢组学肉瘤实验室
您的试管架不再只用来放锥形管。One Shot 50 mL 瓶装胎牛血清完美契合大多数管架——包括牢固、耐用的 30 mm Nalgene Unwire 管架。因此,您还可以享受到易倾倒、易保存、免分装瓶带来的便利。
One Shot 50 mL 瓶装 FBS 比从 500 mL 瓶进行分装少产生 33% 的塑料垃圾(见下表)。塑料用量越少,石油原料消耗就越少,温室气体排放量也就越少。在实验室,一位通常每年使用 20 L 胎牛血清的客户如果选择 One Shot FBS,每年可以节省近 7 小时的实际操作时间,少产生 7 磅塑料垃圾。这对实验室生产效率和环境都非常有利。
方法 | 过程步骤 | 所需的塑料量 | 重量 (g) | 塑料总重 (g) |
---|---|---|---|---|
从 500 mL 瓶进行分装 | 原容器 | 1 x 500 mL 瓶 | 79.4 | |
分装到锥形管中 | 1 x 25 mL 血清学移液管 | 18.8 | ||
10 个锥形管 | 140.3 | 238.5 | ||
One Shot 50 mL 瓶装 FBS | 原容器 | 10 x 50 mL 瓶 | 159.0 | 159.0 |
减少 33% 垃圾 |
50 mL 瓶的大小跟 Gibco 500 mL 瓶装 RPMI、DMEM 或其他 Gibco 培养基能完美组合搭配。培养基完整组合搭配有助于最大限度提高性能和重现性。
有关 One Shot 50 mL 瓶装 FBS 参数问题,请通过 techsupport@thermofisher.com 联系技术服务部门咨询
我们全球科学期刊引用最多的 FBS 产品,可满足您的研究需要和预算要求。