Search Thermo Fisher Scientific
由于某些批次的 FBS 含有残留量的抗生素四环素 (Tet),可在非常灵敏的 Tet 诱导型基因表达系统中发生非预期表达。四环素系统认证 FBS 也称为无四环素 FBS(无 Tet FBS),经设计和测试可确保不存在可检测到的四环素和四环素类似物,因此这种特殊血清是依赖这些表达系统的细胞培养应用的理想选择。
Tet 认证 FBS 可应用于许多领域。
研究领域 | 示例 |
---|---|
神经科学 | 生产 GABAA 受体以进行电生理研究 [1] |
癌症研究 | 通过 Tet-on 定量控制膀胱癌中的 PVT1 表达 [2] 四环素调控的 shRNA 表达用于单核细胞相互作用 [3] |
药物筛查 | 建立用于药物筛查的诱导型谷氨酸受体的细胞系 [4] |
疫苗研发 | 用 Tet 诱导型系统研究更安全的牛痘病毒疫苗 [5] |
基因编辑 | CRISPR/Cas9 介导的 NFAT5 [6] 以及 PVT1 和 ANRIL 的控制 [7] |
一家生物制造组织希望提高细胞培养病毒生产的安全性,已工程化一个细胞系,该细胞系仅在存在四环素的情况下允许病毒表达。用 Tet 认证 FBS(无四环素 FBS)替代传统 FBS 可以更好地控制病毒生产。
使用的 FBS | 活化 | 结果 |
---|---|---|
Tet 系统认证 FBS | -Tet | |
Tet 系统认证 FBS | +Tet | |
含残留四环素的标准 FBS | -Tet | |
含残留四环素的标准 FBS | +Tet |
使用 Tet 认证 FBS 有助于实现对病毒生产的最佳控制。
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.