TrypLE Express
TrypLE™ Express (1X), TrypLE™ Select (1X), 和 TrypLE™ Select (10X)
  • 温和处理细胞-保持细胞的繁殖活性
  • 节省时间-快速分离各种细胞
  • 非动物来源 - 纯正、均一、高效
  • 室温稳定 - 使用更方便
立即订购
TrypLE™ Express——用量经济,使得TrypLE适用于所有研究人员
TrypLE™ Select (1X)-产自于专用的非动物源的设备上
TrypLE™ Select (10X)——可用于强贴壁性细胞的解离,使用精密的非动物来源的仪器生产
温和且便捷
TrypLE™不含动物及人来源成分,是对细胞温和的超纯试剂。 无需使用胰蛋白酶抑制剂来灭活。 TrypLE™是在含血清及无血清条件下,解离各类贴壁培养哺乳动物细胞系的理想试剂,可以直接替代您当前使用的胰蛋白酶。
室温下稳定
TrypLE™可在室温下稳定储存,在您需要的时候即可使用。 TrypLE™细胞解离试剂在室温下可稳定保存24个月,使得储存和使用更容易、更便捷。
TrypLE™ Express
TrypLE™ Express 证明了高性能与低价位可以共存。 TrypLE™ Express具有显著的规模经济效益,更易替代胰蛋白酶。 使用TrypLE™ Express快速、有效、无损地解离细胞。
TrypLE™ Select (1X)
TrypLE™ Select (1X) 由本公司位于纽约格兰德岛的工厂使用顶级的非动物来源设备生产。
TrypLE™ Select (1X)细胞株释放时间
  TrypLE™ Select
细胞株 培养基 细胞释放所需的平均时间
(分钟)
平均存活(%)
293FDMEM + 5% FBS297
VEROVP-SFM5100
VEROEMEM + 5% FBS8100
VEROOptiPro798
CHO-K1CHO III A795
TrypLE™ Select (10X)
TrypLE™ Select (10X) 可用于以完全强度快速且温和地解离强贴附细胞。 TrypLE™ Select (10X) 也是由本公司位于纽约格兰德岛的工厂使用顶级的非动物来源设备生产。
强贴壁细胞消化时间
  TrypLE™ Select 10xTrypLE™ Select
超强贴壁
细胞株
培养基 细胞释放所需的平均时间
(分钟)
平均
活力(%)
细胞释放所需的平均时间
(分钟)
平均
活力(%)
PK-15EMEM + 10% FBS11.7 ± 2.099.4 ± 0.32798
PK-15OptiProN/AN/A1199
MDCKOptiPro15.3 ± 0.898.7 ± 0.52898
MDBKDMEM + 5% FBS8.0 ± 1.398.8 ± 0.515100
A549DMEM + 10% FBS5.2 ± 0.399.1 ± 0.5998
MSCDMEM + 10% MSC FBS7.8 ± 1.298.7 ± 1.3N/AN/A
MSCStemPro MSC SFM8.7 ± 1.597.5 ± 0.1N/AN/A
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments