Countess® II FL 自动细胞计数仪是一种由 Invitrogen 设计生产的台式仪器,利用台盼蓝染色法进行细胞计数与细胞活力测量。Countess™ 提供快速、简易且准确的细胞计数方式,无需使用血细胞计数器,因此可避免细胞手动计数的枯燥与主观性。
GIBCO® 品牌的 TrypLE™ Select 与 TrypLE™ Express 是高纯度重组丝氨酸蛋白酶,不含动物源成分 。TrypLE 旨在以一种更温和的方式除去塑料培养瓶和平皿表面的贴壁细胞。此外,它在室温下稳定,可直接替代胰蛋白酶。
  • 本实验方案详细陈述了采用 TrypLE 细胞解离产品与 Countess® II FL 自动细胞计数仪来获得准确细胞计数结果的流程。
方案
采用 TrypLE™ 细胞解离试剂进行细胞解离
  1. 在 37℃ 下预热 TrypLE™。
  2. 将培养瓶(或者平皿)内的生长培养基吸走,用 5 mL 不含钙镁的 Dulbecco 磷酸盐缓冲液 (D-PBS) 洗涤细胞,轻轻地来回晃动细胞瓶。慢慢倒出 D-PBS。
  3. 向瓶内加入合适体积的预热 TrypLE™ Select 或 TrypLE™ Express(即,T25 cm2 瓶中加 1 mL,T75 cm2 瓶中加 3 mL)。轻轻晃动瓶子,使得溶液能够完全覆盖细胞层。
  4. 在 37℃ 下孵育直至可见细胞分离(每5分钟观察一次)。轻轻拍打瓶子,使细胞分散。
  5. 添加合适体积的完全生长培养基,重悬细胞,并用移液器反复吸吹以打散可能存在的细胞团。
采用 Countess™ 自动细胞计数仪进行细胞计数与活性测定
  1. 接通电源启动仪器。
  2. 在进行细胞计数前,先依次按 Settings(设定)和 Cells(细胞)将模式调到 Cell(细胞)模式
  3. 按 Parameters(参数)按钮以确保设定正确。
  4. 从步骤5中取 10 μL 细胞悬液,加入到 10 μL 0.4% 台盼蓝染料中。用移液器上下吹吸,轻轻混匀液体。
  5. 添加 10μL 样品混合物到 Countess 细胞计数室载玻片一侧的半月形计数腔孔内。
  6. 将载玻片样品 A 侧先插入 Countess™ 的载玻片端口,直到听到轻柔的咔哒声。可从一个腔 (A) 或两个腔(A 和 B)对样品进行计数。
  7. 按下 Zoom(变焦)按钮,使用聚焦旋钮来优化图像分析:
    • 活细胞具有明亮的中心区域与暗淡的边缘。
    • 死细胞整个细胞呈均一的蓝色,无明亮的中心区域。
  8. 使用网格定位载玻片,并检查多个区域内的图像。如有必要,使用 Focus lock(聚焦锁定)旋钮锁定聚焦。
  9. 按下 Count cell(计数细胞)按钮获取结果。
  10. 记录细胞计数结果或者读数后保存。
  11. 按下 more data(更多数据)按钮来查看数据详细信息与数据的图解表示。
  12. 取出并正确处理废弃载玻片。
如需 Countess™ 自动细胞计数仪的详细使用说明,请参阅 www.lifetechologies.com/countess 上的手册
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments