Gibco 重组人bFGF
bFGF 是维持培养的胚胎干细胞处于未分化状态的关键成分。Gibco 重组人 bFGF 是一种用于细胞培养应用的生物活性蛋白。Gibco bFGF 有三种形式:1 )bFGF (AA 1-155),全长型,2) bFGF (AA 10-155),截短型,和 3) 热稳定 bFGF。
优于竞争产品的卓越生物活性
恒定密度的 BALB/3T3 细胞(小鼠成纤维细胞系,ATCC:CCL-163)在 37°C、5% CO2 环境下在无血清培养基中与连续稀释的bFGF 共培养 18-24 小时。孵育结束后,在 490/650 nm 处读取测试样品每个浓度的光密度 (OD),其与细胞数量成正比。细胞增殖剂量曲线是用平均 OD 与bFGF 浓度 (ng/mL) 绘制。
参考文献