我们生产了多种 Gibco 无血清培养基配方,旨在极大程度提高悬浮人胚胎肾 (HEK) 293 细胞的生长和扩增能力。
选择适合您的研究的 Gibco 无血清 HEK 293 生长培养基:
培养基
化学成分明确
适用于转染
主要应用
FreeStyle™ 293
瞬时转染、蛋白生产和抗体生产
FreeStyle™ F-17
兼容多种瞬时蛋白表达系统和转染试剂;可用作 CHO 系统中的生长培养基
CD 293
病毒表达和稳定细胞系的转染
293 SFM II
适用于 HEK 293 悬浮细胞的无血清生长培养基
Expi293™ 表达培养基瞬时转染,超高蛋白产量
仅供研究使用。不得用于任何动物或人类的治疗或诊断。