›
生命科学
›
细胞培养和转染
›
哺乳动物细胞培养
›
蛋白表达培养基
细胞培养产品限时特价,下单赚积分兑大礼,点击查看 ›
蛋白表达培养基(PEM)
展开导航
‹
哺乳动物细胞培养
HEK 293 细胞培养基
›
蛋白表达培养基
›
T 细胞培养基
›
干细胞培养基
›
蛋白表达培养基 (PEM) 是一种非动物源性培养基,推荐用于进行重组蛋白生产的转染PER.C6细胞的生长。 需要含有L-谷氨酸的添加剂或者GlutaMAX™-I添加剂 每批PEM均通过细胞培养进行了性能测试。
重组蛋白在PER.C6细胞中的高效表达。
支持摇瓶、转瓶和生物反应器中转染后PER.C6细胞的大规模、高密度培养
无L-谷氨酰胺配制,以便实现最大限度的稳定性
支持悬浮培养的亲本PER.C6、HEK 293和HeLa细胞的生长,同时也可支持转染后PER.C6细胞的生长,从而用于蛋白质表达
12661013