微血管内皮细胞培养系统
  • > 500,000个细胞/样品瓶,在 3' 培养结束时冻存
  • > 70% 存活率
  • > 16次细胞群体倍增 HMVECad
  • > 16次细胞群体倍增 HMVECnd
  • 优化后的性能优于主要竞争对手
有关细胞、技术资源和相关技术的综合列表,请访问细胞资源中心
获取更多信息
培养中生长的人微血管内皮细胞 (HMVECad) 的相差图像
在添加了微血管生长添加剂 ( MVGS)且含附着因子的131培养基( M-131-500) 中生长的 HMVECad。解冻后首次培养。
第3天 - HMVECad
第5天 - HMVECad
第7天 - HMVECad
仅供科研使用,不可用于诊断目的。