Search Thermo Fisher Scientific
提供以下细胞类型:
使用以下细胞类型进行表达:
我们使用的细胞适合在悬浮液中生长,但如有必要,也可以使用贴壁细胞进行蛋白表达。
我们使用振动筛和 WAVE™ 袋培养技术。目前,我们的最大培养量是 25 L 。
不可以。目前,我们专注于提供细胞内或分泌的蛋白(例如抗体、细胞因子)以及含人工分泌引导剂的可分泌蛋白服务。
不包含,此价格仅适用于蛋白服务;不包括基因合成、亚克隆和质粒制备工作。
我们建议您由我们来制备表达优化基因,并将其亚克隆到您选择的载体中来生产蛋白。但是,只要您预先测试蛋白表达能力并将分析结果发送给我们,我们便可以使用您的构建体来生产蛋白。例如,使用考马斯染色获得的蛋白定量估算以及您使用的细胞培养量信息。
为了提供可靠的价格估算,我们需要有关您蛋白生产性能的信息。这就是 GeneArt 从基因至蛋白试 生产的目的,我们以此来评估您构建体的表达和纯化性能。试生产完成后,我们可以为您提供特定蛋白含量的联合报价
遗憾的是,我们不了解。由于细胞系和蛋白生产项目差异很大且各不相同,因此每个项目都单独定价。请在发送给我们 客户支持 的电子邮件中指定特定项目,我们将为您报价。
可以,请发送电子邮件至 geneartprotein@thermofisher.com,我们将为您提供服务概述
我们使用所有可用的纯化方法,例如,亲和标签纯化,ProteinG/A(用于抗体或其衍生物),或离子交换/疏水相互作用色谱和凝胶过滤色谱的组合。
是的,我们使用的标签可以在纯化后切除并从纯化蛋白中去除(例如,在基因合成过程中引入凝血酶或 TEV 蛋白酶裂解序列—裂解后可能会有一些氨基酸残留)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。