Clones
用于定制 DNA 构建体的 GeneArt 定制基因合成服务
GeneArt 定制基因合成是一种可靠且具成本效益的方法,可为您提供具有 100% 序列准确度的定制 DNA 构建体。为了最大限度地提高合成基因的表达量,利用我们的专利 GeneOptimizer 算法提供序列优化,该算法采用了独特的多因素方法,超越了密码子优化。
要求定制 DNA 合成指南
订购定制的DNA合成服务
选择 GeneArt 基因合成服务的原因
  • 可靠的交付:通过外包您的克隆和DNA片段需求来节省时间和精力,使您能够专注于您的研究中更重要的方面。
  • 快速合成:使用我们的加速服务,周转时间从5个工作日开始。标准交付速度比许多传统的克隆方法更快。
  • 灵活的定制流程:在您选择的载体中获得您所需要的序列——包括具备挑战性的复杂结构和定制载体。
  • 优化发现:利用 GeneOptimizer 工具来提高蛋白的表达和转化效率,以便在关键时刻获得更快的发现途径。
如果基因合成载体选择工具中没有您要找的载体,或者您需要在您独特的载体中交付合成的基因;我们能够为您提供相关服务。
为什么要使用独特的载体?
  • 为您节省时间——我们为您进行亚克隆
  • 收到未来的克隆体,可随时在您的独特载体中使用
  • 保密——您的载体不会被提供给除了您之外的其他任何人
了解定制载体的订购流程
请注意:为了获得最好的价格和最准确的周转时间,请记得优化您的序列以降低复杂性。
范围 (bp)生产时间(工作日)
Value 基因合成Prime 基因合成
100-199不适用7+
200-11997+7+
1200-30009+9+
3001-500017+17+
5001-9000不适用22+
9001-12000不适用27+
运输图标
用于更快得到您的克隆基因的选项
  • 使用我们的快速服务*,节省1-2天的周转时间
  • SuperSPEED只需5天开始(最大1.8kb)
*适用于标准基因合成(非复杂、GC 含量 20–80%、重复、二级结构)。对于复杂的序列合成,这些较长的生产时间将在生产前进行沟通。