Search Thermo Fisher Scientific
将PCR扩增的DNA片段 (带有A突出端或平末端) 直接连接至超过40种亚克隆、测序或表达载体内,只需5分钟即可完成——获得多达95%的重组克隆。
|
图1. TOPO克隆步骤。 TOPO PCR克隆只需三个简单的步骤。 将PCR产物与TOPO克隆载体混合,等待五分钟,然后转化入大肠杆菌。
步骤 | Topo TA 克隆试剂盒 | TA/UA 克隆 | 限制性酶切连接法 |
---|---|---|---|
使用现有引物? | 是 | 是 | 否 |
载体是否可直接用于克隆? | 是 | 是 | 否 |
包含连接试剂? | 是 | 是 | 否 |
单独制备或购买感受态细胞吗? | 不,已包括在内 | 购买: 0小时 制备: 长达 6 小时 | 购买: 0小时 制备: 长达 6 小时 |
连接时间 | 5 分钟, | 1 小时)。 | 2 - 23小时 |
重组效率 | 高达 95% | 60 - 80% | ~60% |
克隆所需时间 | 5 分钟, | 1 - 12小时 | 2 - 23小时 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。