TOPO PCR Cloning
二十年前,TOPO 之名就已成为 PCR 克隆领域高质量和颠覆性创新的代名词。如今,Invitrogen TOPO 克隆试剂盒仍然是最快捷、最简单、最高效的克隆解决方案。无可取代。
TOPO 克隆技术手册
  • 快捷—仅需 5 分钟,室温下反应
  • 简易—只需简单 3 步,即可向您的 PCR 产物之中加入限制性酶切位点或通用引物位点
  • 高效—高达 95% 的克隆中含有所需插入片段
  • 灵活—可提供不同规格,以适应您所使用的聚合酶
  • 久经考验—20,000 次文献引用
无论您的下游实验应用是什么,TOPO PCR 克隆解决方案均能帮助您更快地获得所需的克隆,为您节约时间来解决更加重要的问题。
TOPO 本月提示
使用含 ccdB 致死基因的 TOPO Zero Blunt 载体,无需蓝白斑筛选。插入 PCR 产物破坏基因时,转化后仅阳性重组体能够生长。
精选视频
了解TOPO PCR克隆技术的工作原理
了解它如何简单地在 5 分钟内实现 95% 的克隆效率。
选择适合您的 TOPO 克隆解决方案
适用于将经校正热稳定DNA聚合酶扩增的平末端 PCR 产物直接插入质粒载体。现在增加25%的反应次数。
适用于将经 Taq 聚合酶扩增的 PCR 产物直接插入质粒载体进行亚克隆。现在增加25%的反应次数。
使用新型线性化、拓扑异构酶 I 活化的 pCR™-XL-2-TOPO 载体,可轻松、高效地克隆特别长的 PCR 片段(长达 13 kb)。
TOPO 试剂盒(不含感受态细胞)
利用 TOPO 技术的 Gateway 重组克隆
利用 TOPO 技术的表达克隆
与发明者面对面
了解 Jon Chestnut 博士(Synthetic Biology R&D(合成生物学研发部)研究员)如何研发出革命性的 TOPO 克隆方法。
Jon Chesnut 博士
TOPO 克隆技术
仅供科研使用,不可用于诊断目的。