Search Thermo Fisher Scientific
从多种样品类型(包括组织、细胞、血液、血清、植物和法医样品)中分离并纯化高质量的基因组 DNA 。无论您青睐有机试剂、过滤柱或磁珠、我们的 DNA 纯化产品设计用于灵敏度高且可扩展的提取、适用于多种下游应用。
DNA 参考指南 通过 DNA 类型提取 DNA病毒 DNA 提取给良好回收和检测灵敏度带来了特殊的挑战。从稀释度高的溶液或无细胞样品中捕获和裂解病毒颗粒是第一关。我们所开发DNA纯化产品经过优化,可从若干形式选项的多种样品类型中提供最大病毒DNA产量、纯度和完整性。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
低丰度病毒 DNA 的高通量回收 | 从各种样品类型中提取病毒 DNA | 低丰度病毒 DNA 的一致性回收 | |
---|---|---|---|
PureLink Pro 96 病毒 RNA/DNA 纯化试剂盒 | MagMAX 病原体 RNA/DNA 试剂盒 | PureLink 病毒 RNA/DNA 小量提取试剂盒 | |
原始材料 | 200 μL 无细胞样品 | 50-300 uL | 500 μL细胞样品 |
样品类型 | 血浆、血清、脑脊液 | 血浆、血清、全血、拭子、粪便、耳槽、精液、口腔液、库存培养物 | 血浆、血清、脑脊液 |
方案时间 | 30 分钟 | 45 分钟 | 45 分钟 |
分离技术 | 硅胶板 | 磁珠法,可扩展,形式灵活 | 快速、便捷的硅胶柱 |
高通量兼容 | |||
制备次数 | 384 | 480 | 50 |
获得高质量的完整 DNA 通常是许多基本分子生物学应用(如 DNA 克隆、 测序、 PCR和 电泳)中的第一步和最关键的步骤。从组织样品中分离完整的总 DNA 片段,其困难在于组织的物理和生物化学性质。例如、许多 DNA 提取方法对肝脏等组织也同样有效、但纤维组织(如心脏)、脂肪组织(如脑)和脾脏等核酸酶丰富组织(如脾脏)会给 DNA 分离带来挑战。我们的组织试剂盒提供各种 DNA 提取试剂,以及您可能需要的支持,帮助从几乎所有类型组织中获取高产量、高纯度的完整 DNA。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
处理最大量的组织 | 从多种样品中快速分离出 gDNA | 高产量、高纯度 gDNA 、孔板形式 | 快速自动提取 DNA | |
---|---|---|---|---|
DNAzol 试剂 | PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | |
组织起始材料 | 最多 50 mg | 最多 25 mg | 最多 25 mg | 最多 25-50 mg |
产量 | 高达 250 µg | 5-10 µg | 5-10 µg | 10-80 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 15分钟 | 35分钟 | 45分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50、250 次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500 次制备 |
从细胞提取 DNA 是最广泛使用的分子生物学技术之一。这传统上是一个高度重复和劳动密集型的程序、需要大量的时间投入、通常涉及使用有毒有机化学品。我们已经开发出多种纯化产品、这些产品使用多种技术形式的有机提取、二氧化硅膜和磁珠,经过优化、可提供从培养细胞包括细胞悬浮液中获得高产量、高纯度和完整性的 DNA。这些选项可为用户提供灵活性、通量以及产品和价格连续性的选择。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | ||
处理最多的细胞 | 快速从细胞中分离出 gDNA | 高产量、高纯度 gDNA、孔板形式 | 快速自动提取 DNA | |
DNAzol 试剂 | PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | |
细胞起始量 | 最多3x107个细胞 | 最多5x106个细胞 | 最多5x106个细胞 | 最多5x106个细胞 |
产量 | 高达 70 µg | 高达 10 µg | 高达 10 µg | 15-30 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 15分钟 | 35分钟 | 45分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50、250 次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500 次制备 |
图 1.利用 Invitrogen PureLink 基因组 DNA 小量提取试剂盒获得更高、更浓缩的产量。
基因分型已经成为药物基因组学研究临床试验中的重要应用。药物基因组学卓越中心的出现带来了从大量血液中纯化高质量基因组 DNA 的日益增长的需求。由于样品是在全球范围内采集和运输的、因此每份样品都可能需要不同的储存和运输条件。根据您的需求和预期的最终结果、选择适合的血液基因组 DNA 提取方法十分重要。我们提供多种试剂盒、专为您需要的不同纯度和规模的血液或血清样品 DNA 提取而设计。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
处理最大量的血液 | 快速从血液中分离出 gDNA | 板装高产量、高纯度 gDNA | 快速自动提取 DNA | 快速进行血液&唾液自动提取 | |
---|---|---|---|---|---|
DNAzol BD试剂 | PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | MagMAX DNA多样品Ultra 2.0试剂盒 | |
血液起始量 | 500 µL | 200 µL | 200 µL | 50–350 µL | 50 µL – 2 mL |
产量 | 10–20 µg | 3–10 µg | 3–10 µg | 1.5–16 µg | 1.5–80 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | |||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 15分钟 | 35分钟 | 使用 KingFisher 仪器 90 分钟 | 使用 KingFisher 仪器 45 分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50、250次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500次制备 | 100次制备或大包装试剂 |
植物 DNA 提取具有特殊挑战性,需要专为处理植物组织中富含的糖类、酚类和其他化合物而设计的试剂盒。植物细胞壁很难破坏,裂解物通常含有大量化合物,如单宁、酚类和复杂的多糖,此类化合物会影响DNA质量并抑制下游反应。我们可以提供全面的试剂盒、试剂、设备组合用于植物 DNA 的提取、纯化、分析和定量分析。使用我们的植物分子生物学试剂、可使您更容易地从植物样品中分离 DNA、获得样品信息、同时获得高产量和高纯度结果。
性价比最高 | 高品质的 gDNA具有很高的价值 | 从多种植物样品中快速分离出 gDNA | 快速 & 自动提取 DNA | |
植物DNAzol试剂 | PureLink 基因组植物 DNA 纯化试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX DNA 植物提取试剂盒 | |
植物组织起始量 | 100 mg | 100 mg | 最多 25 mg | 最多 100 mg |
产量 | 视初始材料不同而不同 | 1–15 µg | 从组织中提取5-10 µg | 视初始材料不同而不同 |
制备时间 | 60分钟 | 40分钟 | 35分钟 | 40分钟 |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜离心吸附柱 | 过滤板 | 磁珠法,可扩展,形式灵活 |
可自动化 | ||||
高通量兼容性 | ||||
产品形式 | 100 mL | 50 次制备 | 4 X 96 次制备 | 96或384次制备 |
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 |
由于存在高水平多糖和多酚,植物组织很难处理。为何将这个问题与繁琐、低效的过程混合在一起?甲基三甲基溴铵(CTAB)方法需要大量时间和处理过程、从而限制通量。硅胶膜或磁珠方法依赖于胍和乙醇捕获 DNA 、但这些试剂通常不会去除植物样本中固有的抑制剂、可残留至最终产物,干扰下游 PCR 应用。这会导致样品处理频繁失败、导致重复纯化——如果您有时间和备用样品我们现在为您提供了专门设计的简单、高产量、高纯度的植物样品 DNA 纯化产品。去除了抑制剂、第一次就能获得可靠的下游结果。
福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织样品为基因表达分析提供了重要的稳定核酸来源。 FFPE 样品的临床应用是重要的、回顾性分析存档组织能够将分子检测结果与治疗反应和临床结果之间的相关性进行分析。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
快速 & 简单 | 低通量分离同一 FFPE 切片中的 RNA 和 DNA | 可扩展规模的分离同一 FFPE 切片中的 RNA 和 DNA | |
---|---|---|---|
Ion AmpliSeq Direct FFPE DNA 试剂盒 | RecoverAll 总核酸分离试剂盒用于 FFPE 样品 | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | |
制备时间 | 30分钟 | 4.5小时(16 个样品的总时间) 2.5 小时实际操作时间 | 4 小时(96 次制备的总时间) 1 小时实际操作时间 |
提取的最终产物 | DNA | 总 RNA、microRNA、gRNA | 总 RNA、microRNA、gRNA |
分离方法 | 裂解 | 柱式纯化 | 磁珠纯化 |
需要脱蜡 | |||
自动化兼容(脱蜡后) | 不适用 | (KF Flex和Duo Prime的脚本) | |
适用 FFPE 样品范围 | 单个 5-10 微米切片 ( 4-100 mm2 组织) | 最多 4 x 20 微米切片 (300 mm2组织) | 最多 2 x 20 微米切片 (300 mm2组织) |
样品体积 | 约20µL 含 DNA 的裂解物 | 约50µL μg 纯化的 DNA 约50µL μg 纯化的 RNA | 约50µL μg 纯化的 DNA 约50µL μg 纯化的 RNA |
适用于 Ion AmpliSeq DNA 面板(例如 Cancer Hotspot Panel v2) | |||
适用于 AmpliSeq RNA 面板(例如 RNA cancer 和 RNA fusion) |
固定过程会导致核酸和蛋白质间的交联,并会在碱基上添加单甲基基团导致共价修饰腺嘌呤和胞苷。因此、分子是刚性的、容易受到机械剪切。因此、为了利用 FFPE 组织作为 DNA 来源、需要采用一种可靠的方法从交联基质中提取 FFPE 组织。
有许多因素会影响从 FFPE 组织中分离出 DNA 的总体质量和产量。以下是对几个关键因素的建议:
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒可利用MagMAX 磁性颗粒快速、高效、自动地从 FFPE 样品中分离总 RNA 和 DNA。MagMAX FFPE NA试剂盒可提供更快的工作流程,使用毒性更低的试剂,同时整个过程不影响质量。这些试剂盒有助于实现与业界最优 RecoverAll 过滤器系统相当的核酸产量和纯度。MagMAX FFPE NA 试剂盒优于含类似方案的产品,其 RNA 和 DNA 产量与耗时更长、更具危险性且通量更低的方案相当。
RecoverAll 总核酸分离试剂盒的 操作程序需要约 45 分钟的实际操作时间。使用一系列二甲苯和乙醇洗涤液对 FFPE 样品进行脱蜡。接下来,它们要经过严格的蛋白酶消化,而且孵育时间应符合 RNA 或 DNA 回收的要求。使用包含柱上核酸酶处理的快速玻璃纤维过滤法纯化核酸,并洗脱到提供的水或低盐缓冲液中。
口腔黏膜细胞是用于获取遗传信息的最常见的样本类型之一。采集口腔黏膜的方法是用拭子擦拭人的面颊内侧。然后裂解拭子上的细胞、释放可纯化和分析的基因组 DNA 。
与血液样本一样、口腔拭子也已成为药物基因组学领域基因分型应用的标准样本类型。药物基因组学卓越中心的出现导致越来越多地需要从口腔拭子中纯化高质量的基因组 DNA 。我们提供了优化的试剂盒,用于从这些信息量丰富的样品中提取 DNA。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
快速分离 gDNA | 板装高产量、高纯度 gDNA | 快速、自动提取 DNA、建议用于 PGx | 具有最快的自动化 DNA 提取技术、适用于高通量处理 | |
---|---|---|---|---|
PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | MagMAX DNA多样品Ultra2.0试剂盒 | |
拭子数量 | 1个拭子 | 1个拭子 | 1个拭子 | 1-2个拭子 |
产量 | 高达 6 µg | 高达 6 µg | 2-12 µg | |
分离方法 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 15分钟 | 35分钟 | 1 小时 | 40分钟 |
制备规模 | 50、250次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500次制备 | 100次制备或大包装试剂 |
细菌无处不在。随着研究进展,我们正在进一步了解细菌在人类健康中所起的重要作用。微生物组的研究正在影响我们对糖尿病、营养不良、肥胖和妇女健康等领域的了解。
并非所有细菌细胞均同样易于裂解,革兰氏阳性样品尤其难以裂解。我们已开发多种产品形式来处理所有细菌细胞类型,从易于裂解的细胞到难以裂解的革兰氏阳性细胞。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
性价比最高 | 从细菌细胞中快速分离 gDNA | 板装高产量、高纯度 gDNA | 快速自动提取 DNA | |
---|---|---|---|---|
DNAzol 试剂 | PureLink 微生物组 DNA 纯化试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | |
细胞起始量 | 最多3x107个细胞 | 最多2x109个细胞 | 最多2x109个细胞 | 最多2x109个细胞 |
产量 | 高达 70 µg | 高达 25 µg | 高达 10 µg | 15-30 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 45分钟 | 35分钟 | 45分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50 次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500次制备 |
法医学 DNA 样本质量往往高度可变、使得难以验证单一纯化方法能有效对多种样本类型进行高通量筛选。ChargeSwitch 技术旨在采用单一实验方案纯化质量各异的样品,无需离心、无需引入高浓度盐或干扰下游分析方案的有机溶剂。
针对 STR 和较差或降解的样品进行了优化 | |
ChargeSwitch Forensic DNA纯化试剂盒 | |
方案时间 | <15分钟 |
---|---|
分离技术 | ChargeSwitch化学 |
高通量兼容 | |
高通量/自动化选项 | iPrep ChargeSwitch Forensic试剂盒 |
试剂盒规格 | 100 次制备 立即订购 |
ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒对低质量样品或环境降解样品具有高灵敏度和耐用性。此试剂盒完全经过单串联重复(STR)谱分析验证、并兼容高通量实验方案。在使用 iPrep 纯化系统时,使用 iPrep ChargeSwitch 法医试剂盒处理您的法医样本。
ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒的样品制备后通常在不到 15 分钟的时间内完成基因组 DNA 纯化、其中使用具有独特的可电离、核酸结合配体的磁珠,其电荷可根据周围培养基的 pH 值进行切换。通过含水缓冲液中简单的三步程序实现纯化、避免使用胍、乙醇和其他危险试剂。
ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒适用于 STR 分析、适用于单核苷酸多态性(SNP)分析中从毛囊泡中提取线粒体 DNA(mtDNA)、包含灵活的实验方案、可从多种法医样本类型中进行基因组 DNA 分离(图 1),如:
- 纸张和衣服上的干血斑
- 毛囊和发干
- 烟头
- 香烟纸
- 信封
- 饮用水拭子
- 口香糖
- 精子头细胞
- 阴道上皮细胞
- 车门把手棉签
- 可去除的细胞(例如,帽子、外套和手套)
- "触摸 DNA" (例如,工具、移动电话和显微镜)
- 染色牛仔
图 2.ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒可从具有挑战性的法医样品中有效纯化 DNA。 在收集的 54 支烟嘴(残留物)中,用 ChargeSwitch 法医试剂盒(红色棒)纯化了 48 份样品,其中 6 份样品使用了具有领先竞争力的试剂盒(蓝色棒)纯化。用picogreen和荧光分析来定量 DNA
图 3.根据样品类型计算的平均 DNA 产量。采用标准 CST 方案自动分离基因组 DNA,能够从多个法医学样品中纯化 DNA,并提供阴性对照。采用 Tecan Genesis 自动液体处理机器人,可在 96 孔板中对所有样品进行处理。该方案具有高度灵活性,能够处理全系列的测试样品。
病毒 DNA 提取给良好回收和检测灵敏度带来了特殊的挑战。从稀释度高的溶液或无细胞样品中捕获和裂解病毒颗粒是第一关。我们所开发DNA纯化产品经过优化,可从若干形式选项的多种样品类型中提供最大病毒DNA产量、纯度和完整性。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
低丰度病毒 DNA 的高通量回收 | 从各种样品类型中提取病毒 DNA | 低丰度病毒 DNA 的一致性回收 | |
---|---|---|---|
PureLink Pro 96 病毒 RNA/DNA 纯化试剂盒 | MagMAX 病原体 RNA/DNA 试剂盒 | PureLink 病毒 RNA/DNA 小量提取试剂盒 | |
原始材料 | 200 μL 无细胞样品 | 50-300 uL | 500 μL细胞样品 |
样品类型 | 血浆、血清、脑脊液 | 血浆、血清、全血、拭子、粪便、耳槽、精液、口腔液、库存培养物 | 血浆、血清、脑脊液 |
方案时间 | 30 分钟 | 45 分钟 | 45 分钟 |
分离技术 | 硅胶板 | 磁珠法,可扩展,形式灵活 | 快速、便捷的硅胶柱 |
高通量兼容 | |||
制备次数 | 384 | 480 | 50 |
获得高质量的完整 DNA 通常是许多基本分子生物学应用(如 DNA 克隆、 测序、 PCR和 电泳)中的第一步和最关键的步骤。从组织样品中分离完整的总 DNA 片段,其困难在于组织的物理和生物化学性质。例如、许多 DNA 提取方法对肝脏等组织也同样有效、但纤维组织(如心脏)、脂肪组织(如脑)和脾脏等核酸酶丰富组织(如脾脏)会给 DNA 分离带来挑战。我们的组织试剂盒提供各种 DNA 提取试剂,以及您可能需要的支持,帮助从几乎所有类型组织中获取高产量、高纯度的完整 DNA。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
处理最大量的组织 | 从多种样品中快速分离出 gDNA | 高产量、高纯度 gDNA 、孔板形式 | 快速自动提取 DNA | |
---|---|---|---|---|
DNAzol 试剂 | PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | |
组织起始材料 | 最多 50 mg | 最多 25 mg | 最多 25 mg | 最多 25-50 mg |
产量 | 高达 250 µg | 5-10 µg | 5-10 µg | 10-80 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 15分钟 | 35分钟 | 45分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50、250 次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500 次制备 |
从细胞提取 DNA 是最广泛使用的分子生物学技术之一。这传统上是一个高度重复和劳动密集型的程序、需要大量的时间投入、通常涉及使用有毒有机化学品。我们已经开发出多种纯化产品、这些产品使用多种技术形式的有机提取、二氧化硅膜和磁珠,经过优化、可提供从培养细胞包括细胞悬浮液中获得高产量、高纯度和完整性的 DNA。这些选项可为用户提供灵活性、通量以及产品和价格连续性的选择。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | ||
处理最多的细胞 | 快速从细胞中分离出 gDNA | 高产量、高纯度 gDNA、孔板形式 | 快速自动提取 DNA | |
DNAzol 试剂 | PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | |
细胞起始量 | 最多3x107个细胞 | 最多5x106个细胞 | 最多5x106个细胞 | 最多5x106个细胞 |
产量 | 高达 70 µg | 高达 10 µg | 高达 10 µg | 15-30 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 15分钟 | 35分钟 | 45分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50、250 次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500 次制备 |
图 1.利用 Invitrogen PureLink 基因组 DNA 小量提取试剂盒获得更高、更浓缩的产量。
基因分型已经成为药物基因组学研究临床试验中的重要应用。药物基因组学卓越中心的出现带来了从大量血液中纯化高质量基因组 DNA 的日益增长的需求。由于样品是在全球范围内采集和运输的、因此每份样品都可能需要不同的储存和运输条件。根据您的需求和预期的最终结果、选择适合的血液基因组 DNA 提取方法十分重要。我们提供多种试剂盒、专为您需要的不同纯度和规模的血液或血清样品 DNA 提取而设计。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
处理最大量的血液 | 快速从血液中分离出 gDNA | 板装高产量、高纯度 gDNA | 快速自动提取 DNA | 快速进行血液&唾液自动提取 | |
---|---|---|---|---|---|
DNAzol BD试剂 | PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | MagMAX DNA多样品Ultra 2.0试剂盒 | |
血液起始量 | 500 µL | 200 µL | 200 µL | 50–350 µL | 50 µL – 2 mL |
产量 | 10–20 µg | 3–10 µg | 3–10 µg | 1.5–16 µg | 1.5–80 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | |||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 15分钟 | 35分钟 | 使用 KingFisher 仪器 90 分钟 | 使用 KingFisher 仪器 45 分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50、250次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500次制备 | 100次制备或大包装试剂 |
植物 DNA 提取具有特殊挑战性,需要专为处理植物组织中富含的糖类、酚类和其他化合物而设计的试剂盒。植物细胞壁很难破坏,裂解物通常含有大量化合物,如单宁、酚类和复杂的多糖,此类化合物会影响DNA质量并抑制下游反应。我们可以提供全面的试剂盒、试剂、设备组合用于植物 DNA 的提取、纯化、分析和定量分析。使用我们的植物分子生物学试剂、可使您更容易地从植物样品中分离 DNA、获得样品信息、同时获得高产量和高纯度结果。
性价比最高 | 高品质的 gDNA具有很高的价值 | 从多种植物样品中快速分离出 gDNA | 快速 & 自动提取 DNA | |
植物DNAzol试剂 | PureLink 基因组植物 DNA 纯化试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX DNA 植物提取试剂盒 | |
植物组织起始量 | 100 mg | 100 mg | 最多 25 mg | 最多 100 mg |
产量 | 视初始材料不同而不同 | 1–15 µg | 从组织中提取5-10 µg | 视初始材料不同而不同 |
制备时间 | 60分钟 | 40分钟 | 35分钟 | 40分钟 |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜离心吸附柱 | 过滤板 | 磁珠法,可扩展,形式灵活 |
可自动化 | ||||
高通量兼容性 | ||||
产品形式 | 100 mL | 50 次制备 | 4 X 96 次制备 | 96或384次制备 |
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 |
由于存在高水平多糖和多酚,植物组织很难处理。为何将这个问题与繁琐、低效的过程混合在一起?甲基三甲基溴铵(CTAB)方法需要大量时间和处理过程、从而限制通量。硅胶膜或磁珠方法依赖于胍和乙醇捕获 DNA 、但这些试剂通常不会去除植物样本中固有的抑制剂、可残留至最终产物,干扰下游 PCR 应用。这会导致样品处理频繁失败、导致重复纯化——如果您有时间和备用样品我们现在为您提供了专门设计的简单、高产量、高纯度的植物样品 DNA 纯化产品。去除了抑制剂、第一次就能获得可靠的下游结果。
福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织样品为基因表达分析提供了重要的稳定核酸来源。 FFPE 样品的临床应用是重要的、回顾性分析存档组织能够将分子检测结果与治疗反应和临床结果之间的相关性进行分析。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
快速 & 简单 | 低通量分离同一 FFPE 切片中的 RNA 和 DNA | 可扩展规模的分离同一 FFPE 切片中的 RNA 和 DNA | |
---|---|---|---|
Ion AmpliSeq Direct FFPE DNA 试剂盒 | RecoverAll 总核酸分离试剂盒用于 FFPE 样品 | MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 | |
制备时间 | 30分钟 | 4.5小时(16 个样品的总时间) 2.5 小时实际操作时间 | 4 小时(96 次制备的总时间) 1 小时实际操作时间 |
提取的最终产物 | DNA | 总 RNA、microRNA、gRNA | 总 RNA、microRNA、gRNA |
分离方法 | 裂解 | 柱式纯化 | 磁珠纯化 |
需要脱蜡 | |||
自动化兼容(脱蜡后) | 不适用 | (KF Flex和Duo Prime的脚本) | |
适用 FFPE 样品范围 | 单个 5-10 微米切片 ( 4-100 mm2 组织) | 最多 4 x 20 微米切片 (300 mm2组织) | 最多 2 x 20 微米切片 (300 mm2组织) |
样品体积 | 约20µL 含 DNA 的裂解物 | 约50µL μg 纯化的 DNA 约50µL μg 纯化的 RNA | 约50µL μg 纯化的 DNA 约50µL μg 纯化的 RNA |
适用于 Ion AmpliSeq DNA 面板(例如 Cancer Hotspot Panel v2) | |||
适用于 AmpliSeq RNA 面板(例如 RNA cancer 和 RNA fusion) |
固定过程会导致核酸和蛋白质间的交联,并会在碱基上添加单甲基基团导致共价修饰腺嘌呤和胞苷。因此、分子是刚性的、容易受到机械剪切。因此、为了利用 FFPE 组织作为 DNA 来源、需要采用一种可靠的方法从交联基质中提取 FFPE 组织。
有许多因素会影响从 FFPE 组织中分离出 DNA 的总体质量和产量。以下是对几个关键因素的建议:
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒可利用MagMAX 磁性颗粒快速、高效、自动地从 FFPE 样品中分离总 RNA 和 DNA。MagMAX FFPE NA试剂盒可提供更快的工作流程,使用毒性更低的试剂,同时整个过程不影响质量。这些试剂盒有助于实现与业界最优 RecoverAll 过滤器系统相当的核酸产量和纯度。MagMAX FFPE NA 试剂盒优于含类似方案的产品,其 RNA 和 DNA 产量与耗时更长、更具危险性且通量更低的方案相当。
RecoverAll 总核酸分离试剂盒的 操作程序需要约 45 分钟的实际操作时间。使用一系列二甲苯和乙醇洗涤液对 FFPE 样品进行脱蜡。接下来,它们要经过严格的蛋白酶消化,而且孵育时间应符合 RNA 或 DNA 回收的要求。使用包含柱上核酸酶处理的快速玻璃纤维过滤法纯化核酸,并洗脱到提供的水或低盐缓冲液中。
口腔黏膜细胞是用于获取遗传信息的最常见的样本类型之一。采集口腔黏膜的方法是用拭子擦拭人的面颊内侧。然后裂解拭子上的细胞、释放可纯化和分析的基因组 DNA 。
与血液样本一样、口腔拭子也已成为药物基因组学领域基因分型应用的标准样本类型。药物基因组学卓越中心的出现导致越来越多地需要从口腔拭子中纯化高质量的基因组 DNA 。我们提供了优化的试剂盒,用于从这些信息量丰富的样品中提取 DNA。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
快速分离 gDNA | 板装高产量、高纯度 gDNA | 快速、自动提取 DNA、建议用于 PGx | 具有最快的自动化 DNA 提取技术、适用于高通量处理 | |
---|---|---|---|---|
PureLink基因组DNA小量提取试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | MagMAX DNA多样品Ultra2.0试剂盒 | |
拭子数量 | 1个拭子 | 1个拭子 | 1个拭子 | 1-2个拭子 |
产量 | 高达 6 µg | 高达 6 µg | 2-12 µg | |
分离方法 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 15分钟 | 35分钟 | 1 小时 | 40分钟 |
制备规模 | 50、250次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500次制备 | 100次制备或大包装试剂 |
细菌无处不在。随着研究进展,我们正在进一步了解细菌在人类健康中所起的重要作用。微生物组的研究正在影响我们对糖尿病、营养不良、肥胖和妇女健康等领域的了解。
并非所有细菌细胞均同样易于裂解,革兰氏阳性样品尤其难以裂解。我们已开发多种产品形式来处理所有细菌细胞类型,从易于裂解的细胞到难以裂解的革兰氏阳性细胞。
立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | 立刻订购 | |
性价比最高 | 从细菌细胞中快速分离 gDNA | 板装高产量、高纯度 gDNA | 快速自动提取 DNA | |
---|---|---|---|---|
DNAzol 试剂 | PureLink 微生物组 DNA 纯化试剂盒 | PureLink Pro 96 基因组 DNA 纯化试剂盒 | MagMAX-96 DNA多样品试剂盒 | |
细胞起始量 | 最多3x107个细胞 | 最多2x109个细胞 | 最多2x109个细胞 | 最多2x109个细胞 |
产量 | 高达 70 µg | 高达 25 µg | 高达 10 µg | 15-30 µg |
分离方法 | 有机提取 | 硅胶膜 | 过滤板 | 磁珠 |
兼容高通量应用 | ||||
兼容的应用 | 克隆、qPCR、测序 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 | 克隆、qPCR、测序、基因分型 |
制备时间 | 10-30分钟 | 45分钟 | 35分钟 | 45分钟 |
制备规模 | 100 mL | 50 次制备 | 4 X 96 次制备 | 50、96、500、2500次制备 |
法医学 DNA 样本质量往往高度可变、使得难以验证单一纯化方法能有效对多种样本类型进行高通量筛选。ChargeSwitch 技术旨在采用单一实验方案纯化质量各异的样品,无需离心、无需引入高浓度盐或干扰下游分析方案的有机溶剂。
针对 STR 和较差或降解的样品进行了优化 | |
ChargeSwitch Forensic DNA纯化试剂盒 | |
方案时间 | <15分钟 |
---|---|
分离技术 | ChargeSwitch化学 |
高通量兼容 | |
高通量/自动化选项 | iPrep ChargeSwitch Forensic试剂盒 |
试剂盒规格 | 100 次制备 立即订购 |
ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒对低质量样品或环境降解样品具有高灵敏度和耐用性。此试剂盒完全经过单串联重复(STR)谱分析验证、并兼容高通量实验方案。在使用 iPrep 纯化系统时,使用 iPrep ChargeSwitch 法医试剂盒处理您的法医样本。
ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒的样品制备后通常在不到 15 分钟的时间内完成基因组 DNA 纯化、其中使用具有独特的可电离、核酸结合配体的磁珠,其电荷可根据周围培养基的 pH 值进行切换。通过含水缓冲液中简单的三步程序实现纯化、避免使用胍、乙醇和其他危险试剂。
ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒适用于 STR 分析、适用于单核苷酸多态性(SNP)分析中从毛囊泡中提取线粒体 DNA(mtDNA)、包含灵活的实验方案、可从多种法医样本类型中进行基因组 DNA 分离(图 1),如:
- 纸张和衣服上的干血斑
- 毛囊和发干
- 烟头
- 香烟纸
- 信封
- 饮用水拭子
- 口香糖
- 精子头细胞
- 阴道上皮细胞
- 车门把手棉签
- 可去除的细胞(例如,帽子、外套和手套)
- "触摸 DNA" (例如,工具、移动电话和显微镜)
- 染色牛仔
图 2.ChargeSwitch 法医 DNA 纯化试剂盒可从具有挑战性的法医样品中有效纯化 DNA。 在收集的 54 支烟嘴(残留物)中,用 ChargeSwitch 法医试剂盒(红色棒)纯化了 48 份样品,其中 6 份样品使用了具有领先竞争力的试剂盒(蓝色棒)纯化。用picogreen和荧光分析来定量 DNA
图 3.根据样品类型计算的平均 DNA 产量。采用标准 CST 方案自动分离基因组 DNA,能够从多个法医学样品中纯化 DNA,并提供阴性对照。采用 Tecan Genesis 自动液体处理机器人,可在 96 孔板中对所有样品进行处理。该方案具有高度灵活性,能够处理全系列的测试样品。
我们的产品能以出色的可重现性提取高质量 DNA,适用于许多基础的下游分子生物学实验,包括: