WPR2150_Gene-Expression-AGUC
基因表达谱分析、验证和研究筛选的全面解决方案
基因表达谱分析可以同时比较两个或多个样品类型之间多个基因的表达水平。该分析有助于科学家确认表型差异的分子基础并为使用其他技术的深入研究选择基因表达靶标。基因表达谱分析可以为正常个体和异常个体(比如患病)中差异基因表达所起的作用提供有价值的分析结果。
Gene-Expression-Solutions-Marketing-Global-FHR
探索我们的基因表达解决方案和技术
通过实时荧光定量PCR进行基因表达分析
实时荧光定量PCR(RT-PCR)是差异化基因表达谱验证的金标准技术。我们提供的全面的TaqMan基因表达检测和灵活的形式,实现快速且极具成本效益的结果。
通过测序进行基因表达谱分析
采用下一代测序进行的转录组测序使利用中立可靠方法的能够发现表达基因差异。         
通过微阵列进行基因表达谱分析
微阵列使用公共序列数据资源的最新内容进行设计,可实现快速、详细的全转录组表达谱分析,甚至是使用缺少所需生物信息资源的富有挑战性的珍贵样品。
通过杂交检测进行基因表达谱分析
多重杂交检测其利用分支DNA技术进行信号扩增实现基因表达转录本的直接定量。这些检测适合定量测量设计用于从细胞或组织匀浆中直接定量测量RNA,而不经过RNA纯化或酶处理。
通过数字PCR进行基因表达定量分析
数字PCR让我们能够高精度地测量并分辨两倍或者更低的基因表达水平的变化。数字PCR还可以用于在无需参考基因的情况下进行转录本的绝对定量。