quantstudio3d
基于芯片的经济型数字PCR
现在,您可使用新型 Applied Biosystems QuantStudio 3D 数字 PCR 系统消除实时荧光定量 PCR 的局限性。作为一种简单和经济型的平台,QuantStudio® 3D数字PCR系统能让你获得准确、灵敏的绝对定量数据,满足要求更高的应用。QuantStudio® 3D数字PCR系统采用密封芯片技术,提供了方便、可靠、稳定的数字PCR方法。仅需上样就可完成。
申请报价  技术支持
新一代 PCR 技术降临
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统有如下优点:
  • 简单——上样然后运行,基于芯片的总包式工作流程
  • 经济——不到竞争平台价格的 50%
  • 绝对定量——无需标准曲线即可将浓度定量为拷贝数/μL
观看 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统工作流程视频,了解其简便性。
简单的工作流程,无需过多手工操作步骤及样本处理。
QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片采用使工作流程变得简单方便。不像其它的方法需要多次转移步骤和前期样品消化,QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片仅需简单加样并封膜——即可进行 PCR 分析。能同时完成 24 块芯片的热循环步骤,而且每个芯片的读取时间少于 30 秒,QuantStudio 3D 数字 PCR 系统使用简单、简化的工作流程完成数字 PCR。
QuantStudio 3D 工作流程
观看 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统工作流程视频,了解其简便性。
韩国的 Lab Genomics 公司使用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统来识别 FFPE 样品中的低频突变。
韩国天主教大学使用 dPCR 检测与前列腺癌和肺癌相关的低频突变。 
经济型解决方案让任何实验室都能开展数字PCR
由于 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统并非基于昂贵的液滴流技术,因而价格明显低于市场上其它的系统。即便是最相近的数字 PCR 竞品,平均也需要使用 10 年*时间才可节省出 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统节省的费用。此外,作为超过800万TaqMan®检测方法及数字PCR的主要供应商,我们可以最大限度的节约你的实验所需。
了解我们的特价综合包,帮助您立刻开始在自己的实验室使用数字 PCR。
在你的指尖完成绝对定量
数字PCR的绝对定量是通过平行运行成千上万的单独反应而实现的。Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D 数字 PCR 芯片使用硅基底板制造并在其上蚀刻有 20,000 个大小均一的纳米级反应孔,和基于液滴流的方法相比,实现了更好的上样控制和更少的反应失败概率,保证了绝对定量的更高准确性。
数字PCR扩展了现有TaqMan®检测的应用范围,实现了更高的灵敏度、精确度和绝对定量。此类应用包括罕见突变检测(或者被称为大海捞针式检测,例如在癌症样本中寻找突变)、病毒和细菌的定量和检测(获得病原体的绝对数)、转基因生物检测(例如检测GMO种子的存在)、下一代测序工作流程优化(精确定量NGS文库以及验证测序结果),以及参照标准品定量(为实时定量实验建立一个参照标准品)。
选择一下应用以了解更多相关信息:
简单的工作流程,无需过多手工操作步骤及样本处理。
QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片采用使工作流程变得简单方便。不像其它的方法需要多次转移步骤和前期样品消化,QuantStudio 3D 数字 PCR 芯片仅需简单加样并封膜——即可进行 PCR 分析。能同时完成 24 块芯片的热循环步骤,而且每个芯片的读取时间少于 30 秒,QuantStudio 3D 数字 PCR 系统使用简单、简化的工作流程完成数字 PCR。
QuantStudio 3D 工作流程
观看 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统工作流程视频,了解其简便性。
韩国的 Lab Genomics 公司使用 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统来识别 FFPE 样品中的低频突变。
韩国天主教大学使用 dPCR 检测与前列腺癌和肺癌相关的低频突变。 
经济型解决方案让任何实验室都能开展数字PCR
由于 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统并非基于昂贵的液滴流技术,因而价格明显低于市场上其它的系统。即便是最相近的数字 PCR 竞品,平均也需要使用 10 年*时间才可节省出 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统节省的费用。此外,作为超过800万TaqMan®检测方法及数字PCR的主要供应商,我们可以最大限度的节约你的实验所需。
了解我们的特价综合包,帮助您立刻开始在自己的实验室使用数字 PCR。
在你的指尖完成绝对定量
数字PCR的绝对定量是通过平行运行成千上万的单独反应而实现的。Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D 数字 PCR 芯片使用硅基底板制造并在其上蚀刻有 20,000 个大小均一的纳米级反应孔,和基于液滴流的方法相比,实现了更好的上样控制和更少的反应失败概率,保证了绝对定量的更高准确性。
数字PCR扩展了现有TaqMan®检测的应用范围,实现了更高的灵敏度、精确度和绝对定量。此类应用包括罕见突变检测(或者被称为大海捞针式检测,例如在癌症样本中寻找突变)、病毒和细菌的定量和检测(获得病原体的绝对数)、转基因生物检测(例如检测GMO种子的存在)、下一代测序工作流程优化(精确定量NGS文库以及验证测序结果),以及参照标准品定量(为实时定量实验建立一个参照标准品)。
选择一下应用以了解更多相关信息:
接收最新资讯
观看我们的数字 PCR 网络讲座系列以了解关于数字 PCR 及其应用的更多信息。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。