Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统是一种基于芯片板的数字 PCR(dPCR)平台,采用微流体阵列式芯片板(MAP)技术,可在一台仪器上完成 dPCR 所需的所有步骤——区室化、热循环和数据采集。dPCR 工作流程与您熟悉的 qPCR 工作流程相同,但 dPCR 使用更方便,其最大限度地减少了操作步骤,并最大限度地提高了一致性。
dPCR 不需要标准曲线,克服了稳定性差和准确度低的问题。QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统仅由一台仪器组成,将所需的所有步骤整合到一个芯片板中,并将多步骤多仪器工作流程转变为类似于 qPCR 的一步式工作流程。
决定仪器性能的短板在于试剂。长期以来,TaqMan 实时荧光定量 PCR 检测试剂盒一直被认为是基因分析的金标准。利用我们数十年的经验、独特的检测试剂盒设计算法和湿实验室验证过程,现在我们开发了一个同样稳健的 Absolute Q dPCR 检测试剂盒产品组合。与我们的 TaqMan 检测试剂盒一样,Absolute Q dPCR 检测试剂盒也有性能保证的支持*。
dPCR 工作流程无需繁琐且具有挑战性的样品和试剂制备步骤。QuantStudio Absolute Q 系统只需要一个手动操作步骤,这个步骤只需5分钟,而且技能要求极低。
QuantStudio Absolute Q 系统和 MAP16 dPCR 芯片板采用微流体阵列式芯片板(MAP)技术,使分析的微反应室总数具有出色的一致性。
利用 MAP 技术和死端试剂装载,每次反应可分析超过 95% 的输入样品,相比之下,其他 dPCR 平台为 25%-60%。
避免浪费宝贵的时间来移动生成的微反应室、移动芯片板和读取样品。试剂数字化、热循环和数据采集工作在90分钟内*被集成到单个系统中,无需手动传输步骤。
*90分钟时间完成的操作包括试剂数字化、热循环和数据采集。总时间可能因检测特定的热循环要求而异。
倾听 QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 用户的心声:
对于有罕见靶标的样品,分析的样品量对于检测超罕见事件至关重要,例如液体活检应用中 ctDNA 的检测。液体活检试剂盒必须对这些罕见变异体提供精确和准确的定量,这些变异体通常存在于高水平的野生型背景 DNA 中。
Absolute Q 液体活检 dPCR 检测试剂盒是一种精确、经济高效且快速的检测工具,可通过检测相关的癌症驱动因素和治疗耐药突变来监测治疗反应和耐药性。
了解有关 Absolute Q 液体活检数字 PCR 检测试剂盒的更多信息 ›
我们的检测试剂盒经过验证,提供性能保证,可以放心使用所产生的数据进行分析 ›
基因和细胞疗法使用各种病毒载体进行基因转移,因此其绝对定量或病毒滴度测量必须准确、精确和一致。
使用 Absolute Q 病毒滴度 dPCR 检测试剂盒可对病毒载体基因组进行轻松、准确的绝对定量。该试剂盒可以单独运行,或者使用目标靶基因的定制试剂盒进行多重检测,以测量浓度并评估生物制药和基因治疗研究的质量。
阅读有关 Absolute Q 病毒滴度数字 PCR 检测试剂盒的更多信息 ›
我们的检测试剂盒经过验证,提供性能保证,可以放心使用所产生的数据进行分析 ›
MAP 技术可实现每个数字 PCR 阵列 >20,000 多个微反应室(相当于 99% 以上的可用微反应室)的高度一致数字化。
凭借出色的试剂区室化和更低的错误风险(可能由手动工作流程步骤引起),QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统可精确可靠地进行罕见变异体的检测和定量。
该 QC 多重检测使用 QuantStudio Absolute Q 系统的所有4个光学通道来检测靶标1(FAM)、靶标2(VIC)、靶标3(ABY)和靶标4(CY5)。本图显示了 QuantStudio Absolute Q 分析软件根据 MAP16 芯片板上的单个反应生成的 dPCR 荧光图。
借助我们的综合服务计划,尽可能延长系统正常运行时间、降低维修成本、缩短周转时间、延长仪器使用寿命并帮助保持较佳性能。对于 QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统,AB 质保服务计划是最合适的选择。该服务计划有助于排除不确定因素,确保仪器正常运行,可从问题预防转向快速解决。
所有零件、人工和差旅成本均包含在标准维修中,年度计划维护使您可以轻松确保仪器一直处于最佳维护状态。此外,借助 SmartStart 向导等功能,可确保您获得成功。在专业培训师的带领下,现场指导将提供交互式教育,包括应用特定讲座、亲自动手的实验准备、仪器和软件设置以及基本数据分析。 通过 thermofisher.com/instrumentservices 了解我们的服务和支持解决方案
染料相容性 | 有关更多详细信息,请参阅“光学配置”。FAM、HEX、VIC、ABY、ROX、CY5、JUN |
光学多重检测 | |
动态范围 | 5个 log |
灵敏度 | 1-100,000 拷贝数 |
精确度 | ±10% |
样品处理量 | 每次运行可处理多达16份样品。 MAP16 芯片板能够以4种间隔运行(即4、8、12或16) |
每次反应的微反应室 | 20,480 |
分析样品的百分比 | 95% |
尺寸(未包装) | 620 mm(长) × 600 mm(宽) × 540 mm(高) 24.5(长) × 23.5(宽) × 21.2(高)in |
尺寸(包装) | 826(长) × 940(宽) × 899(高)mm 32.5(长) × 37(宽) × 35(高)in |
重量 | 大约 60 kg/132 lbs |
接口 | 电源,USB 3.0(连接专用 PC) |
冷却模式 | 强制对流 |
光源 | Rax,蓝色,绿色磷光体高功率 LED |
光学通道 | 5个(固定配置) |
电源输入 | 100-240 Vac,50-60 Hz |
额定功率 | 1200-1600 W |
额定电流 | 12 A(110 V),8.5 A(230 V) |
最大噪音水平 | 70 dB |
操作系统 | Windows 10(64位)或更高版本 |
计算机 | 戴尔 OptiPlex XE3 塔式机 |
# | 彩色 | 激发滤光片峰值 λ | 发射滤光片峰值 λ | 相容染料示例 |
1 | 蓝色 | 466 | 520 | FAM |
2 | 绿色 | 514 | 560 | HEX VIC |
3 | 黄色 | 549 | 589 | ABY |
4 | 红色 | 589 | 625 | ROX |
5 | 暗红色 | 630 | 684 | JUN CY5 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。