Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 生物安全柜 (BSC) 是拥有数十年制造经验且深入了解客户需求的产品。我们的 BSC 值得信赖,其在安全性、功能性、易用性和用户友好性方面取得了较大进步,使其在任何实验室中都广受欢迎。探索下一台更好的生物安全柜所提供的丰富功能。
所有 II 级生物安全柜都使用过滤器和受控气流来捕获污染。我们具有专利技术的先进气流设计通过智能、自动和持续调整气流可提供更高级别的安全性,从而确保持续提供极佳保护。这种 SmartFlow 设计采用双电机,使用具有专利技术的控制系统,该系统可持续平衡进气气流和下降气流以实现更可靠的污染物控制,且无需使用机械节气阀。该系统还能持续调整风扇速度以确保最佳气流速度,并可在过滤器随时间推移载满颗粒物时自动补偿阻力。
Thermo Scientific BSC 经过设计和工程改造不仅具有安全性,还让我们在保护人员、产品和环境方面具有无与伦比的信心。我们的产品拥有丰富的故障安全功能,能够应对实验室中可能出现的极不可能发生的“假设”情况。我们采用先进的技术来持续监控操作安全情况,从而使您可以专注于工作,无需担心保护不到位的情况。最佳安全保障是指始终具备周全的安全措施,不需要您时刻考虑此方面的问题。所有生物安全柜都经过第三方验证,符合业界极为严格的标准。
| II 级/A2 | II 级/B2 | II 级细胞毒性 | 超净工作台 |
---|---|---|---|---|
保护对象 |
|
|
|
|
关键差异 | 最常用的类型。超过 90% 的生物安全柜为 II 级 A2。 | 适用于不需要在安全柜内再循环过滤空气和更大体积的外部排气的应用。 | 符合处理 CMR 材料的特殊标准,包括更安全地更换已污染过滤器的方案。 | 用于只需通过受控层流和过滤进行样品保护的应用。 |
标准 | NSF/ANSI 49 YY 0569 EN 12469 NF EN 12469
| NSF/ANSI 49
| DIN 12980 EN 12469 | EN 61010-1;EN 61326-1 CE:2014/35/EU:2014/30/EU;2011/65/EU,包括 (EU) 2015/863(修正指令 2011/65/EU 的附件 II) |
第三方校验 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Thermo Scientific 生物安全柜的构造达到了极高标准的质量、安全性和性能水平。我们将产品交给全球范围内极为严格的测试、认证和校验组织进行了检测。
NSF/ANSI 49 Thermo Scientific 1300 系列 II 级安全柜由美国领先的检测机构 NSF International 进行独立测试, | |
。 | NF EN 12469 由 LNE 进行独立测试,已通过 EN 12469 和 NF 认证:Herasafe 2030i II 级生物安全柜(1.2 m 型)、Herasafe 2025(1.2 m 型)和 MSC-Advantage BSC(0.9 和 1.2 m 型)。 |
EN 12469 我们的 II 级生物安全柜由 TÜV Nord 进行独立测试,符合 EN 12469,已通过 GS 认证。 | |
DIN12980 我们的单件式工作台面安全柜经过独立测试,已通过 DIN 12980 标准“处理细胞毒性物质的安全柜”认证,适用于需要极高个人、样品和环境保护级别的应用。 | |
YY0569 Thermo Scientific 1300 系列 II 级安全柜经过独立测试,已通过 YY0569 认证。 | |
AS 2252.2 (BSC)/AS 2252.6(超净工作台) 符合澳大利亚标准 AS 2252.2,已通过 NATA 认证:MSC-Advantage、Herasafe 2025 和 Herasafe 2030i 生物安全柜。 Thermo Scientific Heraguard ECO 超净工作台已通过 AS 2252.6 认证。 |
系统自检有助于确保安全操作条件,并实时提醒用户注意潜在的问题。无论使用配备触摸屏的型号(如此处所示),还是使用带有按键和 LED 指示灯的数字显示屏,系统都会持续监控并传输操作参数。
我们的生物安全柜专为使用生物安全柜的人员而设计。虽然安全性始终是我们要考虑的首要问题,但紧随其后的就是用户友好性。这是因为用户难以使用或操作不便的系统的安全性欠佳。我们的系统都加入了人机工效学设计元素、周全便利的细节和以人为中心的功能,使得在实验室中操作这些产品成为相对愉悦的体验。
我们的生物安全柜在设计时充分考虑到用户的舒适度,配备有人机工效学手臂支架、视线水平的控制面板、高度调整功能、平衡式或电动前窗操作以及精心设计的工作空间,使其成为全球实验室工作人员的首选。
让您的生物安全柜保持清洁对于实验室安全至关重要,我们让您可以轻松做到这一点。有多种柜体内壁可供选择,包括 304 型或 316 型不锈钢以及经 SmartCoat 处理的非反射性、耐化学腐蚀性内壁。柜体内的工作表面可以是平面,以便于清洁,也可以是凹面,以抑制工作表面上较大的溢漏。
借助我们的创新性 Thermo Scientific SmartClean Plus 设计可以轻松打开整个前窗结构(为铰链式结构,由气压杆支撑),从而轻松进入内部。我们具有专利技术的手动滑动前窗设计 (SmartClean) 可以延伸至正面开口下方,方便清洁难以触及的样品室上部和窗内上部区域。
最后,我们具有专利技术的可自动调整的交叉光束紫外线照明系统可在不使用安全柜时对整个安全柜内部自动消毒。
有时,细微处才能让我们与众不同。我们的客户非常认可我们的安全柜所具备的日常可用性和便利性,这在很大程度上归功于安全柜设计中包括的创新要素。我们的 Thermo Scientific SmartPort Convenience 提供了一种既清洁又安全的方法,通过生物安全柜的双侧壁集成真空管路和线缆,从而提高了组织和工作效率。侧壁腔体处于负压下,可防止 BSC 在操作过程中出现泄漏或漏出的可能性。
无论用户是坐是站,装置控制装置均始终位于用户的视野范围内,且可轻松触及。数字显示屏清晰明亮,且使用简单易懂的图标,控制功能和报警功能直观且易于使用。
通过 Thermo Fisher Connect 平台,我们的生物安全柜可实现云端连接*,包括远程设备监控、安全数据存储、科学分析应用程序和协作工具。这使客户能够实时检查 BSC 状态,并通过警报和报警提醒其出现重要问题。
远程应用程序为能够分析历史数据、管理服务需求和测量产品利用率的实验室经理和设施经理增加了另一个可视性维度。Thermo Scientific Herasafe 和 Maxisafe 2030i 型号具有嵌入式功能,可提供云端连接,而其他型号则需通过添加无线监控装置才能配备此功能。
虽然用户可以通过触摸屏界面亲自查看警报/报警并做出相应响应,但远程应用程序为有权远程访问实时设备状态的实验室经理和设施经理增加了另一个可视性维度。
连接的设备通过帮助您的组织获得更好的设备投资回报的方式提供信息。通过访问历史使用情况和性能数据、维护要求和详细操作信息,您的实验室可以提高效率、延长设备使用寿命并提高利用率。
您已连接的 BSC 会与您保持通信,让您的团队了解任何需要解决的问题,无论是需即刻解决的安全性问题还是前瞻性维护相关问题。
* 启用连接的模型是否可用取决于所处地区。请联系您的赛默飞世尔科技销售代表以了解更多信息。目前在以下国家/地区提供 Thermo Fisher Connect 云服务:奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。
我们致力于在设计产品时充分考虑环境因素,并帮助我们的客户让世界更健康、更清洁、更安全。我们的生物安全柜配备具有专利技术的气流设计和节能 DC 电机,与其他类似技术相比,可将能耗降低 68%。这种优化的气流还有一重附加优势 - 可延长过滤器的使用寿命。我们的 BSC 包括许多其他周全的高能源效率功能,如具有待机模式,在窗口关闭时可自动降低风机速度。同样,自动紫外线消毒可优化灯泡寿命和能耗。这些创新设计功能产生的影响为每年可减少高达 2,405 千瓦时(相当于 1.7 吨 CO2)/装置的能耗,减少维护需求并减少消耗性废弃物。
* 基于 1.2 m 宽生物安全柜的 15 年使用寿命和 2011 年欧元区能源和冷却的平均成本进行比较。“传统 BSC”根据已公布的使用 AC 电机技术的现有 BSC 产品规格进行估算。
赛默飞世尔科技在美国俄亥俄州 Marietta、德国 Langenselbold 以及中国苏州均设有生物安全柜生产设施。通过这种方式,我们在任何地区都可以可靠地满足客户的供应和服务需求。
作为服务于科学的全球领导者和赛默飞世尔科技组织的一部分,我们在全球拥有 2,000 多名训练有素的 Unity Lab Services 技术专家,随时准备为您提供服务。我们的组织已为客户服务 50 余年,我们的工程师平均拥有 18 年操作和维护我们所服务设备方面的经验。