Herasafe 2030i BSC
Thermo Scientific Herasafe 2030i 生物安全柜 (BSC) 设计为采用出色的防溢漏性措施,能够尽可能地保护样品并提高用户安全性,同时还可提供卓越的用户舒适度和便利性。突破性的创新和前所未有的功能使 Herasafe 2030i BSC 成为我们技术极先进的用户友好型 II 级生物安全柜。
出色的性能和创新功能
电动前窗和 SmartClean Plus 设计
整个前窗为电动型,可自动开启至适当位置,也可完全抬升,从而可轻松进入 BSC 内部。简化了常规维护、清洁和设置任务。
触摸屏控制和连接
全彩触摸屏上提供了数字气流验证 (DAVe) 报警、系统自检和性能状态。通过启用连接(在选定国家/地区可用),远程应用程序可提供您需要的所有数据。
SmartFlow Plus 保护
自主安全功能可保持适当的空气流并实时监控关键条件,无需用户交互。
功能
  1. 触摸屏和连接* – 内置 WiFi 系统可直接使用云端功能,如远程设备监控、安全数据存储、协作工具等。
  2. 玻璃侧壁和 LED 照明 – 可享受更明亮的工作区环境,能见度更好。
  3. SmartClean Plus 技术 – 电动前窗可自动停在设定好的工作高度,通过此门可轻松进入 BSC 内部。前窗可通过电子方式进一步打开,也可打开整个前面板铰链,以便进入内部进行彻底清洁。
  4. 双 DC 电机 – 可为 SmartFlow Plus 气流补偿系统提供动力,同时可提供更好的能源效率并实现更安静的操作。待机模式可进一步节约能源和延长系统寿命。
  5. 自动调整紫外光强度 - 我们独特的交叉光束紫外系统具有独有的自动调整曝光功能,从而可确保每次使用时都能实现可重现的杀菌有效性。
  6. 便利的 SmartPort - 可轻松地将管路和接线穿过侧壁,以满足多种应用需求。
  7. 可定制的工作台面 – 可从一系列工作表面设计中选择最适合您的应用和工作方式的工作台面。标准设备包括 2 个或 4 个双工插座和 2 个检修阀。
细胞治疗系统系列
对于细胞和基因治疗应用,我们提供 Herasafe 2030i 生物安全柜 CTS(细胞治疗系统)系列,其中包含相应产品、一个综合文件包(包括认证和方案)以及合规性服务。
连接
Herasafe 2030i 生物安全柜具有嵌入式功能,可提供云端连接*。这使客户能够实时检查 BSC 状态,并通过警报和报警提醒其出现重要问题。
连接原因:
远程检查 BSC 状态
分析使用数据
接收提醒
连接宣传单
本宣传单介绍了适用于 Herasafe 和 Maxisafe 2030i BSC 的 Thermo Fisher Connect 应用程序的不同功能。了解在哪里可以找到仪器信息、能耗、事件记录等。
在线点播网络讲座
“连接的生物安全柜如何为您的实验室提供支持 - 当前和未来趋势的较佳实践。"
该网络讲座涵盖了连接生物安全柜的三个原因以及 BSC 云端连接的当前和未来功能。
* 启用连接的模型是否可用取决于所处地区。请联系您的赛默飞世尔科技销售代表以了解更多信息。目前在以下国家/地区提供 Thermo Fisher Connect 云服务:奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。 
应用
典型市场:生物技术和制药、GMP 环境。
典型应用:需要保护用户、样品和环境的细胞培养、制药、临床和微生物学工作。
认证
NSF/ANSI 49
符合 EN 12469,已通过 TÜV GS 认证
LNE(目录号 51901254)
Herasafe 2030i BSC 3D 虚拟演示
360 度绕点旋转 (spin)、缩放、配合移动旋转 (rotate) 和探索我们的虚拟 Herasafe 2030i BSC,并与其进行交互。
相关资源
视频
网络讲座
订购信息
规格
认证
目录号
4英尺
NSF
51032334
6英尺
NSF
51032335
0.9 m
EN12469
51032328
1.2 m
EN12469, LNE
51032329
1.5 mEN1246951032330
1.8 mEN1246951032331