Search Thermo Fisher Scientific
我们的基础、标准、高级和特种陶瓷的各系列加热板具有快速的加热时间和可靠的性能。陶瓷表面有多个优点,例如耐化学品和腐蚀、能够承受比铝表面更高的温度。大多数型号都具有白色表面,以便更好地观察样品。
使用我们的加热板选择指南 ›查找加热板以满足您的需求
Cimarec 基础型加热板 | ||
---|---|---|
使用 Thermo Scientific Cimarec 基本加热板可在8分钟内达到最大温度。精致、坚固的设计和结构降低了顶板破裂的几率并且提升了耐用性,使之成为经济高效的不错选择。 | ||
部件号 | HP194515 | HP194825 |
板形状 | 方形 | 方形 |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板尺寸 | 4.25 x 4.25 in. | 7.25 x 7.25 in. |
电压 | 120V | 120V |
温度范围 | 150°C 至 538°C | 150°C 至 538°C |
Cimarec+ 加热板系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
我们的 Thermo Scientific Cimarec+ 加热板系列可为您的常规实验方案提供出色的安全性和极佳的温度性能。Cimarec+ 系列提供三种尺寸,方便用户根据实际应用(从微量化学反应到生产操作)灵活选择。 | ||||||
部件号 | HP88854100 | HP88854105 | HP88857100 | HP88857105 | HP88850100 | HP88850105 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板尺寸 | 4.25 x 4.25 in. | 4.25 x 4.25 in. | 7.25 x 7.25 in. | 7.25 x 7.25 in. | 10.25 x 10.25 in. | 10.25 x 10.25 in. |
电压 | 100-120V | 230V | 100-120V | 230V | 100-120V | 230V |
最高温度 | 540°C | 540°C | 540°C | 540°C | 540°C | 540°C |
RT2 数字型加热板 | ||
---|---|---|
小巧精致的 Thermo Scientific RT2 数字加热板可提供精确的数字控制,分辨率为 0.1°C,最高温度为 350°C,使用它可增加您对安全性和准确性的信心。体验由加热器和陶瓷涂层铝合金顶板的紧密集成结构所带来的快速加热时间和出色的传热率,其能够提供优异的温度均匀性和耐腐蚀性,还可让用户在操作过程中对样品或培养基的颜色变化进行准确监测。 | ||
部件号 | 88880001 | 88880002 |
板形状 | 圆形 | 圆形 |
板材料 | 铝制带陶瓷涂层 | 铝制带陶瓷涂层 |
板尺寸 | 直径 5.5 in. | 直径 5.5 in. |
电压 | 230V | 120V |
温度范围 | 50°C 至 350°C | 50°C 至 350°C |
直径 5.5 in. |
SuperNuova+ 加热板系列 | ||||
---|---|---|---|---|
我们新的 Thermo Scientific SuperNuova+ 加热板系列具有可靠的性能和安全性,而且操作简单。这些设备有两种尺寸可供选择,而且控件和设置经过了优化,适合要求高精密度的应用。 | ||||
部件号 | HP88857190 | HP88857195 | HP88850190 | HP88850195 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板尺寸 | 7.25 x 7.25 in. | 7.25 x 7.25 in. | 10.25 x 10.25 in. | 10.25 x 10.25 in. |
电压 | 100-120V | 230V | 100-120V | 230V |
最高温度 | 450°C | 450°C | 450°C | 450°C |
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.