Specialty Hot Plates
我们的特种加热板系列包括外部控制加热板和防爆加热板。 
 外部控制加热板
 使用 Thermo Scientific 外部控制加热板可对大容量和多个容器进行均匀加热。这些加热板是众多酸性或碱性水溶液应用的理想选择。外部控制器在通风柜和腐蚀性环境外工作。
部件号RC2235QRC2240Q
板形状方形矩形
板材料不锈钢(带有瓷涂层)不锈钢(带有瓷涂层)
板尺寸12 x 12 in.12 x 24 in.
电压120V240V
温度范围150°C 至 371°C150°C 至 371°C
 防爆 SAFE-T HP6 加热板
 使用 Thermo Scientific 防爆 SAFE-T HP6 加热板在 I 类/D 组环境中执行应用。这些加热板具有过热安全监测仪、精确的恒温控件和密封的铝制外壳,适合有害应用。
部件号HP11515B
板形状方形
板材料
板尺寸6.13 x 6.13 in. (15.6 x 15.6cm)
电压120V
温度范围
22°C 至 38°C
2200 系列铝顶加热板
 特别适合需要温度精确又稳定的大容量加热应用,包括酸碱消解、样品干燥、一般试剂加热、加热 TLC 板和蒸发。
部件号HPA2235MQHPA2230MQHPA2245MQHPA2240MQ
板形状方形方形矩形矩形
板材料
板尺寸12 x 12 in. (30.5 x 30.5cm)12 x 12 in. (30.5 x 30.5cm)12 x 24 in. (30.5 x 60.9cm)12 x 24 in. (30.5 x 60.9cm)
电压120V240V120V240V
温度范围38°C 至 371°C38°C 至 371°C38°C 至 371°C38°C 至 371°C
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.