Search Thermo Fisher Scientific
在重力对流烘箱中,热空气自下而上流动,使温度分散均匀。不使用风扇对箱内空气进行分配。这种技术的优势在于可实现较低的空气湍流,因而可达成温和的干燥和加热。
在机械对流(或强制通风)烘箱中,集成风扇会不断的使箱内空气移动。这使得箱内各处的温度可达均匀分布。好处之一是因为其可达出色的温度均匀性,因此可做到结果可重现性。例如,这种对流技术是材料测试领域的理想之选,适用于对温度有严格需求的干燥方案。另一个优点是与重力对流相比,干燥过程更快。打开箱门后,机械对流烘箱内的温度会更快地恢复至设定的温度水平。
Thermo Scientific 加热和干燥烘箱能在高至 330°C、低至环境温度 +10°C 下运行。请参阅下表,根据您对温度和应用的需求,选择合适的加热和干燥烘箱型号。
应用 | 材料/样品 | 样品要求 | 推荐的 Heratherm 加热&干燥烘箱 |
干燥 |
玻璃器皿 |
快速干燥 |
重力对流烘箱适用于温和干燥,机械对流适用于快速干燥。 高端型烘箱可达到较高的温度准确度并能选择风扇速度。 高端安全型烘箱可增加样品安全性。 您也可以考虑使用 Thermo Scientific 真空烘箱在低温下快速干燥。 |
粉末 |
温度为 37°C 至 70°C |
||
纸张、织物 |
温度约为 37°C |
||
土壤、沙子 |
温度约为 37°C |
||
电子器件 |
温度约为 37°C 至 50°C | ||
药物制剂 | 温度约为 37°C |
||
材料测试 | 电缆 |
高温度准确度;流程安全 |
高端型烘箱具有编程功能。选择机械对流型号,您可获得较高的温度准确度。 高端安全型烘箱可增加样品安全性。 |
塑料耗材 |
高温度准确度;流程安全 |
||
固化 |
涂层 |
温和加热 |
重力对流技术适用于温和加热;高端型烘箱可达到较高的温度准确性——低风扇速度适合温和加热需求。 高端安全型烘箱可增加样品安全性。 |
粘合剂 |
温和加热 |
||
塑料耗材 |
温和加热 |
||
金属 |
温和加热 |
||
加热储存 | 药丸、药物 |
温和加热;流程安全 |
|
硫化作用 | 橡胶 |
温和加热 |
在真空状态下进行热传递
热量主要通过隔板传递到真空环境中的样品。与常规加热和干燥烘箱不同的是,这不会通过对流进行热传递。因此,样品与隔板的良好接触对有效加热和干燥而言至关重要。如果样品处于容器中,那么容器具有良好的温度传导性也很重要。
如何测量真空烘箱内的温度
若要测量箱内温度,探头需与隔板接触。为了获得出色结果,建议将探针与一段具有高温度传导性的金属连接。
有关惰性气体应用的小建议
建议可在惰性气体环境下干燥,以避免因氧气的存在而发生氧化过程。如果相关应用需要用惰性气体替代真空,请仅使用不可燃、不易燃、非腐蚀性的气体,例如氮气或氩气。多次净化箱室有助于将氧气含量降至最低。
请注意,真空烘箱的箱室不能承受正压。因此,应控制和以低压进行气体流入。
惰性气体接头内集成了精密阀,可准确分配气体,从而缩短干燥时间并有助于减少或防止冷凝。此外,当对真空室通风时,精密阀可防止将粉末吹出。
真空干燥所需的温度低于标准干燥烘箱。在真空状态下,湿气会在低于需去除液体的常规沸点下蒸发,从而可为敏感样品提供更温和的干燥流程。处理时间比传统干燥烘箱快达六倍。
此图显示,在真空烘箱内的较低压力下,水分可在远低于 100°C 的温度下蒸发。
Thermo Scientific 真空烘箱提供各种温度范围和规格,我们在设计时充分考虑了安全性、可靠性和效率,并可根据您的具体应用为您的真空烘箱量身打造特色功能。
Thermo Scientific 真空烘箱可为制药、食品、电子器件、医疗器械和航空航天应用提供温度均匀且可重现的干燥和热处理效果,例如:
您可配置 Smart Vue Pro 监控系统 ,与 Thermo Scientific 加热和干燥烘箱以及真空烘箱一起配合使用,实现在 Thermo Fisher Cloud 上进行数据监控。