Search Thermo Fisher Scientific
详细了解 Thermo Scientific Heratherm 加热和干燥烘箱以及 Thermo Scientific Vacutainer 和 Lindberg Blue/M 真空烘箱的特点和规格。
Heratherm 高端安全型烘箱 本产品的安全功能可保护您珍贵的样品 |
Heratherm 高端安全型烘箱 具备良好的准确性与提升的加热能力 |
Heratherm™ 基础型烘箱 用于日常加热和干燥应用 |
Precision 紧凑型烘箱 适用于干燥和加热应用的紧凑型烘箱 |
温度范围 | |||
50-330°C | 50-330°C | 50°C – 250°C | +5°C – 210°C |
容量 | |||
61 L – 170 L 型号 | 61 L – 731 L 型号 | 65 L – 744 L 型号 | 48 L 型号 |
加热选项 | |||
机械对流和重力对流 | |||
可编程性 | |||
---|---|---|---|
10个自动可重复程序,每个程序最多包含10个独立步骤。 用于远程监测的访问端口。 |
10个自动可重复程序,每个程序最多包含10个独立步骤 | 无 | |
订购信息 | |||
所有地区: 型号 | 美洲: 120V 60Hz 型号 欧洲、非洲、亚洲: 230V 60Hz 型号 日本: 208-240V 60Hz、 208-240V 60Hz(日本) |
美洲: 120V 60Hz 欧洲、非洲、亚洲: 230V 50/60Hz |
仅限美洲:120V |
Vacutherm 真空烘箱 精准控温,适用于简单或复杂干燥流程,亦适用于热敏材料 | Lindberg/Blue M 真空烘箱 设计用于需要更高性能标准的生命科学、工业和一般实验室应用 | Thermo Scientific 真空烘箱 适用于日常的干燥、固化、真空包埋和电镀应用 |
温度范围 | ||
高达 400°C | 6-260°C | 环境温度 +10°C 至 220 °C |
容量 | ||
25 L – 128 L | 18.6 L – 42.5 L | 12.5 L – 65 L 选项 |
加热选项 | ||
护套加热或搁板传导加热 | 护套加热 | 护套加热 |
安全特点 | ||
---|---|---|
超温传感器可保护烘箱及样品 双层安全玻璃门 接入端口位于后壁,可用于远程监测 | 带有复位按钮的独立过热安全系统出厂设置 | 聚碳酸酯安全防护罩可以保护门玻璃 |
订购信息 | ||
查看型号 | 查看型号 | 查看型号 |
Heratherm 加热和干燥烘箱 | Vacutherm 真空烘箱 | Lindberg Blue/M 真空烘箱 附件 |
可选附件 | ||
|
|
|
所有 Heratherm 烘箱托架选项 | 所有 Vacutherm 真空烘箱附件 | 所有 Linderberg/Blue M 真空烘箱附件 |