在实验室和现场实现可靠的电导率测量
使用 Thermo Scientific Orion 电导率测量仪测量电导率、电阻率、总溶解固体和盐度。使用 Orion 台式电导率测量仪可以轻松完成常规实验室工作,该测量仪提供可靠、准确的测量,具有多种功能,可满足您的要求。Orion 便携式电导率测量仪坚固耐用,具备防水性能,可时时处处提供可靠的性能。充分利用单手操作和便携性,适用于任何远程应用,不会降低测量的准确性和可靠性。
根据您所需的功能、性能规格和预算确定理想的电导率测量仪,或联系销售代表讨论您的电导率测量需求。
选择电导率台式或便携式测量仪
高端
先进
基础
 Orion Versa Star Pro 电导率台式测量仪
(VSTAR20 系列)
Orion Star A212 电导率台式测量仪
(Star A210 系列)
Orion Lab Star EC112 电导率台式测量仪
(Lab Star 系列)
 Premium conductivity benchtop metersAdvanced conductivity benchtop meters
 多用途、高性能实验室测量系统易用、可靠的实验室测量仪经济、简单的实验室测量仪
非常适合
以下应用:
制药、生物技术,食品和饮料、工业水、废水、化学品合同检测学术研究、环境、电力
电导率范围0.001 µS 至 3000 mS0.001 µS 至 3000 mS0.00 µS/cm 至 500 mS/cm
电导率校准点多达6个多达5个多达5个
温度补偿线性、非线性 (nLFn, nLFu)、EP/USP、关线性、非线性 (nLFn, nLFu)、EP/USP、关线性
参比温度5、10、15、20或 25°C5、10、15、20或 25°C20或 25°C
其它模式TDS、盐度、电阻率TDS、盐度、电阻率TDS、盐度
温度范围
-5至 105°C
22至 221°F
-5至 105°C
23至 221°F
-5至 105°C
23至 221°F
背光显示屏
通道数4,可定制模块11
搅拌器探头输入数21---
数据日志2000(包含日期/时间)2000(包含日期/时间)500(包含日期/时间)
校准日志30/模式101
识别选项电极 ID、样品 ID、用户 ID样品 ID、用户 ID---
数据导出选项计算机或打印机计算机或打印机计算机或打印机
电源通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号:STARA-PWR)通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号:1010003)或4节 AA 电池通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号:LSTAR-PWR),9 DC 适配器,1.3A
  利用台式和便携式测量仪附件提升生产率。 测量仪附件 ›
高端
先进
基础
 Orion Star A322 电导率
便携式测量仪
(STARA3220 系列)
Orion Star A222 电导率
便携式测量仪
(STARA2220 系列)
Orion Star A122 电导率
便携式测量仪
(STARA1220 系列)
 Premium portable conductivity measurement metersAdvanced portable conductivity measurement metersBasic portable conductivity measurement meters
 现场测量仪易用、可靠的现场测量仪经济适用、简单的现场测量仪
 合同检测、环境、食品和饮料、工业合同检测、环境、食品和饮料、工业教育、环境
范围(电导率)0.001 μS 至 3000 mS0.001 μS 至 3000 mS0.01 μS/cm 至 200.0 mS/cm
 最低 0.001 μS,自动变换量程,多达4位有效数字最低 0.001 μS,自动变换量程,多达4位有效数字 
相对准确度(电导率)读数的 0.5% ±1 位数字 > 3 μS,读数的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS读数的 0.5% ±1 位数字 > 3 μS,读数的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS读数的 0.5% ±1 位数字
校准点多达5点多达5点1
范围(电阻率)2 ohm 至 100 meg-ohm/cm2 ohm 至 100 meg-ohm/cm--
类型(盐度)实际盐度或天然海水盐度实际盐度--
范围(盐度)0.06至 80.00 psu、0.05至 42.00 ppt0.06至 80.00 psu--
范围 (TDS)0.001至 200.0 ppt0.001至 200.0 ppt0至 19999 mg/L
范围(温度)-5至 105ºC,23至 221ºF-5至 105ºC,23至 221ºF-5至 105ºC,23至 221ºF
数据日志数5000(包含时间和日期戳)1000(包含时间和日期戳)50
数据导出选项RS232、USBRS232、USB--
交流电源适配器可选—通用型,100–240 VAC可选—通用型,100–240 VAC可选—通用型,100–240 VAC
电池随附—(4) AA随附—(4) AA随附—(4) AA
电池使用时间800小时800小时2,000小时
  利用台式和便携式测量仪附件提升生产率。 测量仪附件 ›
先进
基础
 Eutech CON2700 电导率台式测量仪Eutech 1720 电导率台式测量仪
 经济、常规的实验室测量仪经济易用、简单的实验室测量仪
电导率范围0.050 μS 至 500.0 mS0.00 µS/cm 至 500 mS/cm
电导率校准点多达5个多达5个
温度补偿线性,纯水线性
参比温度15.0至 30.0 °C15.0、20.0、25.0或 30.0 °C
其它模式TDS、盐度、电阻率TDS、盐度
温度范围0.0至 100.0 °C(32.0至 212.0 °F)-5.0至 105.0 °C
背光显示屏
通道数11
搅拌器探头输入数11
数据日志500(包含日期/时间)500(包含日期/时间)
校准日志近期数据可在仪表上查看并存储在测量仪内存中近期数据存储在测量仪内存中
数据导出选项RS232计算机或打印机
电源通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货No:60X426401通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No:EB1700PWR),9 DC 适配器,1.3A
观看视频并了解更多信息
Eutech 1720 电导率台式测量仪的特点和优势
高端
先进
先进
基础
基础
 Eutech CON 450 便携式电导率测量仪Eutech COND 610 便携式电导率测量仪Eutech CON 150 便携式电导率测量仪Eutech COND 6+ 便携式电导率测量仪Eutech TDS 6+ 便携式电导率测量仪
范围(电导率)0至 200 ms/cm.. 至 2.000 μS
2.000至 300.0 μS、300.0 μS 至 4.000 mS、4.000至 40.00 mS、40.00至 500.0 mS
0至 200 ms/cm.. 至 199.9 mS---
分辨率(电导率)0.01 µS 至 0.1 ms/cm0.01 μS / 0.1 μS / 0.001 mS /0.01 µS 至 0.1 ms/cm满量程的 0.05 %---
相对准确度(电导率)满量程的 ±1 %满量程的 ±1 % + 1 LSD满量程的 ±1 %满量程的 ±1 % + 1 LSD---
校准点(电导率)自动/手动;1点/量程多达5个自动/手动;1点/量程多达5个多达5个
范围(电阻率)---2.000至 25.00 Ω
25.00至 250.0 Ω
250.0至 3.333 kΩ、3.333至 500.0 kΩ、500.0 kΩ 至 20.00 MΩ
---------
范围(盐度)0至 50 ppt.. 至 0.770 ppm
0.770至 143.3 ppm、143.3 ppm 至
2.138 ppt
2.138至 23.64 ppt、23.64至 80.00 ppt
---------
类型(盐度)实际盐度实际盐度---------
范围 (TDS)0至 200 ppt(TDS 因子1.0).. 至 2.000 ppm
2.000至 300.0 ppm、300.0 ppm 至
4.000 ppt
4.000至 40.00 ppt、40.00至 500.0 ppt
0至 200 ppt(TDS 因子1.0)---.. 至 9.99 ppm
范围(温度)-10.0至 110.0 ºC(14.0至 230.0 ºF)-10.0至 110.0 °C(14.0至 230.0 °F)-10.0至 110.0 ºC(14.0至 230.0 ºF)0.0至 100.0 ºC/32.0至 212 ºF0.0至 100.0 ºC/32.0至 212 ºF
数据日志数500(包含时间和日期戳)500(包含时间和日期戳)150------
数据导出选项USB 或 RS232RS232C,通过 LED、IrDA---------
交流电源适配器9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS)(选配)9 V DC 适配器 (500 mA)9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS)(选配)------
电池随附—(2) AA随附—(4) AA随附—(2) AA4节 AAA 电池4节 AAA 电池
高端
先进
基础
 Orion Versa Star Pro 电导率台式测量仪
(VSTAR20 系列)
Orion Star A212 电导率台式测量仪
(Star A210 系列)
Orion Lab Star EC112 电导率台式测量仪
(Lab Star 系列)
 Premium conductivity benchtop metersAdvanced conductivity benchtop meters
 多用途、高性能实验室测量系统易用、可靠的实验室测量仪经济、简单的实验室测量仪
非常适合
以下应用:
制药、生物技术,食品和饮料、工业水、废水、化学品合同检测学术研究、环境、电力
电导率范围0.001 µS 至 3000 mS0.001 µS 至 3000 mS0.00 µS/cm 至 500 mS/cm
电导率校准点多达6个多达5个多达5个
温度补偿线性、非线性 (nLFn, nLFu)、EP/USP、关线性、非线性 (nLFn, nLFu)、EP/USP、关线性
参比温度5、10、15、20或 25°C5、10、15、20或 25°C20或 25°C
其它模式TDS、盐度、电阻率TDS、盐度、电阻率TDS、盐度
温度范围
-5至 105°C
22至 221°F
-5至 105°C
23至 221°F
-5至 105°C
23至 221°F
背光显示屏
通道数4,可定制模块11
搅拌器探头输入数21---
数据日志2000(包含日期/时间)2000(包含日期/时间)500(包含日期/时间)
校准日志30/模式101
识别选项电极 ID、样品 ID、用户 ID样品 ID、用户 ID---
数据导出选项计算机或打印机计算机或打印机计算机或打印机
电源通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号:STARA-PWR)通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号:1010003)或4节 AA 电池通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号:LSTAR-PWR),9 DC 适配器,1.3A
  利用台式和便携式测量仪附件提升生产率。 测量仪附件 ›
高端
先进
基础
 Orion Star A322 电导率
便携式测量仪
(STARA3220 系列)
Orion Star A222 电导率
便携式测量仪
(STARA2220 系列)
Orion Star A122 电导率
便携式测量仪
(STARA1220 系列)
 Premium portable conductivity measurement metersAdvanced portable conductivity measurement metersBasic portable conductivity measurement meters
 现场测量仪易用、可靠的现场测量仪经济适用、简单的现场测量仪
 合同检测、环境、食品和饮料、工业合同检测、环境、食品和饮料、工业教育、环境
范围(电导率)0.001 μS 至 3000 mS0.001 μS 至 3000 mS0.01 μS/cm 至 200.0 mS/cm
 最低 0.001 μS,自动变换量程,多达4位有效数字最低 0.001 μS,自动变换量程,多达4位有效数字 
相对准确度(电导率)读数的 0.5% ±1 位数字 > 3 μS,读数的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS读数的 0.5% ±1 位数字 > 3 μS,读数的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS读数的 0.5% ±1 位数字
校准点多达5点多达5点1
范围(电阻率)2 ohm 至 100 meg-ohm/cm2 ohm 至 100 meg-ohm/cm--
类型(盐度)实际盐度或天然海水盐度实际盐度--
范围(盐度)0.06至 80.00 psu、0.05至 42.00 ppt0.06至 80.00 psu--
范围 (TDS)0.001至 200.0 ppt0.001至 200.0 ppt0至 19999 mg/L
范围(温度)-5至 105ºC,23至 221ºF-5至 105ºC,23至 221ºF-5至 105ºC,23至 221ºF
数据日志数5000(包含时间和日期戳)1000(包含时间和日期戳)50
数据导出选项RS232、USBRS232、USB--
交流电源适配器可选—通用型,100–240 VAC可选—通用型,100–240 VAC可选—通用型,100–240 VAC
电池随附—(4) AA随附—(4) AA随附—(4) AA
电池使用时间800小时800小时2,000小时
  利用台式和便携式测量仪附件提升生产率。 测量仪附件 ›
先进
基础
 Eutech CON2700 电导率台式测量仪Eutech 1720 电导率台式测量仪
 经济、常规的实验室测量仪经济易用、简单的实验室测量仪
电导率范围0.050 μS 至 500.0 mS0.00 µS/cm 至 500 mS/cm
电导率校准点多达5个多达5个
温度补偿线性,纯水线性
参比温度15.0至 30.0 °C15.0、20.0、25.0或 30.0 °C
其它模式TDS、盐度、电阻率TDS、盐度
温度范围0.0至 100.0 °C(32.0至 212.0 °F)-5.0至 105.0 °C
背光显示屏
通道数11
搅拌器探头输入数11
数据日志500(包含日期/时间)500(包含日期/时间)
校准日志近期数据可在仪表上查看并存储在测量仪内存中近期数据存储在测量仪内存中
数据导出选项RS232计算机或打印机
电源通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货No:60X426401通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No:EB1700PWR),9 DC 适配器,1.3A
观看视频并了解更多信息
Eutech 1720 电导率台式测量仪的特点和优势
高端
先进
先进
基础
基础
 Eutech CON 450 便携式电导率测量仪Eutech COND 610 便携式电导率测量仪Eutech CON 150 便携式电导率测量仪Eutech COND 6+ 便携式电导率测量仪Eutech TDS 6+ 便携式电导率测量仪
范围(电导率)0至 200 ms/cm.. 至 2.000 μS
2.000至 300.0 μS、300.0 μS 至 4.000 mS、4.000至 40.00 mS、40.00至 500.0 mS
0至 200 ms/cm.. 至 199.9 mS---
分辨率(电导率)0.01 µS 至 0.1 ms/cm0.01 μS / 0.1 μS / 0.001 mS /0.01 µS 至 0.1 ms/cm满量程的 0.05 %---
相对准确度(电导率)满量程的 ±1 %满量程的 ±1 % + 1 LSD满量程的 ±1 %满量程的 ±1 % + 1 LSD---
校准点(电导率)自动/手动;1点/量程多达5个自动/手动;1点/量程多达5个多达5个
范围(电阻率)---2.000至 25.00 Ω
25.00至 250.0 Ω
250.0至 3.333 kΩ、3.333至 500.0 kΩ、500.0 kΩ 至 20.00 MΩ
---------
范围(盐度)0至 50 ppt.. 至 0.770 ppm
0.770至 143.3 ppm、143.3 ppm 至
2.138 ppt
2.138至 23.64 ppt、23.64至 80.00 ppt
---------
类型(盐度)实际盐度实际盐度---------
范围 (TDS)0至 200 ppt(TDS 因子1.0).. 至 2.000 ppm
2.000至 300.0 ppm、300.0 ppm 至
4.000 ppt
4.000至 40.00 ppt、40.00至 500.0 ppt
0至 200 ppt(TDS 因子1.0)---.. 至 9.99 ppm
范围(温度)-10.0至 110.0 ºC(14.0至 230.0 ºF)-10.0至 110.0 °C(14.0至 230.0 °F)-10.0至 110.0 ºC(14.0至 230.0 ºF)0.0至 100.0 ºC/32.0至 212 ºF0.0至 100.0 ºC/32.0至 212 ºF
数据日志数500(包含时间和日期戳)500(包含时间和日期戳)150------
数据导出选项USB 或 RS232RS232C,通过 LED、IrDA---------
交流电源适配器9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS)(选配)9 V DC 适配器 (500 mA)9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS)(选配)------
电池随附—(2) AA随附—(4) AA随附—(2) AA4节 AAA 电池4节 AAA 电池
了解结合了多种检测功能的多用途测量仪
conductivity-meters
使用一台功能强大的测量仪测定 pH 值、离子浓度、电导率、溶解氧和温度。我们的台式和便携式多参数测量仪的设计可提高您在实验室中和现场的工作效率。
研究多参数测量仪
测量仪附件
台式测量仪和便携式测量仪附件可简化重复任务并提供安全存储和运输,为您和仪器提供保护。
查看所有测量仪附件 ›
pH-meters-accessories
Orion Lab Star EC112 电导率台式测量仪
Thermo Scientific Orion Lab Star EC112 电导率台式测量仪非常适合拥有不同技术专业水平用户的实验室使用,这些用户需要易于校准和使用测量仪进行常规电导率、盐度和 TDS 检测。观看此视频,了解 Orion Lab Star 电导率台式测量仪可提供的功能。
请求咨询
virtual-demo-image-only
解答您关心的水分析和水净化问题,并观看正在使用的产品。详细了解:
·  pH 值 & 多参数台式 & 便携式测量仪
·  电极(pH 值电极、ISE、电导率、DO)
·  电位滴定仪
·  分光光度计
·  水净化系统
提出请求
加速您的电导率测量过程
针对电导率测量需求,我们提供了缓冲液、电极储存溶液、电极清洁溶液、实验室缓冲液套装及电极填充溶液。
可放入手掌或口袋,快速、经济的动态电化学检测解决方案。 
各式优质的 pH 值电极、标准液和溶液有多种电极体材料、电极体款式、填充类型、参比类型和液接界可供选择,以满足您的不同需求。
相关支持
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪的验证和鉴定 (IQ/OQ) 服务目前可通过美国 Unity Lab Services 获得 ›
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。 
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式与便携式测量仪有助于日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升生产效率。
查找您所需的软件
Style Sheet for Global Design System