Search Thermo Fisher Scientific
使用电导率测量仪和探头可获得一系列相关参数的一致读数。Thermo Scientific Orion 台式电导率测量仪、便携式电导率测量仪和电导率探头适用于废水、饮用水、需要超纯水或去离子水的水质实验室应用、生产工艺(包括现场清洁、工业洗涤和冲洗水)、发电、采矿、医疗保健(包括注射用水)以及其他应用,例如水产养殖、食品和饮料。
电导率取决于离子浓度和温度。
电导被定义为电阻的倒数,测量单位为西门子 (S),此单位以前称为 mho(ohm 的反向拼写)。电导率是任何给定溶液的固有特性。测量结果是样品的电导,然后将其转换为电导率。这是通过使用已知电导率标准溶液测定每个装置的电导池常数 (K) 来完成的。
电导率 =(电导池电导 X 电导池常数)
电导池常数与测量单元的物理特性有关。 对于由两个平坦、平行的测量电极组成的电导池,K 定义为两电极间隔距离 (d) 除以电极面积 (a)。
实际上,测量的电导池常数会(直接或通过用户校准)输入到测量仪中,从而计算并显示从电导到电导率的转换。
电导率测量仪可测量水溶液中携带电流的离子容量。由于水溶液中的测量范围通常很小,所以基本测量单位是毫西门子/厘米 (mS/cm) 和微西门子/厘米 (μS/cm)。电导率被广泛用于测定生活用水、废水、水质检测以及工业用水中的杂质含量。采用这种方法的行业包括化学、半导体、发电、医院、纺织、钢铁、食品和饮料、采矿、电镀、制浆和造纸、石油和海洋工业。具体应用包括化学工艺、除盐出水、反渗透、蒸汽锅炉、冷凝返回水、废水、锅炉排污、冷却塔、脱盐、实验室分析、果实去皮以及海洋学中的盐度检测。下表列举了各种溶液及其已知电导率。
溶液 | 电导率 |
超纯水 | 0.055 μS/cm |
电厂锅炉水 | 1.0 μS/cm |
良好市政用水 | 50 μS/cm |
海水 | 53 mS/cm |
蒸馏水 | 0.5 μS/cm |
去离子水 | 0.1 - 10 μS/cm |
除盐水 | 0 -80 μS/cm |
饮用水 | 0.5 - 1 mS/cm |
废水 | 0.9 - 9 mS/cm |
海水 | 53 mS/cm |
10% HCI | 700,000 μS/cm |
32% HCI | 700,000 μS/cm |
31% HNO3 | 865 mS/cm |
*mS/cm = 毫西门子/厘米 μS/cm = 微西门子/厘米 |
溶液的电阻率描述了它抵抗电流的强度;换言之,它是电导率的倒数。测量电阻率的另一个常见应用是在制备超纯水时。 超纯水的电阻率很高(25°C 时>18.18 MΩ·cm),因此电导率很低(25°C时为 0.055 µS/cm),只有使用电导率探头和测量仪才能准确测量,以确保其无法导电。
这是在使用或制作纯水(如,去离子水、蒸馏水或反渗透水)时需要测量的一项重要参数。根据应用,纯化水也可以被称为试剂级水、试剂级水、临床实验室试剂级水或 I 级水。其他术语可能适用,具体取决于纯度。超纯水的电阻率很高(25°C 时>18.18 MΩ·cm),因此电导率很低(25°C时为 0.055 µS/cm)。超纯水常用于实验室、制药、半导体或锅炉应用。
观看网络讲座,了解电导率如何影响超纯水制作的更多信息:谣言与真相:超纯水的 pH 值和电导率。
有机化合物 | 电导率,µS/cm | 温度 (°C) |
甲酸 (4.94%) | 5500 | 18 |
醋酸 (50%) | 740 | 18 |
乳胶漆 | 700 | 25 |
水,纽约市 | 72 | 25 |
玉米糖浆 | 16 | 32 |
乙腈 | 7 | 20 |
伏特加,100标准酒精度 | 4 | 25 |
异丙醇 | 3.5 | 25 |
糖溶液,纯 | 3 | 10 |
苄醇 | 1.8 | 25 |
甲醇 | 0.44 | 18 |
乙二醇 | 0.30 | 25 |
甘油 | 0.064 | 25 |
醋酸 (99.7%) | 0.040 | 18 |
乙醇 | <0.010 | 25 |
油类:菜油、燃油、100% 生物柴油 | <0.010 | 25 |
漆,搪瓷 | <0.010 | 25 |
术语总溶解固体 (TDS) 是指溶解在水中的矿物质、盐和/或金属的总量。
当饮用水的 TDS 含量很高时,喝起来会很不舒服;因此,许多国家已经制定了饮用水中 TDS 的建议上限水平。TDS 还用于监测流域水源水的质量,如河流、湖泊和池塘。高 TDS 可指示硬水、微咸水或盐水,以及/或者水体的营养物负荷。硬水可能不适用于工业、水族馆、水疗中心、游泳池和反渗透水处理系统。微咸水或盐水可能不适合农业、水培和水产养殖。营养物质负荷可能会损害水体的健康,并影响其作为饮用水源的使用
TDS 通常通过重量分析、化学分析或电导率测定。
在三种常见的 TDS 测量方案中,只有电导率适用于现场检测和连续监测。此外,它的测量速度更快、更简单,只需很少的培训便能获得良好结果。
使用 Orion Star 便携式电导率测量仪、Versa Star Pro 或 Orion Star A 台式测量仪以及 Orion 电导率探头,很容易便能获得样品估算 TDS 值的测量值(以 mg/L 为单位)。 测量仪会自动读取电导率,然后乘以选定 TDS 系数。 数据可以自动或手动存储在测量仪内存中,以备日后下载。
毫西门子/厘米 | 微西门子/厘米 | ||||
---|---|---|---|---|---|
温度 (°C) | 111.9mS/cm 电导率标准液 (mS/cm) | 12.9mS/cm 电导率标准液 (mS/cm) | 1413µS/cm 电导率标准液 (µS/cm) | 147µS/cm 电导率标准液 (µS/cm) | 100µS/cm 电导率标准液 (µS/cm) |
0 | 65.10 | 7.135 | 776 | 81 | 54 |
1 | 66.84 | 7.344 | 799 | 83 | 56 |
2 | 68.59 | 7.555 | 822 | 86 | 58 |
3 | 70.35 | 7.768 | 846 | 88 | 59 |
4 | 72.12 | 7.983 | 870 | 91 | 61 |
5 | 73.91 | 8.200 | 894 | 93 | 63 |
6 | 75.70 | 8.418 | 918 | 96 | 64 |
7 | 77.50 | 8.638 | 943 | 98 | 66 |
8 | 79.32 | 8.860 | 968 | 101 | 68 |
9 | 81.15 | 9.084 | 992 | 103 | 70 |
10 | 82.98 | 9.309 | 1017 | 106 | 72 |
11 | 84.83 | 9.535 | 1043 | 108 | 73 |
12 | 86.69 | 9.763 | 1068 | 111 | 75 |
13 | 88.56 | 9.993 | 1094 | 114 | 77 |
14 | 90.45 | 10.22 | 1119 | 116 | 79 |
15 | 92.34 | 10.46 | 1145 | 119 | 81 |
16 | 94.24 | 10.69 | 1171 | 122 | 83 |
17 | 96.15 | 10.93 | 1198 | 125 | 85 |
18 | 98.08 | 11.16 | 1224 | 127 | 87 |
19 | 100.0 | 11.40 | 1251 | 130 | 88 |
20 | 102.0 | 11.64 | 1277 | 133 | 90 |
21 | 103.9 | 11.88 | 1304 | 136 | 92 |
22 | 105.9 | 12.12 | 1331 | 138 | 94 |
23 | 107.9 | 12.36 | 1358 | 141 | 96 |
24 | 109.9 | 12.61 | 1386 | 144 | 98 |
25 | 111.9 | 12.85 | 1413 | 147 | 100 |
26 | 113.9 | 13.10 | 1441 | 150 | 102 |
27 | 115.9 | 13.35 | 1468 | 153 | 104 |
28 | 117.9 | 13.59 | 1496 | 156 | 106 |
29 | 120.0 | 13.84 | 1524 | 159 | 108 |
30 | 122.0 | 14.09 | 1552 | 161 | 110 |
31 | 124.1 | 14.34 | 1580 | 164 | 112 |
32 | 126.2 | 14.59 | 1608 | 167 | 114 |
33 | 128.3 | 14.85 | 1636 | 170 | 117 |
34 | 130.4 | 15.10 | 1665 | 173 | 119 |
35 | 132.5 | 15.35 | 1693 | 176 | 121 |
36 | 134.6 | 15.61 | 1722 | 179 | 123 |
37 | 136.7 | 15.86 | 1751 | 182 | 125 |
38 | 138.9 | 16.12 | 1780 | 185 | 127 |
39 | 141.0 | 16.37 | 1808 | 188 | 129 |
40 | 143.2 | 16.63 | 1837 | 191 | 131 |
41 | 145.4 | 16.89 | 1866 | 194 | 134 |
42 | 147.6 | 17.15 | 1896 | 197 | 136 |
43 | 149.8 | 17.40 | 1925 | 200 | 138 |
44 | 152.0 | 17.66 | 1954 | 203 | 140 |
45 | 154.2 | 17.92 | 1983 | 206 | 142 |
46 | 156.4 | 18.18 | 2013 | 209 | 145 |
47 | 158.7 | 18.44 | 2042 | 212 | 147 |
48 | 160.9 | 18.70 | 2071 | 215 | 149 |
49 | 163.2 | 18.96 | 2101 | 219 | 151 |
50 | 165.4 | 19.22 | 2130 | 222 | 154 |
由于具有高灵敏度且易于测量,电导率被认为是测定海水盐度较常用的方法。当海洋学家采用实际盐度量表时,他们对盐度的定义如下:在1个标准大气压下,15℃的环境温度下,盐度为35 (S = 35) 的海水与 1 kg 含32.4356克氯化钾的溶液的电导率比为1。 这个盐度值是通过对海水样品广泛检测确定的。 因此,实际盐度读数是基于标准氯化钾 (KCl) 溶液的相对值。
由于盐度是一个比值,所以测量值是无量纲值,没有单位。但是,盐度通常以“实际盐度单位”或 psu 的单位报告,或以“千分之一”或 ppt 的传统单位报告。
正确校准后,电导率探头和测量仪可用于确定海水和微咸河口水中的盐度。 盐水或灌溉水等含盐溶液可以使用 TDS 模式进行更好的测量。Orion 电导率测量仪根据公认的惯例,使用补偿到15°C的海洋学方程式自动计算盐度。 当使用具有集成温度传感器的 Orion 电导率探头和电导率测量仪(如 Orion Star A 便携式测量仪或 Orion Versa Star Pro 台式测量仪)时,盐度可根据用户偏好报告为实际盐度单位 (psu) 或千分之一 (ppt)。
虽然电导率测量通常简单易行,但仍难免存在影响所得数据有效性的错误。理解并规避常见的测量错误,可确保您获得准确且可重现的读数。
Thermo Scientific 袖珍测试仪提供经济实惠的移动测试,可测量温度、电导率和 TDS。
可提供种类繁多的电导率探头,以满足您的样品测量需求。 提供电导率标准液、TDS 标准液以及电导率探头调节溶液,以满足您的电导率测量需求。
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式与便携式测量仪有助于日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升生产效率。