准确、一致的溶解氧测量
我们提供一系列溶解氧测量仪器和附件,旨在满足您的性能和价格需求。我们的溶解氧测量仪、探头、溶液和附件旨在为您的溶解氧读数提供较大的重复性和准确性。
浏览我们的全系产品,或让我们的专家帮助您做出选择。
溶解氧测量的应用
空气可被认为具有恒定含氧量(约 20.9%)。只要空气与水接触,空气中的氧气就会溶于水。水中溶解的氧气量取决于许多因素:是否有足够的时间和足够的混合来让水中溶氧饱和、水温、气压、水的含盐量,以及水中是否有消耗氧气的物质。由于含氧量对许多生物和化学过程非常重要,因此测量在水样中实际溶解的氧含量非常重要。
溶解氧测量的应用包括氧气量影响反应速率、过程效率、指示环境状况的过程。一些重要应用包括废水处理、葡萄酒生产、生物反应和环境水监测。Thermo Scientific Orion DO 仪器可灵活地将极谱和光学技术用于 DO 测量,满足法规要求。膜氧电极是实时测量水中含氧量的最广泛和公认的应用方法。详细了解 Thermo Scientific 仪器如何帮助您满足法规需求。
测量葡萄酒中的溶解氧
测量葡萄酒中的溶解氧
一瓶葡萄酒的含氧量对葡萄酒的质量、稳定性和寿命有很大的影响。这就是为什么在酿酒和装瓶过程的不同阶段监测和控制氧气的结合正成为酿酒厂日益关注的问题。尽管氧气是葡萄酒自然氧化过程的一部分,但不佳的氧气浓度会导致白葡萄酒变色,白葡萄酒和红葡萄酒的风味都会退化。为了确保消费者获得优质的产品,在装瓶后测量葡萄酒分子氧的浓度是非常重要的。
使用带 RDO 光学溶解氧传感器的Orion Star A223 RDO/DO便携式测量仪,使酿酒厂能够不断生产高质量的葡萄酒。由于 RDO 传感器允许直接在瓶中测量葡萄酒,因此可以快速、准确地进行溶解氧测量。RDO 传感器的速度、准确度和精度相当于或优于当前的 DO 测量技术。
下载关于测量葡萄酒中溶解氧的应用文档
在高海拔地区测量溶解氧
在高海拔地区测量溶解氧
多年来,科学家们已经测量并记录了在任何温度、大气压和盐度下饱和水的 DO 溶解度。这些信息随后被用于现代记录仪器的编程。在低气压(高海拔)和高盐度条件下,水的含氧量较低。
利用具有特定设计特征的先进仪器,可以在海拔4,500或以上测量溶解氧浓度。水样的饱和溶解氧 (DO) 浓度取决于许多因素,包括:
  • 温度
  • 大气压力/海拔高度
  • 盐度
利用氧在特定大气压、温度和盐度下的溶解度值,将 DO 传感器测得的样品氧分压转换为浓度值 (mg/L)。
先进的仪器,如 Thermo Scientific™ 溶解氧测量仪,设计有测量这些因素并使用它们来确定读数的组件。Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™、Thermo Scientific™ Orion Star™ A200 系列和 Orion Star A300 系列溶解氧测量仪有一个内部气压计,用于测量测量点的准确气压。无论您所处的海拔高度如何,都能确保您的读数是可靠的。
下载在高海拔地区测量 DO 的疑难解答
符合法规和合规性标准
1648500885692.jpg
满足法规要求通常与溶解氧测量密切相关,因此您拥有的仪器和电极能够满足这些行业标准的要求至关重要。以下是各种行业合规性要求的国际标准列表。
法规要求
符合法规要求的国际标准:
参数
EPA
SM
ASTM
ISO
中国 MEP
USP
EP
AOAC
其他
pH
EPA 150.14500-H+(B)D1293 (A,B)10523GB/T 6920<791>2.2.3973.41FDA - 21 CFR 114.90
土壤/固体废弃物的 pH 值
SW-846 9040C & 9045D D497210390GB/T15555  994.16 - 994.18USDA NRCS
电导率
EPA 120.1;SW-846 9050A2510 (B)D1125 (A)7888n/a<645>2.2.38973.40PSS-78(盐度)
溶解氧
 4500-O (G)D888 (B, C)17289;5814HJ506    
BOD
 5210 (B) 5815HJ505  973.44 
氟化物
SW-846 92144500-F (C)D1179 (B)10359GB7484    
 4500-NH3 (D, E)D1426 (B)6778     
硝酸盐
Orion 601;SW-846 9210A4500-NO3 (D)       
硫化物
SW-846 92154500-S2 (G)D4658      
氰化物
SW-846 92134500-CN (F)D2036 (A)      
氯化物
SW-846 92124500-Cl (D)D512 (C) GB11896    
溴化物
SW-846 9211        
 SM:水和废水检验的标准方法。APHA、AWWA、WEF。
 ASTM:美国材料与试验协会
 ISO:国际标准化组织
 USP:《美国药典》
 EP:《欧洲药典》
 中国 MEP:中华人民共和国生态环境部
 AOAC:美国公职分析化学家协会
 NRCS:美国农业部自然资源保护局
 PSS-78:1978年实用盐标
 FDA:美国食品药品监督管理局
 USDA:美国农业部
溶解氧测量产品和溶液
我们提供一系列溶解氧 (DO) 测量仪器和附件,旨在满足您的性能和价格需求。我们的 DO 测量仪、DO 探头和标准品旨在为您的 DO 读数提供较大的重复性和准确性。
溶解氧测量的准确度和可靠性取决于使用的仪器。了解如何根据您所需的特性、性能、规格和预算,确定适宜的产品
针对 DO 测量需求,我们提供了探头液、储存溶液、清洁溶液、套装和充填液。
支持
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升工作效率。
查找您所需的软件