Search Thermo Fisher Scientific
pH 值测量通常是工作流程的关键前期步骤。我们提供种类繁多的 pH 值测量仪、pH 值电极、pH 值缓冲液和 pH 值测量附件,旨在以紧密的协作让复杂的 pH 值测量变得简便和可靠。使用值得信赖的产品(比如 Orion 和 ROSS 电极),自信地开展测量工作。
下载产品手册或查看下列产品组合,或者请我们的专家根据您的特定需求为您量身定制解决方案。
pH 值在给定温度下衡量溶液的酸碱度。 pH 值为7表示溶液为中性,因为氢离子和氢氧根离子的活性相等。pH 值低于7表示溶液为酸性—氢离子活性增加而 pH 值下降。pH 值高于7表示溶液为碱性—氢氧根离子活性大于氢离子活性。
pH 值电极通过将样品读数与已确定 pH 值的标准液(缓冲液)的读数进行比较来得出测量结果。Thermo Scientific pH 值测量仪内置常用缓冲液的 pH-温度值对照。这能使测量仪识别特定的 pH 缓冲液,并在测量温度下使用正确的缓冲液值进行校准。
pH 值测量出现错误常见的原因是温度。由于以下原因,温度变化会影响 pH 值:
使用自动温度补偿 (ATC) 探头或电极杆内整合了 ATC 探头的 Thermo Scientific Orion Triode 电极,可以补偿电极斜率变化。Thermo Scientific pH 值测量仪可根据 pH 值缓冲液的测量温度计算电极斜率。该测量仪会自动将缓冲液 pH 值读数调整到测量温度下的实际 pH。
pH 值电极应当用不同温度下已知 pH 值的缓冲液校准。由于部分不含 ATC 功能的 pH 值测量仪不能根据参比温度校正样品 pH 值,因此校准和测量应在同一温度下进行,记录样品 pH 值时还要记录样品温度。
了解 Orion pH 值电极的特点,以及该技术如何得到准确而可靠的 pH 值测量结果。
我们的台式和便携式测量仪产品组合有助于解决各种行业和应用的样品分析难题。我们提供简单完备的系统,可无缝整合以帮助解决测量需求。
水、工艺过程、研究和 QA/QC 样品专用 pH 值检测。从简单而经济的型号到强大而复杂的测量仪可供选择。
|
Thermo Scientific 袖珍测试仪是时时处处进行电化学检测的理想产品。
|
各式优质的 pH 值电极、标准液和溶液有多种电极体材料、电极体款式、填充类型、参比类型和液接界可供选择,以满足您的不同需求。 |
使用 Thermo Scientific Orion Versa Star Pro 台式测量仪测量饮用水 pH 值。
校准 Thermo Scientific Orion Star A 系列台式 pH 值测量仪。
了解 Thermo Scientific Lab Star 系列台式测量仪如何测量 pH 值、电导率和溶解氧。
观看使用 Orion Lab Star PH111 pH/mV 台式测量仪进行 pH 值测量仪校准。
了解 Thermo Scientific Lab Star PH111 pH 台式测量仪的特点。
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式与便携式测量仪有助于日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升生产效率。