流变仪和粘度计
最大限度地提供更多信息,并提高生产率
Thermo Scientific 流变仪和粘度计专为准确测定液体和其他复杂材料的特性而设计,可帮助您最大程度的获取材料的信息。Thermo Scientific™ HAAKE™ 流变仪在质量控制、产品开发和研究应用方面的精确性和易用性是众所周知的。我们的粘度计使您能够快速确定流体的流动特性,专为您的应用而设计。
进行下一步 ›
快速链接
流变仪和粘度计专题目录
使用新款模块化高级流变仪系统可以实现更快、更全面的材料表征,从而站在竞争前列。配备适用于所有用户级别的每一个应用和软件的附件,Thermo Scientific HAAKE 流变仪被证明是可以提高生产力的多功能创新工具。
使用 Thermo Scientific 旋转粘度计准确、快速并简单地测定流动特性。按照公认的标准,这些仪器是测试和质量控制比较测量的理想选择。
Thermo Scientific HAAKE PCR(过程控制流变仪)采用创新的过程控制技术,适用于熔融指数和熔体粘度的在线流变学测量。
通过联用技术拓展了流变学的作用,能够提供材料的分子信息和微观信息。通过高精度的样品温度控制来测量专用料。
精确测量透明牛顿液体和气体的动力粘度值。(absolute viscosity绝对粘度=dynamic viscosity动力粘度)Thermo Scientific 落球粘度计可以可靠地确定流体的流动特性并应用于化学、制药、食品和油气行业应用。(或:可以可靠地应用于确定化学、制药、食品和油气行业领域的流体流动性能)
焦点视频
Thermo Scientific HAAKE MARS iQ 流变仪系列
培训视频库
正确上样和修正
准确和可重复的结果强烈依赖于样品的前处理和处理方法。
校正 HAAKE RheoWin™ 中的温度
测量实际样品温度并调节 HAAKE RheoWin 软件显示的温度。
HAAKE RheoWin 中的粘度校准
请参见如何排列(组成)和运行一个合适的测试方法的例子。
HDI-Service-Material-Characterization-230x195
针对 Thermo Scientific 材料表征仪器的“全面满足需求服务系统”
仅选择您需要的服务模块。在购置设备、保修期间或之后均可添加模块。我们创建的灵活服务模块以客户为中心,可应对所有类型的服务挑战——安装、检查、验证、维修、维护和培训。
可选服务包括: 
• 紧急响应
• 延长保修期
• 安装
• 维护和校准
下载服务手册 ›
• 维修和检查
• 培训
• 交通和费用
第六届 XPS 研讨会
观看我们的 2017 年研讨会与讲座
查看您附近即将举办的研讨会。
我们的研讨会将刷新或增强您在分子光谱、表面分析、材料表征或元素分析方面的知识。 
了解更多
应要求举办的网络讲座:小心处理食品样品,获得可靠流变学结果
处理食品样品期间或者测试结果本身存在的一些易于发生的微小疏忽可能导致无法获得关键的流变学结果。 
观看此网络讲座,在按下流变仪“开始”按钮 之前,回顾 食品分析中的关键步骤。
观看网络讲座