在工业生产过程中,很多的大型机械设备都需要与冷水机进行配套,确保机械能够正常稳定的运行,有些事针对轴承的冷却,有些是针对高频电源,还有针对一些特殊工件的冷却等,这些都是为了确保机械不会出现过热现象,延长冷却部件寿命同时确保最终的生产效率。
典型应用
包装机,热封机
- 包装机、热封机等设备在长时间工作中,其本身会温度会过高,如果不及时降温会造成产品吸泡不良等产品问题,还会影响包装效率和使用寿命,为此需要冷却水循环系统进行冷却。包装机械设备厂家可根据包装机械的功率和发热源具体选择冷水机,赛默飞提供非常宽范围功率的冷水机,无论您的应用或预算如何,您都可以配置一台灵活、经济的,符合您特定需求的温度控制系统
- 在食品,制药,化工等行业都有应用
注塑成型机,挤出机
- 冷水机是注塑机、挤出机产品提高生产效率和品控不可缺少的产品。注塑机和挤出机用冷水机对主要模具以及套筒进行冷却,以缩短塑胶凝结时间,提高工件尺寸精度,成型质量、表面质量。冷水机需要根据不同材质,制冷量大小等进行选型。赛默飞提供各种不同型号的冷水机,可以根据实际需求来选择
- 在化工,制药等行业都有应用。
数控机床(磨床)
- 精密加工数控机床(磨床)很多都是长时间运行,这些机床的主轴长时间运转,会过热导致形变,影响加工精度,冷水机就是给这些主轴提供恒温控制,保证了主轴的加工精度,赛默飞公司提供高可靠性和高精度的加热制冷循环器,并可根据客户需求提供高性价比的产品
- 主要应用在汽车工业、内燃机、消费电子、轴承、密封件等国民经济各主要领域
自动化工作站
- 在生命科学领域自动化工作站的使用大大加大了样品的处理效率,在自动化工作站的微孔板下面是温控模块,通过循环冷却水提供恒定温度,用于样本制备,赛默飞温控设备能控温确保样品的测定准确性及重复性
除上面应用外,很多工业生产设备中也会看到冷水机的使用需求,如焊接机,食品或者化妆品的微粒化装置,高频感应加热设备等
兼容性强
无配套设备品牌限制,在工业设备配套上使用广泛
可配置式设计
丰富的冷却性能(最高能达到24000W)及选项供您选择,旨在创造适合您应用的完美搭配
出色的性能
优化的冷却性能及可靠性,满足您的关键应用需求
高温度精度确保结果稳定
灵活控制
自带控制功能,具备独立的PID,可在配套的机械设备控制下运行,也可脱离控制器运行
在工业生产过程中,很多的大型机械设备都需要与冷水机进行配套,确保机械能够正常稳定的运行,有些事针对轴承的冷却,有些是针对高频电源,还有针对一些特殊工件的冷却等,这些都是为了确保机械不会出现过热现象,延长冷却部件寿命同时确保最终的生产效率。
典型应用
包装机,热封机
- 包装机、热封机等设备在长时间工作中,其本身会温度会过高,如果不及时降温会造成产品吸泡不良等产品问题,还会影响包装效率和使用寿命,为此需要冷却水循环系统进行冷却。包装机械设备厂家可根据包装机械的功率和发热源具体选择冷水机,赛默飞提供非常宽范围功率的冷水机,无论您的应用或预算如何,您都可以配置一台灵活、经济的,符合您特定需求的温度控制系统
- 在食品,制药,化工等行业都有应用。
数控机床(磨床)
- 精密加工数控机床(磨床)很多都是长时间运行,这些机床的主轴长时间运转,会过热导致形变,影响加工精度,冷水机就是给这些主轴提供恒温控制,保证了主轴的加工精度,赛默飞公司提供高可靠性和高精度的加热制冷循环器,并可根据客户需求提供高性价比的产品。
- 主要应用在汽车工业、内燃机、消费电子、轴承、密封件等国民经济各主要领域
注塑成型机,挤出机
- 冷水机是注塑机、挤出机产品提高生产效率和品控不可缺少的产品。注塑机和挤出机用冷水机对主要模具以及套筒进行冷却,以缩短塑胶凝结时间,提高工件尺寸精度,成型质量、表面质量。冷水机需要根据不同材质,制冷量大小等进行选型。赛默飞提供各种不同型号的冷水机,可以根据实际需求来选择。
- 在化工,制药等行业都有应用。
自动化工作站
- 在生命科学领域自动化工作站的使用大大加大了样品的处理效率,在自动化工作站的微孔板下面是温控模块,通过循环冷却水提供恒定温度,用于样本制备,赛默飞温控设备能控温确保样品的测定准确性及重复性
除上面应用外,很多工业生产设备中也会看到冷水机的使用需求,如焊接机,食品或者化妆品的微粒化装置,高频感应加热设备等。
主要产品系列
ThermoFlex系列加热制冷循环器
  • 兼容性强
    无配套设备品牌限制,在工业设备配套上使用广泛
  • 可配置式设计
    丰富的冷却性能(最高能达到24000W)及选项供您选择,旨在创造适合您应用的完美搭配
  • 出色的性能
    优化的冷却性能及可靠性,满足您的关键应用需求
  • 高温度精度确保结果稳定
  • 灵活控制
    自带控制功能,具备独立的PID,可在配套的机械设备控制下运行,也可脱离控制器运行