汽车上的大部分元件都要在极端的温度变化条件下测试,确保各个环节可靠性后方可投入实际使用。温度再各个测试环节扮演重要的作用,典型应用领域有环境模拟,内饰雾化测试,材料测试,电池测试,电控测试等。
汽车内饰材料中有机污染物排放检测
无论是汽车制造商还是购车者,都需要了解汽车内饰材料中VOC的排放情况。德国标准化协会与赛默飞合作在早期就一起开发了Horizon雾化仪以用于DIN75201标准。由于赛默飞世尔科技Horizon雾化试验系统结果一致度和可重复度高,这套系统继续成为了每个标准的试验设备。其它对应标准:IS06452及SAEJ1756
汽车电子控制系统测试
汽车电控系统是控制汽车驱动电极的装置,在使用前需要对其进行性能测试,测试过程中需要提供稳定可靠的恒定温度,赛默飞TF100已经在电子控制系统测试中有广泛应用。
添加剂,润滑剂
应用于添加剂和润滑剂的开发、优化和质量保证的温度相关试验。典型试验包括粘度测试等
电池测试
电动车辆上使用的锂电池在安装前须先通过一系列的温度测试。温度对电池性能的影响比较大,包括电池的内阻、充电性能、放电性能、安全性、寿命等。国标中对电池各项性能测试规程就规定环境室内温度在测试过程中最低要到-20℃,最高要到40℃,温度精度要达到±0.5℃。ThermoFlex 适用度高,价格经济,帮助客户测试电池性能时提供恒定温度。
汽车用橡胶密封条检测
汽车的使用温度范围-40℃至70℃。汽车用橡胶密封条热空气老化温度一般选择70℃。赛默飞加热制冷水浴循环器可以模拟环境温度及老化温度对橡胶密封条新能进行检测
车内传感器的检测及校准
赛默飞水浴循环器为车内传感器功能测试和校准的理想选择。优异的温度均匀性,温度范围宽为检测和校准提供支持。
材料性能测试
冷凝器,空气管路和排气管等零件经常暴露在-40°C至70°C的温度条件下。在一系列负载的条件下,可以通过赛默飞加热制冷水浴循环器测试不同组件中材料的性能表现
电动汽车充电装置
ThermoTemp PC200-A45HC提供-45到200的温度范围,通过模拟温度环经对充电装置进行性能测试。
主要产品系列
Horizon雾化仪
用于汽车内饰材料中有机污染物排放检测
  • 可靠:
    采用坚固耐用的组件,确保获得可靠的温度稳定性
  • 一致:
    在分批试验中生成可重复的结果确保程序每次重复,且满足DIN,ISO,SAE标准
  • 灵活:
    无论是基本控温还是匀变编程或数据分析,都有适合需求的控制器供选择
  • 简单:
    有反射法及重量法附件包供选择
ThermoFlex加热制冷循环器
  • 可配置式设计:
    丰富的冷却性能(最高能达到24000W)及选项供您选择,旨在创造适合您应用的完美搭配
  • 出色的性能:
    优化的冷却性能及可 靠性,满足您的关键应用需求
  • 完美契合:
    无论您的应用或预算如何,您都可以配置一台灵活、经济的,符合您特定需求的温度控制系统
北极系列加热制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -45℃至 200℃
  • 泵工作效率更高,持续时间更长
  • 能够选择多种流体
  • 低能耗 - 环保
  • 可编程
ULT超低温制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -80℃至 80℃
  • 温度精度达到0.01℃
  • 操作方便,维护简单
汽车上的大部分元件都要在极端的温度变化条件下测试,确保各个环节可靠性后方可投入实际使用。温度再各个测试环节扮演重要的作用,典型应用领域有环境模拟,内饰雾化测试,材料测试,电池测试,电控测试等。
典型应用
汽车内饰材料中有机污染物排放检测
无论是汽车制造商还是购车者,都需要了解汽车内饰材料中VOC的排放情况。德国标准化协会与赛默飞合作在早期就一起开发了Horizon雾化仪以用于DIN75201标准。由于赛默飞世尔科技Horizon雾化试验系统结果一致度和可重复度高,这套系统继续成为了每个标准的试验设备。其它对应标准:IS06452及SAEJ1756
汽车电子控制系统测试
汽车电控系统是控制汽车驱动电极的装置,在使用前需要对其进行性能测试,测试过程中需要提供稳定可靠的恒定温度,赛默飞TF100已经在电子控制系统测试中有广泛应用。
添加剂,润滑剂
应用于添加剂和润滑剂的开发、优化和质量保证的温度相关试验。典型试验包括粘度测试等
电池测试
电动车辆上使用的锂电池在安装前须先通过一系列的温度测试。温度对电池性能的影响比较大,包括电池的内阻、充电性能、放电性能、安全性、寿命等。国标中对电池各项性能测试规程就规定环境室内温度在测试过程中最低要到-20℃,最高要到40℃,温度精度要达到±0.5℃。ThermoFlex 适用度高,价格经济,帮助客户测试电池性能时提供恒定温度。
汽车用橡胶密封条检测
汽车的使用温度范围-40℃至70℃。汽车用橡胶密封条热空气老化温度一般选择70℃。赛默飞加热制冷水浴循环器可以模拟环境温度及老化温度对橡胶密封条新能进行检测
车内传感器的检测及校准
赛默飞水浴循环器为车内传感器功能测试和校准的理想选择。优异的温度均匀性,温度范围宽为检测和校准提供支持。
材料性能测试
冷凝器,空气管路和排气管等零件经常暴露在-40°C至70°C的温度条件下。在一系列负载的条件下,可以通过赛默飞加热制冷水浴循环器测试不同组件中材料的性能表现
电动汽车充电装置
ThermoTemp PC200-A45HC提供-45到200的温度范围,通过模拟温度环经对充电装置进行性能测试。
主要产品系列
Horizon雾化仪
  • 可靠:
    采用坚固耐用的组件,确保获得可靠的温度稳定性
  • 一致:
    在分批试验中生成可重复的结果确保程序每次重复,且满足DIN,ISO,SAE标准
  • 灵活:
    无论是基本控温还是匀变编程或数据分析,都有适合需求的控制器供选择
  • 简单:
    有反射法及重量法附件包供选择
ThermoFlex加热制冷循环器
  • 可配置式设计:
    丰富的冷却性能(最高能达到24000W)及选项供您选择,旨在创造适合您应用的完美搭配
  • 出色的性能:
    优化的冷却性能及可 靠性,满足您的关键应用需求
  • 完美契合:
    无论您的应用或预算如何,您都可以配置一台最灵活、经济的,符合您特定需求的温度控制系统
北极系列加热制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -45℃至 200℃
  • 泵工作效率更高,持续时间更长
  • 能够选择多种流体
  • 低能耗 - 环保
  • 可编程
ULT超低温制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -80℃至 80℃
  • 温度精度达到0.01℃
  • 操作方便,维护简单