在石油化工中的许多过程中,温度至关重要,针对催化剂合成和评价,油品组分分离和评价及检测过程中的设备配套等都需要准确控制温度。
催化剂合成
催化剂合成过程中温度非常重要,直接决定了催化剂的活性,及反应速度,赛默飞提供精准控温设备保证催化剂最佳活性提高生产效率。
大功率ThermoFlex系列可对设备进行控温水浴循环器温度范围广并可进行程序控温。
实验室设备配套
整个石油炼化,油品分析过程中都会涉及到实验室设备的使用,一些实验室设备需要温控设备进行配套从而保证检测结果的准确性。赛默飞为XRD/XRF/XPS/AA/ICP/
ICPMS/粘度计/流变仪等设备提供制冷源保证设备长期稳定运行。
催化剂裂化的评价
针对催化裂化的评价需使用气相色谱对裂化后的石油进行分析,看其有效成分,赛默飞提供的水浴循环器温度范围广,能进行程序控温,可对石油裂化后不同的馏分进行冷却收集,为后续气相分析做好前期准备。
油品性能测试
针对成品油,润滑油等的测试,需要通过温度控制装置设置不同的温度条件,从而测试油的性能,如该温度下的粘性等,赛默飞AC150-A45水浴循环器温度范围广,精度高,为油品性能测试提供支持。
产品介绍
ThermoFlex加热制冷循环器
  • 催化剂合成设备配套
  • 可配置式设计:丰富的冷却性能(最高能达到24000W)及选项供您选择,旨在创造适合您应用的完美搭配
  • 出色的性能:优化的冷却性能及可 靠性,满足您的关键应用需求
北极系列加热制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -45℃至 200℃
  • 泵工作效率更高,持续时间更长
  • 能够选择多种流体
  • 低能耗 - 环保
  • 可编程应用温度警报,带有用户选择的报警器, 安全状态运行或关闭选项
ULT超低温制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -80℃至 80℃
  • 温度精度达到0.01℃
  • 操作方便,维护简单
VersaCool 水浴循环器
  • 温度范围-20° 到 +150°C
  • 远程操作触手可及
  • 更低的功耗和能源成本
  • 直观的 5.7 英寸彩色触摸显示屏,便于进行更加简易快捷的设置
在石油化工中的许多过程中,温度至关重要,针对催化剂合成和评价,油品组分分离和评价及检测过程中的设备配套等都需要准确控制温度。
典型应用
催化剂合成
催化剂合成过程中温度非常重要,直接决定了催化剂的活性,及反应速度,赛默飞提供精准控温设备保证催化剂最佳活性提高生产效率。
大功率ThermoFlex系列可对设备进行控温水浴循环器温度范围广并可进行程序控温
催化剂裂化的评价
针对催化裂化的评价需使用气相色谱对裂化后的石油进行分析,看其有效成分,赛默飞提供的水浴循环器温度范围广,能进行程序控温,可对石油裂化后不同的馏分进行冷却收集,为后续气相分析做好前期准备。
实验室设备配套
整个石油炼化,油品分析过程中都会涉及到实验室设备的使用,一些实验室设备需要温控设备进行配套从而保证检测结果的准确性。赛默飞为XRD/XRF/AA/ICP/ICPMS/粘度计/流变仪等设备提供制冷源保证设备长期稳定运行。
油品性能测试
针对成品油,润滑油等的测试,需要通过温度控制装置设置不同的温度条件,从而测试油的性能,如该温度下的粘性等,赛默飞AC150-A45水浴循环器温度范围广,精度高,为油品性能测试提供支持。
主要产品系列
ThermoFlex系列加热制冷循环器
  • 催化剂合成设备配套
  • 可配置式设计:丰富的冷却性能(最高能达到24000W)及选项供您选择,旨在创造适合您应用的完美搭配
  • 出色的性能:优化的冷却性能及可 靠性,满足您的关键应用需求
北极系列加热制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -45℃至 200℃
  • 泵工作效率更高,持续时间更长
  • 能够选择多种流体
  • 低能耗 - 环保
  • 可编程应用温度警报,带有用户选择的报警器, 安全状态运行或关闭选项
ULT超低温制冷水浴循环器
  • 宽温度范围 -80℃至 80℃
  • 温度精度达到0.01℃
  • 操作方便,维护简单
VersaCool 水浴循环器
  • 温度范围-20° 到 +150°C
  • 远程操作触手可及
  • 更低的功耗和能源成本
  • 直观的 5.7 英寸彩色触摸显示屏,便于进行更加简易快捷的设置