Search Thermo Fisher Scientific
有多种型号和配置可供选择。 为了方便您查找所需的正确系统,我们设置了如下五个类别,您可选择其中一个即可打开一个交互式选择指南。
使用 Thermo Scientific Barnstead 水纯化系统的电去离子化、反渗透或蒸馏功能以满足您最关键的日常应用需求。取决于您的要求,我们的系统可生成用于一般实验室用途的 2 级和 3 级水、用于分析和生命科学应用的 1 级水或不同用水类型的组合。 按用水类型浏览以下系统以找到最符合您要求的系统,并使用我们的型号选择工具以了解更详细的型号信息。
取决于配置,您的系统可能需要某些附件和可选组件。 请务必在索取报价时标注这些附件(各系统的必需和可选附件在选择指南中列出)。
1 级 - 超纯水系统 | 2 级 - 纯水系统 | 3 级 - 反渗透水系统 | 水蒸馏系统 | 滤芯系统 |
典型应用和感兴趣领域 | ||||
分析 HPLC 气相色谱 离子色谱 ICP 光谱 质谱 原子吸收 总有机碳 生命科学 基因组学 蛋白质组学 免疫学 药理学 细胞和组织培养 药物发现 分子生物学 微生物学 | 一般实验室用途 高压灭菌 加湿 玻璃器皿清洗/冲洗 一般实验室设备 为 1 级水系统供水 培养基制备 缓冲液制备 化学和生化试剂制备 | 一般实验室用途 高压灭菌 加湿 玻璃器皿清洗/冲洗 一般实验室设备(水浴、培养箱等) | 生命科学 微生物学 细胞和组织培养 一般实验室用途 高压灭菌 加湿 玻璃器皿清洗/冲洗 一般实验室设备 为 1 级水系统供水 | 一般实验室用途 高压灭菌 加湿 玻璃器皿清洗/冲洗 一般实验室设备(水浴、培养箱等) |
描述 | ||||
1 级超纯水的纯度最高,可不含热原、核酸酶、细菌和颗粒物。 | 2 级水通过反渗透、去离子和蒸馏工艺生产。它是 1 级水纯化系统的最佳供水源。 | 3 级水通常指使用反渗透方法纯化的水。3 级水常用于为水浴、洗碗机、高压灭菌器和进水提供纯化水以获取纯水和超纯水。 | 实验室水蒸馏系统是去除杂质能力最全面的单一水纯化系统。其无需任何耗材。 | 滤芯系统是所有纯水系统的重要组成部分,且易于操作和维护。 |
流速 | ||||
最高 1-2 L/分 | 最高 0.6 L/分至 40 L/小时 取决于型号 | 最高 7-40 L/小时 取决于型号 | 1-38 L/小时 取决于型号 | 最高 0.63-4 L/分 |
容量 | ||||
最高 15-200 L/天 取决于型号 | 30-100 L 取决于型号 | 储水容量 30- 100 L 取决于型号 | 储水容量 6- 38 L 取决于型号 | 1-30 L/天,取决于进水 |
进水 | ||||
预处理或自来水 | 自来水 | 自来水 | 自来水 Megapure 的预处理选项 | 预处理或自来水 |
监测 | ||||
电阻率/电导率 总有机碳 | RO 渗透和系统电阻率/电导率 | 进水和 RO 电导率 | 电阻率/电导率 | |
型号 | ||||
GenPure MicroPure E-Pure Smart2Pure LabTower EDI Smart2Pure LabTower EDI | Pacific TII LabTower TII Mega-Pure 玻璃蒸馏器 经典蒸馏器 | Pacific RO LabTower RO | 经典蒸馏器 Mega-Pure 蒸馏器 | B-Pure Bantam 去离子装置 软管短接式滤芯 B-Pure ½ 尺寸过滤器 |