Search Thermo Fisher Scientific
人体工程学是一种关于如何布置和设计设备、机器或工作空间,从而使人与事物安全有效地交互作用的研究。人体工程学也称为人为因素分析或人为因素工程。正如美国职业安全与健康管理局(OSHA)联邦和州计划中所指出的那样,人体工程学实质上是“使工作适应工人的科学”。
填写表格并下载 pdf 版 GLP 指南。
不良的人体工程学性能可导致肌肉骨骼疾病(MSD)。MSD 也称为累积性损伤疾病(CTD)、反复型劳损(RSI)和与工作有关的上肢疾病(WRULD);这些都是由重复、过度用力、休息不足等对肌肉、神经、腱、韧带、关节和软骨带来的损伤。
“与工作有关的肌肉骨骼疾病...是国家最普遍、最昂贵和最可预防的工作场所损害。好消息是可以使用真正的解决方案来避免。
Alexis M. Herman
美国职业安全与健康管理局前劳工部长“一种尺寸不能完全适用”(1999 年)
连续吸液 30 分钟可能导致手部不适感增加:大卫特别参考了与工作相关的上肢疾病,做了一份一份有关移液器及其使用方法的人体工程学问题的调查问卷。应用人体工程学1995; 28 (4): 257–62.典型实验室一天可以执行数千次移液操作。
“实验室人员平均每天大约需要花 2 个小时进行移液操作,总计一年 500 个小时。Bjorksten 总结说,每天超过 1.3 个小时就会增加损伤的风险。”
Bjorksten、Almby 和 Jansson;
“使用现代化活塞式移液器的实验室技术人员的手部和肩膀疾病”,1994 年。
每移液 12 至 30 分钟,短暂休息 3 至 5 分钟 | |
调整工作站,使手臂靠近身体来完成工作 | |
使用较短的移液器 | |
使用适合用户手部的移液器 | |
将样品和仪器放在易于取放的位置 | |
使用低矮的废料接收器处理使用过的吸头 | |
需要长时间站立时使用抗疲劳垫 | |
坐着时使用可调节凳子或椅子 |
标准移液器吸头的近端通常是圆锥形的。圆锥形移液器的锥头适合圆锥形移液器吸头。该力可产生“Luer”密封,从而导致较高的摩擦力。密封面积通常较大。弹出力与插入力成正比。
ClipTip 移液器吸头牢牢锁定在适当的位置,因此无论施加多大压力,都不会松动或掉落。轻触一下即可感觉到吸头牢固地“夹”在移液器上。移液器上不再有敲打式吸头,以确保吸头正确连接和密封。
良好的移液姿势,符合人体工程学设计的移液器和符合人体工程学的移液器吸头,有助于防止机体损伤。薄壁、柔软而灵活的移液器吸头设计用于牢固地安装移液器锥头,同时允许使用最小的吸头连接和弹出力。
可调节的吸头间距提高了移液效率和质量,几乎可以在任意试管、支架、微孔板或水平凝胶盒之间进行多次样品移取。只需滑动标尺即可将吸头间距扩展和收缩至所需设置