实验室瓶
Nalgene 实验室瓶具有其独特设计。 它们以有保证的防漏*性能和坚固的结构成为各地同行实验室内的标志性器具。是什么成就了 Nalgene 的出色性能?Thermo Scientific Nalgene 瓶及瓶盖经过匠心设计以实现出色协作,为每一次使用提供可靠的防漏*性能。 
正在寻找让实验室更具可持续性的方法? Nalgene 高密度聚乙烯瓶可重复使用且经久耐用,在到达使用期限后可回收;通过参与 My Green Lab 的 ACT 标签计划,了解更多关于 Nalgene 瓶可持续性和绿色生产实践的信息。   
瓶和细口大瓶选择指南
选购 Nalgene 瓶
根据瓶材料分类
根据瓶材料分类
可选材料类型:
根据瓶形状分类
根据瓶形状分类
可选瓶形状:
根据瓶广口或窄口分类
广口和窄口瓶
可选瓶口类型:
根据塑料材质选择瓶
Nalgene
聚丙烯
Nalgene 高密度聚乙烯
Nalgene 低密度聚乙烯
Nalgene 聚碳酸酯
Nalgene
聚对苯二甲酸乙二醇酯
(共聚物 G)
Nalgene 氟聚合物
良好的化学
相容性,
半透明,
可高温高压灭菌
良好的化学相容性,
半透明,低成本
良好的化学相容性,半透明,低成本,柔性透明,抗冲击,支持从冷冻到高压灭菌的广泛应用透明,
预灭菌
出色的化学耐受性和化学惰性
PPCOHDPELDPEPCPETGFEP/PFA
Nalgene
聚丙烯
Nalgene 高密度聚乙烯
Nalgene 低密度聚乙烯
Nalgene 聚碳酸酯
Nalgene
聚对苯二甲酸乙二醇酯
(共聚物 G)
Nalgene 氟聚合物
良好的化学
相容性,
半透明,
可高温高压灭菌
良好的化学相容性,
半透明,低成本
良好的化学相容性,半透明,低成本,柔性透明,抗冲击,支持从冷冻到高压灭菌的广泛应用透明,
预灭菌
出色的化学耐受性和化学惰性
PPCOHDPELDPEPCPETGFEP/PFA
4mL - 8L4mL - 4L8mL - 8L15mL - 2L30mL - 2L30mL - 2.2L
乳白色
半透明
乳白色
半透明
乳白色半透明透明 透明 朦胧白色半透明
半刚性中等柔性超柔性刚性中等柔性超柔性
可高温高压灭菌不可高温高压灭菌不可高温高压灭菌可高温高压灭菌不可高温高压灭菌可高温高压灭菌
最高使用温度
121oC
最高使用温度
120oC
最高使用温度
70oC
最高使用温度
135oC
最高使用温度
70oC
205oC FEP
260oC PFA 
脆化温度1 低于
-40oC
脆化温度1 低于
-100oC
脆化温度1 低于
-76oC
脆化温度1 低于
-135oC
脆化温度1 低于
-40oC
脆化温度1 低于
-270oC
符合
Part 21
CFR 177.1520 联邦法规中
有关食品应用的规定
符合
Part 21
CFR 177.1520
联邦法规中有关食品应用的规定2
符合
Part 21
CFR 177.1520
联邦法规中有关食品应用的规定2
符合
Part 21
CFR 177.1580
食品应用标准
符合
Part 21
CFR 177.1315
联邦法规中有关食品应用的规定3
FEP 符合 Part 21
CFR 177.1550 联邦法规中
联邦法规中有关食品应用的规定4
不含 BPA 不含 BPA 不含 BPA 含 BPA不含 BPA 不含 BPA 
不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐
 ACT 标签    
脚注:
1.脆化温度是指材料制成的物品在掉落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低的使用温度。 
2.HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规177.1520的表2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)。
3.PETG 可用于乙醇含量不超过 15%(体积比)的酒精类食品;灌装和储存温度不得超过 49°C (120°F)。非酒精类食品的热灌装温度不得超过 82°C (180°F),储存温度不得超过 49°C (120°F)不适合碳酸饮料、啤酒或者需要热工艺处理的包装食品。
4.PFA 不符合食品级应用标准
哪些化学品与我的塑料瓶相容
稀释的酸或弱酸浓缩强酸 ^脂肪醇类醛类
酯类脂肪族碳氢化合物芳香族碳氢化合物
卤化碳氢化合物芳香族酮类强氧化剂 
碳氢化合物,
碳氢化合物,
 Nalgene 聚丙烯Nalgene 高密度聚乙烯Nalgene 低密度聚乙烯Nalgene 聚碳酸酯Nalgene 聚对苯二甲酸乙二醇酯(共聚物 G)Nalgene 氟聚合物
稀酸或弱酸EEEEGE
浓缩强酸 ^GGGNNE
脂肪醇类EEEGGE
醛类GGGFGE
EEENNE
酯类GGGNFE
脂肪族碳氢化合物GGFGGE
芳香族碳氢化合物 NNNNNE
卤化碳氢化合物 NNNNNE
芳香族酮类NNNNNE
强氧化剂FFFFFE
有关按化学品和应用温度分类的更详细化学耐受性指南,请参阅 Nalgene 化学耐受性挂图或联系 Nalgene 技术支持部门
 E 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 
 G 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏
 F 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响
 N 不推荐使用。可能会立即造成损坏
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂。"
为什么 Nalgene 瓶防漏?这源自其独特的设计。
如需帮助选择较适合实验室的产品,请使用 Nalgene 瓶和细口大瓶在线选择指南 ›
用可靠的实验室器具开始每日工作 | Thermo Scientific Nalgene 实验室器具
您的工作依赖于质量和一致性,我们相信每个实验室都应享有理想的工具。 观看视频
选择适用于实验室应用的合适瓶子的指导和提示
Nalgene 容器采用多种类型的塑料制成,可满足几乎任何实验室的应用需求。应注意确保所选的塑料类型与计划灌装入瓶的成分具有化学相容性。同理,部分塑料材料在极限高低温度下具有比其他材料更优的性能。 
为了帮助选择适合实验室应用的 Nalgene 瓶,请使用我们的在线选择指南,或向我们索取一份化学相容性挂图,或者如需人工援助,请联系  Nalgene 技术支持部门。   
Nalgene 瓶仅采用优质塑料材料制成,符合制药、实验室及食品级标准;我们的塑料树脂经过精心选择,较大限度地减少了添加剂,并减少了可能的析出物。Nalgene 瓶由我们通过 ISO 13485:2016 认证的工厂生产。 我们使用的大多数塑料树脂材料均在 DMF 注册,可满足多种监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177。 对于适用于特定 Nalgene 瓶的监管要求和认证,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。 
化学耐受性简表
如需为应用选择理想的实验室塑料,请下载指南 › 
或为实验室索取纸质版海报。  
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
选择适于您的 Nalgene 稀释瓶
Nalgene 稀释瓶可轻松进行 1/10 和 1/100 稀释。瓶身标有 90mL 和 99mL 刻度,具有充足的顶部空间,可供稀释后添加试剂,通常不必将稀释后的样品转移至另一容器开展后续处理步骤。
聚丙烯共聚物 (PPCO) 稀释瓶具有出色的化学耐受性,即使在高温下也可存放 Tween 溶液。
选择聚砜 (PSF) 稀释瓶是因为其具有更好的透明度和更容易观察的液位,以及更高的刻度精确度(PSF 为 ±1ml ,而 PPCO 为 ±4mL)。 
ACT
:责任性。一致性。透明度。
寻找可持续性产品时,我们认为应该很容易做出知情的采购决策。通过参与包含精选的 Thermo Scientific Nalgene 和 Matrix 产品在内的 ACT 标签计划,我们致力于提供关于产品对环境影响的更多信息。它类似于可持续性的生态营养标签。
了解更多信息