广口方形瓶
Nalgene 方形瓶具有多种形式和体积,以满足广泛的实验室应用。与相同体积的圆瓶相比,方形可以节省货架和柜台空间。广口设计更容易灌注,推荐用于固体、半固体和粘性液体材料。瓶口小于 100mm 的产品可保证防漏*。窄口瓶在倾倒液体时提供更好的控制,并且都具有液体防漏*保证。
Thermo Scientific Nalgene 瓶仅采用优质塑料材料制成,符合制药、实验室及食品级标准;我们的塑料树脂经过精心选择,较大限度地减少了添加剂,并减少了潜在溶出物。 
Nalgene 瓶由我们通过 ISO 13485:2003 认证的工厂生产。我们使用的大多数塑料树脂材料均在 DMF 注册,可满足多种监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177。Nalgene 容器采用多种类型的塑料制成,可满足几乎任何实验室的应用需求。
为了帮助选择适合实验室应用的 Nalgene 瓶,请使用我们的在线选择指南。 如需个人帮助,请联系  Nalgene 技术支持团队。 有关特定的材料声明,请联系 Nalgene 法规支持部门
窄口方形 PPCO 瓶
(2016系列
窄口方形 HDPE 瓶(2018系列)窄口方形
PC 瓶
(2015系列)
窄口方形 PETG 瓶
(2019系列)
良好的化学耐受性,带刻度,可高温高压灭菌良好的化学耐受性,带刻度透明,出色的抗冲击性,带刻度,可高温高压灭菌透明,
带刻度,无菌
PPCO 瓶
PP 密封盖
HDPE 瓶
PP 密封盖
PC 瓶
PP 密封盖
PETG 瓶
PP 密封盖
乳白色
半透明
乳白色
半透明
透明透明
30 mL 至 1 L30 mL 至 1 L30mL–2L30mL–2L
防漏*防漏*防漏*防漏*
模制刻度模制刻度模制刻度模制刻度
温度范围
-40oC 至121oC
温度范围
-100oC 至120oC
温度范围
-135oC 至135oC
温度范围
-40oC 至70oC
可高温高压灭菌不可高温高压灭菌可高温高压灭菌不可高温高压灭菌
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1符合 Part 21 CFR 177.1580 联邦法规中有关食品应用的规定符合 Part 21 CFR 177.1315 联邦法规中有关食品应用的规定2
不含 BPA 不含 BPA 含 BPA 不含 BPA
不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐
一般化学相容性
 窄口方形实验室级瓶(2016系列窄口方形 HDPE 瓶(2018系列)窄口方形瓶(2015系列)窄口方形瓶(2019系列)
稀酸或弱酸EEEG
浓缩强酸 ^GGNN
脂肪醇类EEGG
醛类GGFG
EENN
酯类GGNF
脂肪族碳氢化合物GGGG
芳香族碳氢化合物 NNNN
卤化碳氢化合物 NNNN
芳香族酮类NNNN
强氧化剂FFFF
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门
 E 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。
 G 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。
 F 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。
 N 不推荐。可能会立即造成损坏。
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规177.1520的表2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
2.PETG 可用于乙醇含量不超过 15%(体积比)的酒精类食品;灌装和储存温度不得超过 49°C (120°F)。非酒精类食品的热灌装温度不得超过 82°C (180°F),储存温度不得超过 49°C (120°F)。 不适合碳酸饮料、啤酒或者需要热加工的包装食品。
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
广口方形高密度 HDPE 瓶(2114 系列)广口方形
PPCO 瓶
(2110系列)
大广口方形 HDPE 瓶
(2123系列)
大广口方形 PPCO 瓶
(2122系列)
节省空间的方形、广口节省空间的方形、广口、可高温高压灭菌大容量、模制手柄大容量、模制手柄、可高温高压灭菌
HDPE 瓶
PP 密封盖
PPCO 瓶
PP 密封盖
HDPE 瓶
白色 PP 密封盖
PPCO 瓶
白色 PP 密封盖
乳白色半透明乳白色半透明乳白色半透明乳白色半透明
60mL–1L60mL–1L4L4L
防漏 *防漏 *无液体防漏性能无液体防漏性能
无刻度无刻度无刻度无刻度
温度范围
-100oC 至120oC
温度范围
-40oC 至121oC
温度范围
-100oC 至120oC
温度范围
-40oC 至121oC
不可高温高压灭菌可高温高压灭菌不可高温高压灭菌可高温高压灭菌
符合
Part 21 CFR 177.1520
联邦法规中有关食品应用的规定1
符合
Part 21 CFR 177.1520
食品应用标准
符合
Part 21 CFR 177.1520
联邦法规中有关食品应用的规定1
符合
Part 21 CFR 177.1580
食品应用标准
不含 BPA 不含 BPA 不含 BPA 不含 BPA
不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐
一般化学相容性
 广口方形 HDPE 瓶(2114系列)广口方形实验室级瓶(2110系列)大广口方形 HDPE 瓶(2123系列)大广口方形瓶(2122系列)
稀酸或弱酸EEEE
浓缩强酸 ^GGGG
脂肪醇类EEEE
醛类GGGG
EEEE
酯类GGGG
脂肪族碳氢化合物GGGG
芳香族碳氢化合物 NNNN
卤化碳氢化合物 NNNN
芳香族酮类NNNN
强氧化剂FFFF
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门
 E 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 
 G 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏
 F 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响
 N 不推荐使用。可能会立即造成损坏
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
广口 PPCO 稀释瓶广口 PSF 稀释瓶 窄口 PSF 稀释瓶 
化学耐受性更好、
准确度较低
准确度和透明度更好、
温度范围更高
准确度和透明度更好、
温度范围更高
PPCO 瓶
PP 密封盖
PSF 瓶
PP 密封盖
PSF 瓶
PP 密封盖
乳白色
半透明
透明、
黄色
透明、
黄色
满口容量 220mL满口容量 220mL满口容量 210mL
至瓶颈容量
205mL
至瓶颈容量
205mL
至瓶颈容量
200mL
盖尺寸 38mm盖尺寸 38mm盖尺寸 28mm
广口广口窄口
防漏 *防漏 *防漏 *
刻度为 90mL 和 99mL刻度为 90mL 和 99mL刻度为 90mL 和 99mL
准确度 ±4mL准确度 ±1mL准确度 ±1mL
适用于 1/10 和 1/100 稀释适用于 1/10 和 1/100 稀释适用于 1/10 和 1/100 稀释
温度范围
-40oC 至121oC
温度范围
-100oC 至165oC
温度范围
-100oC 至165oC
可高温高压灭菌可高温高压灭菌可高温高压灭菌
符合
Part 21 CFR 177.1520
食品应用标准
符合
Part 21 CFR 177.1655
食品应用标准
符合
Part 21 CFR 177.1655
食品应用标准
不含 BPA 含 BPA含 BPA
不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐
一般化学相容性
 广口 PPCO
稀释瓶
广口 PSF
稀释瓶 
窄口 PSF
稀释瓶
稀酸或弱酸EEE
浓缩强酸 ^GGG
脂肪醇类EGG
醛类GFF
EEE
酯类GNN
脂肪族碳氢化合物GGG
芳香族碳氢化合物 NNN
卤化碳氢化合物 NNN
芳香族酮类NNN
强氧化剂FGG
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门
 E 在20oC 条件下持续接触30天后未造成损坏。 
 G 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏
 F 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响
 N 不推荐。可能会立即造成损坏。
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口方形 PPCO 瓶
(2016系列
窄口方形 HDPE 瓶(2018系列)窄口方形
PC 瓶
(2015系列)
窄口方形 PETG 瓶
(2019系列)
良好的化学耐受性,带刻度,可高温高压灭菌良好的化学耐受性,带刻度透明,出色的抗冲击性,带刻度,可高温高压灭菌透明,
带刻度,无菌
PPCO 瓶
PP 密封盖
HDPE 瓶
PP 密封盖
PC 瓶
PP 密封盖
PETG 瓶
PP 密封盖
乳白色
半透明
乳白色
半透明
透明透明
30 mL 至 1 L30 mL 至 1 L30mL–2L30mL–2L
防漏*防漏*防漏*防漏*
模制刻度模制刻度模制刻度模制刻度
温度范围
-40oC 至121oC
温度范围
-100oC 至120oC
温度范围
-135oC 至135oC
温度范围
-40oC 至70oC
可高温高压灭菌不可高温高压灭菌可高温高压灭菌不可高温高压灭菌
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1符合 Part 21 CFR 177.1580 联邦法规中有关食品应用的规定符合 Part 21 CFR 177.1315 联邦法规中有关食品应用的规定2
不含 BPA 不含 BPA 含 BPA 不含 BPA
不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐
一般化学相容性
 窄口方形实验室级瓶(2016系列窄口方形 HDPE 瓶(2018系列)窄口方形瓶(2015系列)窄口方形瓶(2019系列)
稀酸或弱酸EEEG
浓缩强酸 ^GGNN
脂肪醇类EEGG
醛类GGFG
EENN
酯类GGNF
脂肪族碳氢化合物GGGG
芳香族碳氢化合物 NNNN
卤化碳氢化合物 NNNN
芳香族酮类NNNN
强氧化剂FFFF
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门
 E 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。
 G 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。
 F 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。
 N 不推荐。可能会立即造成损坏。
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规177.1520的表2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
2.PETG 可用于乙醇含量不超过 15%(体积比)的酒精类食品;灌装和储存温度不得超过 49°C (120°F)。非酒精类食品的热灌装温度不得超过 82°C (180°F),储存温度不得超过 49°C (120°F)。 不适合碳酸饮料、啤酒或者需要热加工的包装食品。
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
广口方形高密度 HDPE 瓶(2114 系列)广口方形
PPCO 瓶
(2110系列)
大广口方形 HDPE 瓶
(2123系列)
大广口方形 PPCO 瓶
(2122系列)
节省空间的方形、广口节省空间的方形、广口、可高温高压灭菌大容量、模制手柄大容量、模制手柄、可高温高压灭菌
HDPE 瓶
PP 密封盖
PPCO 瓶
PP 密封盖
HDPE 瓶
白色 PP 密封盖
PPCO 瓶
白色 PP 密封盖
乳白色半透明乳白色半透明乳白色半透明乳白色半透明
60mL–1L60mL–1L4L4L
防漏 *防漏 *无液体防漏性能无液体防漏性能
无刻度无刻度无刻度无刻度
温度范围
-100oC 至120oC
温度范围
-40oC 至121oC
温度范围
-100oC 至120oC
温度范围
-40oC 至121oC
不可高温高压灭菌可高温高压灭菌不可高温高压灭菌可高温高压灭菌
符合
Part 21 CFR 177.1520
联邦法规中有关食品应用的规定1
符合
Part 21 CFR 177.1520
食品应用标准
符合
Part 21 CFR 177.1520
联邦法规中有关食品应用的规定1
符合
Part 21 CFR 177.1580
食品应用标准
不含 BPA 不含 BPA 不含 BPA 不含 BPA
不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐
一般化学相容性
 广口方形 HDPE 瓶(2114系列)广口方形实验室级瓶(2110系列)大广口方形 HDPE 瓶(2123系列)大广口方形瓶(2122系列)
稀酸或弱酸EEEE
浓缩强酸 ^GGGG
脂肪醇类EEEE
醛类GGGG
EEEE
酯类GGGG
脂肪族碳氢化合物GGGG
芳香族碳氢化合物 NNNN
卤化碳氢化合物 NNNN
芳香族酮类NNNN
强氧化剂FFFF
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门
 E 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 
 G 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏
 F 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响
 N 不推荐使用。可能会立即造成损坏
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
广口 PPCO 稀释瓶广口 PSF 稀释瓶 窄口 PSF 稀释瓶 
化学耐受性更好、
准确度较低
准确度和透明度更好、
温度范围更高
准确度和透明度更好、
温度范围更高
PPCO 瓶
PP 密封盖
PSF 瓶
PP 密封盖
PSF 瓶
PP 密封盖
乳白色
半透明
透明、
黄色
透明、
黄色
满口容量 220mL满口容量 220mL满口容量 210mL
至瓶颈容量
205mL
至瓶颈容量
205mL
至瓶颈容量
200mL
盖尺寸 38mm盖尺寸 38mm盖尺寸 28mm
广口广口窄口
防漏 *防漏 *防漏 *
刻度为 90mL 和 99mL刻度为 90mL 和 99mL刻度为 90mL 和 99mL
准确度 ±4mL准确度 ±1mL准确度 ±1mL
适用于 1/10 和 1/100 稀释适用于 1/10 和 1/100 稀释适用于 1/10 和 1/100 稀释
温度范围
-40oC 至121oC
温度范围
-100oC 至165oC
温度范围
-100oC 至165oC
可高温高压灭菌可高温高压灭菌可高温高压灭菌
符合
Part 21 CFR 177.1520
食品应用标准
符合
Part 21 CFR 177.1655
食品应用标准
符合
Part 21 CFR 177.1655
食品应用标准
不含 BPA 含 BPA含 BPA
不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐不含邻苯二甲酸盐
一般化学相容性
 广口 PPCO
稀释瓶
广口 PSF
稀释瓶 
窄口 PSF
稀释瓶
稀酸或弱酸EEE
浓缩强酸 ^GGG
脂肪醇类EGG
醛类GFF
EEE
酯类GNN
脂肪族碳氢化合物GGG
芳香族碳氢化合物 NNN
卤化碳氢化合物 NNN
芳香族酮类NNN
强氧化剂FGG
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门
 E 在20oC 条件下持续接触30天后未造成损坏。 
 G 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏
 F 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响
 N 不推荐。可能会立即造成损坏。
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
  technicalsupport@thermofisher.com
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至  techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部
相关资源
其他资源
  • 手册:改变使用玻璃制品的习惯 
  • 瓶和细口大瓶选择指南
  • 塑料特性参考磁铁
  • 塑料实验室器具化学耐受性墙贴
索取资源