Search Thermo Fisher Scientific
塑料带刻度量筒是玻璃量筒的更安全替代品。 在忙忙碌碌、磕磕碰碰的实验室日常工作中,这些塑料量筒不会破裂、碎裂或破碎。重量轻、易于处理。简化体积读数:液体在塑料量筒中不会形成弯月面,液面平整,可以避免混淆和错误。Thermo Scientific Nalgene 带刻度量筒由极高品质的实验室级塑料制成,具有可靠的低可萃取率及与多种实验室溶液优异的化学相容性,值得信赖。
正在寻找让实验室更加可持续的方法? 在许多行业领域,Nalgene 聚丙烯共聚物量筒可重复使用、经久耐用,报废时也可回收利用; 通过参与 My Green Lab 的 ACT 标签计划,了解更多关于使用可重复使用塑料实验室器具和赛默飞世尔科技公司绿色生产实践的可持续性的信息。
A. 玻璃量筒 B. 塑料量筒
Nalgene 塑料量筒不像玻璃量筒那样会形成弯月面,因此可以直接在刻度线上读出液位。使用塑料代替玻璃,能够避免混淆和错误。
Nalgene PPCO ASTM B 级带刻度量筒 | Nalgene PMP ASTM B 级带刻度量筒 | Nalgene PPCO 经济型量筒 | Nalgene PMP 经济型量筒 | Nalgene PFA 含氟聚合物量筒 | Nalgene 带双刻度制药用量筒 |
实验室质量认证带蓝色底座的乳白色量筒 | 实验室质量认证, 透明量筒 蓝色底座 * | 成本低廉, 乳白色带刻度量筒 | 成本低廉, 透明带刻度量筒 | 卓越的化学品耐受性、化学惰性 | 药师的理想选择 |
确保准确 | 确保准确和视觉清晰度 * | 预算紧张、一般用途 | 预算紧张、视觉清晰 | 适合侵蚀性和反应性化学品 | 药物配制、药物制剂 |
ASTM E1272 B 级 ISO 标准 6706 21 CFR Part 177.1520 | ASTM E1272 B 级 ISO 标准 6706 21 CFR Part 177.1520 * | 21 CFR Part 177.1520 | 21 CFR Part 177.1520 | ASTM E1094 21 CFR Part 177.1520 | |
模制、上色 ** mL | 模制、 mL | 模制、 mL | 模制、 mL | 模制、 mL | 模制、 mL 和 oz |
10mL–4000mL | 10mL–4000mL | 10mL–1000mL | 10mL–1000mL | 100mL | 125mL–1000mL 4oz-32oz |
PPCO 带 PP 底座 | PMP 带 PP 底座 | PPCO | PMP | PFA | PMP 带 PP 底座 |
乳白色 量筒 | 透明 量筒 | 乳白色 量筒 | 透明 量筒 | 乳白色 量筒 | 透明 量筒 |
六角形 蓝色底座 | 六角形 蓝色底座 | 圆形 乳白色底座 | 圆形 透明底座 | 圆形 乳白色底座 | 六角形 蓝色底座 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 | ACT 标签 |
Nalgene PPCO ASTM B 级带刻度量筒 | Nalgene PMP ASTM B 级带刻度量筒 | Nalgene PPCO 经济型量筒 | Nalgene PMP 经济型量筒 | Nalgene PFA 含氟聚合物量筒 | Nalgene 带双刻度制药用量筒 | |
稀酸或弱酸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
浓缩强酸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
脂肪醇类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
醛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
碱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
酯类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
芳香族碳氢化合物 | — | — | — | — | ✓ | — |
卤化碳氢化合物 | — | — | — | — | ✓ | — |
芳香族酮类 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
强氧化剂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+ 评级适用于短期间歇性暴露。在使用间隔期间彻底清洗。
^ 氧化酸除外,请参见“强氧化剂”
Nalgene PMP 液体比重计量筒是比重计测量的出色防碎补充品。将其带入现场、生产环境或在实验室中使用。这个液体比重计量筒可以在忙忙碌碌、磕磕碰碰的工作环境中使用,而不会带来与玻璃破碎相关的风险。
需要技术支持吗? 请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。