Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene 锥形瓶是比玻璃锥形瓶更安全的替代选择。在繁忙、挑战不断的实验室日常工作中,这些锥形瓶不会破裂、断裂或碎裂。 重量轻、易于处理。Nalgene 锥形瓶由高品质的实验室级聚丙烯共聚物 (PPCO)、聚碳酸酯 (PC)、聚甲基戊烯 (PMP) 和含氟聚合物 (FEP) 材料制成,在多种实验室应用中均具有可靠的低可萃取率,值得信赖。
选择聚丙烯是因为其成本低且化学相容性良好,可与多种实验室化学品相容。使用 PMP,同样能够获得较好的化学耐受性和透明度。FEP 可为苛刻的实验室应用提供出色的化学耐受性、温度范围和惰性。而选择聚碳酸酯是因为它如玻璃般透明,使其成为理想的培养瓶。螺纹盖锥形瓶具有防漏性能。*
Nalgene PPCO 锥形瓶 | Nalgene PC 锥形瓶 | Nalgene PC 带挡板 锥形瓶 | Nalgene PC 锥形瓶 带螺纹盖 | Nalgene PMP 锥形瓶 带螺纹盖 | Nalgene FEP 锥形瓶 带螺纹盖 |
传统款式, 乳白色, 化学耐受性 | 传统款式,透明 | 传统款式, 透明 带挡板 | 螺纹 盖设计, 透明 | 螺纹 盖设计, 清晰度佳 化学耐受性 | 螺纹 盖设计, 出色的化学耐受性 |
混合试剂 | 培养基制备、 培养技术 | 悬浮、 培养技术 | 培养基储存、 培养技术 | 试剂制备、 储存、滴定 | 腐蚀性化学品 制备,痕量 金属工作 |
无盖 | 无盖 | 无盖 | 螺纹盖,防漏* | 螺纹盖,防漏* | 螺纹盖,防漏* |
无刻度 | 模制刻度,mL | 模制刻度, mL | 模制刻度,mL | 模制刻度,mL | 模制刻度, mL |
125mL-2000mL | 125mL-500mL | 250mL-2000mL | 125mL-500mL | 125mL-1000mL | 125mL-250mL |
PPCO 容量瓶 | PC 容量瓶 | PC 容量瓶 | PC 容量瓶 带 PP 密封盖 | PMP 容量瓶 带 PP 密封盖 | FEP 容量瓶 带 ETFE 密封盖 |
乳白色半透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 清晰度极佳 | 雾状白色 半透明 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -135oC 至135oC | 温度范围 -135oC 至135oC | 温度范围 -135oC 至135oC | 温度范围 20oC 至153oC | 温度范围 -270oC 至205oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌(缩短使用寿命) | 可高温高压灭菌(缩短使用寿命) | 可高温高压灭菌(缩短使用寿命) | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1580 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1580 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1580 食品应用标准 | 不符合食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 含 BPA | 含 BPA | 含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
Nalgene PPCO 锥形瓶 | Nalgene PC 锥形瓶 | Nalgene PC 带挡板 锥形瓶 | Nalgene PC 锥形瓶 带螺纹盖 | Nalgene PMP 锥形瓶 带螺纹盖 | Nalgene FEP 锥形瓶 带螺纹盖 | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 | G | N | N | N | E | E |
脂肪醇类 | E | G | G | G | E | E |
醛类 | G | F | F | F | G | E |
碱 | E | N | N | N | E | E |
酯类 | G | N | N | N | E | E |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G | G | E |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N | E |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N | E |
芳香族酮类 | N | N | N | N | F | E |
强氧化剂 | F | F | F | F | G | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^ 氧化酸除外。有关氧化酸的信息,请参见“强氧化剂。”
您的工作依赖于质量和一致性,我们相信每个实验室都应享有理想的工具。 观看视频
Nalgene 支管真空瓶坚固耐用,可供实验室日常使用。 将所有玻璃真空瓶替换为 Nalgene 真空瓶,其可在不碎裂、不开裂或不破碎的情况下承受冲击。一体成型,可进行全真空操作。
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。