Search Thermo Fisher Scientific
溶液和/或化合物 | 示例 | 移液器 | 移液器吸头 | 移液技术 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
水溶液 | 缓冲液、稀释盐溶液 | 气体活塞式 | 标准 | 正向 | |
粘性溶液 | 蛋白质和核酸溶液、甘油、吐温 20/40/60/80 | 气体活塞式 外置活塞式 | 标准孔或宽孔,低保留 外置活塞式 | 反向 | 缓慢移液以避免形成气泡。 |
挥发性化合物 | 甲醇,己烷 | 气体活塞式 外置活塞式 | 过滤器/屏障 外置活塞式 | 反向 | 快速移液以减少蒸发的影响。碳过滤吸头可避免接触有害蒸气,保护移液器的完整性。 |
体液 | 全血、血清 | 气体活塞式 | 标准孔或宽孔吸头 | 异质性* | 吸头外表面可存在残留液体。分液前,先将吸头轻触容器边缘以去除液体。 |
核苷酸溶液 | 基因组 DNA,PCR 产品 | 气体活塞式 外置活塞式 | 过滤器/屏障或宽孔 外置活塞式 | 对于基因组 DNA,可以使用宽孔吸头来消除机械剪切。 | |
放射性化合物 | 14碳酸, 3H-胸苷 | 气体活塞式 外置活塞式 | 过滤器/屏障 外置活塞式 | 正向 | |
酸/碱 | H2SO4, HCI, NaOH | 气体活塞式 | 过滤器/屏障 | 正向 | |
有毒样品 | 气体活塞式 外置活塞式 | 过滤器/屏障 外置活塞式 | 正向或反向 |
*血液或血清反向技术是另一种选择。在吸液和分液过程中,使用非常缓慢的柱塞杆运动。吸取液体时,当活塞处于上方位置后,吸头在液体中停留几秒钟。同样,进行分液时,缓慢移动柱塞杆,并在活塞处于下方位置时等待几秒钟。