Nalgene Tubing
Nalgene 管产品包括各种尺寸和材料的全系列优质实验室管。选择聚氯乙烯 (PVC)、有机硅 (SI) 或聚氨酯 (PUR),用于需要柔性管材的应用。选择线性低密度聚乙烯 (LLDPE) 或我们的含氟聚合物(FEP或PFA)配方之一(具有半刚性和出色的化学兼容性)。请参阅以下内容和《Nalgene 管选择指南》,了解理化性质、推荐的应用以及尺寸公差的全面比较。
查看选择指南
选择您的 Nalgene 导管
PVC 管Si 管PUR 管LLDPE 管FEP 管PFA 管
通用型实验室管,推荐用于冷凝器冷却水循环、化学品输送、废液管线、工艺材料输送。现在 使用非邻苯二甲酸酯增塑剂。具有高纯度和低结合表明,适用于制药、实验室和生物加工制造等多种泵和输送应用。它是蠕动泵应用的理想选择。优异的耐磨性、耐低温性、抗挠曲疲劳性。与 臭氧、脂肪烃和石油产品兼容。价格经济实惠。 推荐用于食品应用。无毒。没有任何气味或味道。温度范围广,吸水率低。特别适用于食品包装。出色的不黏性和化学品耐受性。用于色谱分析、痕量金属分析、污染采样、高反应性或腐蚀性程序、制药工作、热酸蚀刻或者结合/吸附有问题处。出色的不黏性和化学品耐受性。
柔性柔性柔性半刚性半刚性半刚性
肖氏硬度 60-65(A)肖氏硬度 50-65(A)肖氏硬度 85(A)肖氏硬度 50(D)肖氏硬度 58(D)肖氏硬度 60(D)
与锯齿接头兼容与锯齿接头兼容与锯齿接头兼容与压合接头兼容与压合接头兼容与压合接头兼容
透明半透明透明半透明半透明半透明
轻微气味无气味轻微气味轻微气味无气味无气味
无味道无味道无味道无味道无味道无味道
非邻苯二甲酸酯或邻苯二甲酸酯增塑剂**无增塑剂无增塑剂无增塑剂无增塑剂无增塑剂
食品级食品级 食品级食品级食品级
可高压灭菌*可高压灭菌不可高压灭菌不可高压灭菌可高压灭菌可高压灭菌
*PVC 编织管不可高压灭菌
**邻苯二甲酸酯增塑剂警告:癌症和生殖危害  www.p65warnings.ca.gov/
化学兼容性图表
 PVC
Si
PUR
LLDPE 管FEP
PFA
稀酸或弱酸EEFEEE
浓缩强酸^FGNEEE
脂肪醇类GGNEEE
NNFGEE
弱碱EEGEEE
强碱GGFGEE
酯类NFNGEE
脂肪族碳氢化合物FNEFEE
芳香族碳氢化合物 NNNFEE
卤化碳氢化合物 NNNNEE
芳香族酮类NNNGEE
强氧化剂FGNFEE
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系  Nalgene 技术支持部门
 E 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏 
 G 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏
 F 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响
 N 不推荐使用。可能会立即造成损坏
^氧化酸除外,请参见"“强氧化剂”。"
Nalgene PVC 管
Nalgene PVC 管有多种尺寸和规格,包括公制尺寸、真空额定尺寸和适用于更高压力应用的编织再加固管。 所有类型管都是透明、柔性管,并且是 USDA 食品级。 
非邻苯二甲酸酯类
透明 PVC 管
180 透明 PVC公制非邻苯二甲酸酯透明 PVC 管非邻苯二甲酸酯透明 PVC 真空管180 透明 PVC 真空980 编织透明 PVC
通用型实验室管、推荐用于冷却水循环、化学品输送、废液管线、工艺材料输送。非邻苯二甲酸酯增塑剂通用型实验室管,推荐用于冷凝器冷却水循环、化学品输送、废液管线、工艺材料输送。公制尺寸。 与非邻苯二甲酸酯透明 PVC 管相同的通用型实验室管。非邻苯二甲酸酯增塑剂厚壁 PVC 管,适用于真空应用。 非邻苯二甲酸酯增塑剂厚壁 PVC 管,适用于真空应用编织加固管,适用于高压应用
与 Tygon E-3603 的适用范围相同与 Tygon R-3603 的适用范围相同与 Tygon E-3603 的适用范围相同与 Tygon E-3603 的适用范围相同与 Tygon R-3603 的适用范围相同 
食品级食品级食品级食品级食品级
食品级
符合 USP VI 要求符合 USP VI 级要求符合 USP VI 要求符合 USP VI 要求符合 USP VI 级要求 
极低真空极低真空极低真空完全真空完全真空无真空
低压等级低压等级低压等级低压等级低压等级高压等级
工作温度
-32°C 至 71°C
工作温度
-32°C 至 71°C
工作温度 -32°C 至 71°C工作温度 -32°C 至 71°C工作温度
-32°C 至 71°C
工作温度
-21°C 至 82°C
撕裂强度良好撕裂强度良好撕裂强度良好撕裂强度良好撕裂强度良好撕裂强度极好
耐磨性极好耐磨性极好耐磨性极好耐磨性极好耐磨性极好耐磨性良好
非邻苯二甲酸酯增塑剂邻苯二甲酸酯增塑剂非邻苯二甲酸酯增塑剂非邻苯二甲酸酯增塑剂邻苯二甲酸酯增塑剂邻苯二甲酸酯增塑剂
**邻苯二甲酸酯增塑剂警告:癌症和生殖危害   www.p65warnings.ca.gov/
Nalgene 铂金固化硅胶管
Nalgene 铂金固化硅胶管是一种柔韧耐用的高纯度半透明管,适用于制药、实验室和生物加工制造等多种泵和输送应用。
医药级 医药级
泵尺寸
Nalgene 50Nalgene 50
泵尺寸
Nalgene 65 增强型
高纯度管,适用于制药、实验室和生物加工制造。增强法规支持尺寸经优化适用于蠕动泵应用。推荐用于制药、实验室和生物加工制造。增强法规支持推荐用于制药、实验室、生物加工制造和食品 & 饮料等多种泵和输送应用。旨在延长蠕动泵的使用寿命交织聚酯编织层,增加耐压性和抗扭结性
食品级食品级食品级食品级食品级
符合 USP VI 级要求符合 USP VI 级要求符合 USP VI 级要求符合 USP VI 级要求符合 USP VI 级要求
无细胞毒性无细胞毒性无细胞毒性无细胞毒性无细胞毒性
无热原无热原无热原无热原无热原
非溶血性非溶血性非溶血性非溶血性非溶血性
无真空 无真空 无真空 无真空 无真空 
低压等级低压等级低压等级低压等级高压等级
工作温度
-62°C 至 232°C
工作温度
-62°C 至 232°C
工作温度
-62°C 至 232°C
工作温度
-62°C 至 232°C
工作温度
-62°C 至 232°C
撕裂强度一般撕裂强度一般撕裂强度一般撕裂强度一般撕裂强度一般
耐磨性一般耐磨性一般耐磨性一般耐磨性一般耐磨性一般
双层袋装双层袋装双层袋装双层袋装双层袋装
可高压灭菌可高压灭菌可高压灭菌可高压灭菌可高压灭菌
了解塑料材料及其在实验室内的性能
plastic beads
选择适用于科学应用的塑料材料是获得科学成功的关键。详细了解塑料材料、材料属性以及如何选择最适合您实验室应用的塑料产品。
了解更多
相关资源
合规证书
获取您所 购置的 Thermo Scientific Nalgene 和 Nunc 产品的合规证书和辐射证书(如适用)。
点击索取 
支持中心
需要技术支持吗? 请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。