CytoScanHDSuite-showcase
染色体异常和基因组不稳定是血液系统恶性肿瘤中最重要的畸变之一。CytoScan HD 套件是一款含有 267 万标记进行拷贝数分析的检测试剂盒,旨在提供全面的覆盖范围和极高的分辨率,使您不会遗漏重要的畸变。
通过一种覆盖全基因组的检测方法,可同时检测拷贝数增加和缺失、杂合性丢失 (LOH)、拷贝中性的杂合性丢失 (cnLOH)、低水平嵌合、倍性和样本异质性,从而最大限度地提高血液肿瘤样本的分析结果。
在线点播网络讲座:在肿瘤学中应用染色体微阵列分析
在全基因组测序或全外显子组测序尚未成为常规检测,或者下一代测序 (NGS) panel 检测提供的信息有限或结果不确定时,染色体微阵列 (CMA) 在肿瘤学中发挥着重要作用。
在本次网络讲座中,Sukhanova 博士展示了 CMA 联合 NGS 检测在鉴别不同类型癌症特异性预后相关的遗传畸变方面的效用。
学习目标包括:
  • 了解如何研究感兴趣的肿瘤学病例和发现
  • 了解 CMA 的重要性,以及其如何在肿瘤学检测中发挥重要作用
  • 探索 CMA 联合 NGS 的效用
下载白皮书
白皮书:CytoScan HD 套件:恶性血液肿瘤核型分析的全面解决方案
染色体畸变分析在血液肿瘤的治疗中起着重要作用。在本白皮书中,了解通过高分辨率微阵列进行的分子核型分析如何补充并可能有一天替代传统的细胞遗传学技术。
下载白皮书
恶性血液肿瘤中拷贝数变化的重要性
许多报道回顾了拷贝数变异 (CNV) 作为恶性血液肿瘤主要致癌驱动因素的重要性。这些结果还表明,全基因组拷贝数变化是极具信息性的体细胞事件,是未来潜在的预后和预测性生物标记物。
在这些 C 类恶性血液病中,体细胞拷贝数变异检测是评估基因数量的理想方法,以寻找任何偏离结构性状态的基因。
1.Kim TM, Xi R, Luquette LJ et al.(2013) 在 8000 个癌症基因组概要中对染色体畸变进行功能基因组分析.Genome Res 23(2):217–227. 2.Zack TI, Schumacher SE, Carter SL et al.(2013) 体细胞拷贝数改变的泛癌模式.Nat Genet 45(10):1134–1140.
CytoScan HD 套件提供:
  • 全面覆盖—对具有明确意义的基因和具有新证据的基因进行全基因组分析,从而有助于减少未来进行再验证的负担
  • 检测灵敏度高—阐明克隆多样性、异质性样本和低水平嵌合的结构不一致的模式
  • 一体式分析—单次分析即可检测染色体臂畸变、局部变化、LOH、cnLOH,并获得样本鉴定结果,有助于降低成本并减少处理时间
  • 周转时间短—从样本处理到获得结果(包括数据分析)仅需三天
使全基因组拷贝数分析变得更加简单
CytoScan HD 套件提供的数据全面,可涵盖来自四种不同技术的信息。
cytoscan-hd-suite-for-hematological-malignancies
简单的数据分析和报告
Applied Biosystems 染色体分析套件 (ChAS) 是一款简单但功能强大的分析软件,您只需点击几下鼠标即可查看和总结从 CytoScan HD 套件得到的全基因组染色体畸变数据。
了解有关染色体分析套件软件的更多信息 >
现在、通过 Oncomine Reporter 简化的报告功能,您可以将遗传变异链接至相关的标签、指南和临床试验,轻松地将您的数据转化到决策中。
了解有关 Oncomine Reporter 软件的更多信息 >
仅供科研使用,不可用于诊断目的。