Affymetrix Nimbus
赛默飞世尔科技已与 Hamilton Robotics 携手,致力为客户提供小巧精密的新型液体处理仪器。NIMBUS 靶标制备仪器具有高端制造和卓越的移液性能,价格合理。
借助 Axiom 基因分型入门套件,此仪器可自动实现 Axiom 2.0 测定的靶标制备步骤,包括 DNA 扩增、裂解、纯化、重悬、杂交准备以及为 GeneTitan MC 仪器进行染色准备。借助 CytoScan 入门套件,它可自动实现 CytoScan 细胞遗传学微阵列测定的 PCR 后靶标制备步骤。
包括为 Axiom 基因分型解决方案设置 NIMBUS 靶标制备仪器所需的其他设备和部件。
包括为 CytoScan 测定设置 NIMBUS 靶标制备仪器所需的其他硬件。
适用于 Thermo Fisher 阵列的 Beckman Coulter Biomek FXP 和 I7 Target Prep Express
Biomek FXP Target Prep Express 是成功的 Biomek FXP 平台的 Thermo Fisher 专用配置。它具有卓越的定位精度和耐用性。直观的软件界面使您可以快速启动并在不同方法之间轻松切换。采用经过完全验证的 Thermo Fisher 靶标制备方法(包括 Axiom 基因分型解决方案靶标制备、GeneChip HT WT Plus、GeneChip HT 3’ IVT Plus 和 GeneChip HT Pico 方法),性能可靠。 联系我们,了解更多信息。
在 Nimbus 仪器上制备靶标有助于尽可能减少运行间差异和复杂手动移液带来的人力负担,从而帮助提高检测重现性和实验室效率。
  • 占地面积小,采用专为满足 Axiom 2.0 测定要求(如加热振荡和冷却模块)而设计的定制台面布局,便于在处理复杂的温度敏感步骤时在台面上操作
  • 96阵列板规格可容纳96份样本(Axiom 基因分型)或容纳24/48份样本外加阴性对照品(CytoScan 细胞遗传学分析)
  • 先进的移液技术,可实现精准、灵活的液体处理
  • 实验室器具夹持臂可轻松处理微孔板
  • 笔记本电脑具有直观的软件界面,可为每个测定步骤提供视觉提示
仅供科研使用,不可用于诊断目的。