GeneTitan Instrument
使用 GeneTitan 仪器改造您的实验室,体验用于发现、探索和筛选的精简阵列处理的卓越能力。GeneTitan 多通道 (MC) 仪器可在同一台仪器中无缝集成杂交、洗涤和成像功能,以实现自动化阵列处理—无论您是在进行基础研究还是应用研究。
  • 可扩展—满足中通量和高通量的需求,能够以更少的资源快速获得数据。
  • 高效—将手动操作时间缩短至 30 分钟,在不到 5 分钟的时间内对阵列进行成像,并在无人照看的情况下运行过夜。
  • 灵活—支持在多个规格的阵列板上进行基因表达和基因分型研究。
  • 准确—旨在通过在相同条件下处理多份样品来提供高质量、一致的数据。
  • 适应性—通过 GeneChip ™ Command Console ™软件 (AGCC) 创建灵活的工作流程和样品配准
您想要的灵活性—多种规格和定制化的解决方案,适用于基因表达和基因分型研究
GeneTitan 仪器与高通量 (HT) 阵列板配合使用,可为微阵列处理提供自动解决方案。通过选择范围广泛的阵列板规格,您可以轻松地从全基因组 SNP 基因分型的发现过渡到与重要生物学表型(如疾病或药物应答)相关的基因表达谱的全面探索。
基因分型研究
GeneTitan 仪器与 Applied Biosystems 阵列板配合使用,可实现广泛的基因表达和基因分型研究应用范围。
自动化阵列处理
GeneTitan 仪器可在无需用户干预的情况下,帮您进行从制备样品到主要分析的实验。与目前市场上的任何其他系统不同,该仪器可自动执行所有阵列处理和板转移,从而实现全自动化的工作流程
自动化 GeneTitan 仪器能够实现
  • 降低人工和阵列成本
  • 极高的数据一致性
  • 将更多的时间用于生物学研究,而不是用于技术
通过在相同条件下处理多份样品,确保每次都能获得高质量、一致的数据
高效
对于任何微阵列平台,该仪器将 8 小时的手动操作时间缩短为只需 30 分钟,并且对样品进行多重处理时只需操作员极少的操作,从而减少对劳动力的需求,并将经验丰富的实验室人员解放出来用于从事其他更重要的事项。
极高的工作效率
仪器可在无人照看的情况下过夜运行,提供 10 倍于其他平台的工作效率。此外,独特的自动化程度意味着其具有卓越的可重现性和更高的结果可信度。
设置—加载—运行
设置—加载—运行
基因分型解决方案
通过单次检测实现卓越的准确度、工作效率和定制化
Axiom 基因分型解决方案包括 GeneTitan MC 仪器,并为广泛的应用选择提供全自动工作流程,包括全基因组关联研究 (GWAS)、复制研究、候选基因关联以及人类疾病研究和农业基因组学的目标基因分型。
GeneTitan MC 仪器的基因分型可实现
  • 较快获得数据
  • 一名科学家可处理数千份样品
  • 对基因分型过程的高度控制
减少复杂性
GeneTitan MC 仪器是罕见的能够以最少的用户操作生成稳健、可靠的基因型的平台,同时帮助降低成本和处理复杂度。Axiom 基因分型解决方案包括 Applied Biosystems 支持的手动或自动目标制备方法以及用于在仪器中制备待处理样品的自动化试剂盒。
可扩展的定制解决方案
从一套预先设计的群体特异性Axiom全基因组阵列板中选择用于遗传制图。或者,从我们的 1100 万经验证的基因组标记物数据库和您自己的测序目标标记物数据库中选择 1,500 至 260 万个 SNP,以设计您自己的定制化 Axiom myDesign™ 阵列板。
genetitan-multi-channel-instrument-workflow
一台 GeneTitan MC 仪器可让一名科学家能够管理每周超过 760 份样品的通量,每 96 份样品的手动操作时间少于 2.5 小时。
基因表达
仅需一台仪器即可进行发现、验证与筛选
使用 GeneTitan 仪器或 GeneTitan MC 仪器,您将能够在人体、模型和应用研究生物体中简化全转录组或 3' IVT 基因表达分析的阵列处理。无论您的通量需求如何,您都可以快速鉴定和验证基因表达谱,并发现生物学相关通路。
在两种 GeneTitan 仪器上进行基因表达可获得
  • 一致、可重现的数据
  • 高准确度的表达分析
  • 对结果更有信心 
最新的内容
选择最流行和广泛引用的全转录组芯片或经典的3 '为基础的设计,以便利的中高通量规格进行人、小鼠和大鼠的低成本表达谱分析。
易于使用
自动化友好型试剂盒可与预先自动化目标制备方法轻松集成。或者,设计用于手动样品检测的试剂盒也可以使您灵活地制备样品以用于更低通量的分析。
GeneTitan 仪器可生成高度可重现和一致的数据,可检测在 1.5 pM 浓度或更高浓度时的基因表达变化。
简化的软件
和易于判读的结果
GeneTitan 仪器配有常用的基于文件的命令控制台软件,可用于仪器控制。使用转录组分析控制台 (TAC) 软件进行基因表达谱分析,或者使用 Axiom 分析套件软件进行基因分型分析。
基因分型和表达解决方案
以下可用于 GeneTitan 仪器
应用产品分析软件
GWAS 和复制*
  • Axiom 全基因组阵列
  • myDesign™ 定制阵列
  • Axiom 分析套件
精细标测和候选基因*
  • Axiom myDesign™ 目标基因分型阵列
单倍型结构*
  • Axiom 基因组筛选服务
农业基因组学*
  • Axiom 全基因组牛阵列
  • myDesign 自定义阵列
3’ IVT 表达
  • HT HG-U133 + PM 阵列板
  • GeneChip 兼容软件
  • HT 人类基因组 U133 阵列板套件
  • HT MG-430 PM 阵列板
  • HT 小鼠基因组 430 阵列板套装
  • HT RG-230 PM 阵列板
  • HT 大鼠病灶阵列板
全转录组表达
  • 人类基因 1.1 ST 阵列板
  • 小鼠基因 1.1 ST 阵列板
  • 大鼠基因 1.1 ST 阵列板
仅供科研使用,不可用于诊断目的。