Axiom™ CNV 总结工具软件可对任何 Axiom 基因分型阵列进行拷贝数和杂合性丢失 (LOH) 分析。
Axiom CNV 总结工具使用强度和基因型,通过基因分型数据,计算 log2 比率和 B 等位基因频率。Axiom CNV 总结工具软件包还包括 CNV Viewer,可用于对整个基因组的拷贝数变化进行可视化显示。为了进行更全面的分析,Axiom CNV 总结工具软件文件可与 BioDiscovery Nexus Copy Number™ 软件和 PennCNV 软件兼容。
下载信息和说明
如需获取较新版本的 Axiom CNV 总结工具软件,请访问以下链接:
Windows™ 7(64 位)支持此版本。如需了解有关安装要求的信息,请点击上述链接参阅版本说明。
特点
  • 该软件可以自动计算 Axiom 基因分型实验中的 log2 比率和 B 等位基因频率
  • 简单的用户界面使您可以轻松选择用于 CNV 分析的 Axiom 数据(图 1)
  • 可在 Axiom 阵列板上选择样品作为对照组,或指定您自己的参考数据
  • Axiom CNV Viewer 可使您的数据可视化,并可放大至单个标记物以供检查
  • 可导出与 BioDiscovery Nexus Copy Number 软件和 Penn CNV 软件兼容的文件
技术文件
仅供科研使用,不可用于诊断目的。