Search Thermo Fisher Scientific
奶牛育种委员会 (CDCB) 针对在经济方面具有重要性的性状对奶牛进行遗传评估。CDCB 数据库提供了用于研究和教育的数据,包括开发有效程序来估计乳用动物的遗传价值。CDCB 导出工具是 Applied Biosystems Axiom 分析套件软件的配套软件应用程序,可导出 Axiom 阵列基因型数据并直接上传至 CDCB 数据库。
在使用 CDCB 导出工具前需要安装 Axiom 分析套件软件。Axiom 分析套件与 64 位 Microsoft Windows 10 专业版操作系统兼容。CDCB 导出工具不能用于分析来自 Applied Biosystems GeneChip Genome-Wide Human SNP Array 6.0 的数据,只能用于上传来自 Axiom 基因分型阵列的数据。
此工具需要生物信息学服务团队提供的以下三个配置文件,这些文件专门用于正在处理的 Axiom 阵列数据:
获批的 SNP 列表: | 待导出的 SNP 列表 |
---|---|
SNP 列表: | CDCB 质量标准所需的 SNP 列表 |
SNP ID: | 美国农业部 (USDA) SNP ID |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。