Search Thermo Fisher Scientific
MyGeneChip 定制阵列程序可推进您的转化研究,提供根据您的需求定制的基因表达和基因分型解决方案,让您能够从单个阵列生成高分辨率和可重现的数据。
定义您的研究重点,从人类、植物、动物或微生物基因组中选择,利用目录 GeneChip 表达阵列中的内容、您自有的 RNA-Seq 数据或两者的组合。MyGeneChip 定制阵列在 GeneChip 扫描仪 3000 7G 系统或 GeneTitan HT 微阵列系统上处理,具体取决于您选择的阵列规格。
从概念一直到设计完成,与我们的生物信息学芯片设计团队密切合作,帮助您顺利完成每一步。生物信息学芯片设计团队已开发出1,000多种定制设计(由此诞生了数百份出版物),此团队可为您提供支持,满足您的定制阵列需求(无论是标准设计还是创新技术)。
RNA 分析应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阵列类型 | 3' IVT 表达盒 | 3' IVT 表达高通量 (HT) 板 | 基因 | 外显子 | 叠瓦式 |
应用 | 基因表达 | 高通量基因表达 | 全转录本基因表达 | 选择性剪接 | 转录组比对 |
测定 | 转录本的 3' 端 | 转录本的 3' 端 | 全转录本有义链 | 全转录本有义链 | 全转录本双链 |
优势 |
|
|
|
|
|
DNA 分析应用 | ||
---|---|---|
阵列类型 | 重测序 | 基因分型 |
应用 | 重测序 | 全基因组基因分型 |
测定 | DNA 重测序 | SNP 全基因组 |
优点 | 在48小时内,生成长达 300 kb 的独特、高质量双链序列(PCR 和序列对齐较少)。 在单次实验中获取更多信息;查询多达 600 kb 的总文件,鉴别已知和新型 SNP。 "读取长度"较长,可尽量减少整理和组装时间。 利用高质量数据提高您的信心:*
*包括单倍体和二倍体数据 | 通过适用于植物、动物和微生物的单个阵列进行全基因组 SNP 分析,尽可能提高您的研究效率。 将您选择的非多态拷贝数探针平铺到 SNP 阵列上。 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。