识别 SARS-CoV-2 感染关键通路具有重要的意义,不仅有助于认识宿主与病毒之间的相互作用,还有助于转化医学研究人员获取所需信息,推动重大研究发现。 Applied Biosystems Clariom基因表达芯片是新一代转录组水平的分析工具,为认识免疫相关基因和通路并探索其潜在作用机制,提供了一条快速且可扩展的途径。
获取报价
Clariom S基因表达芯片
更快获取重要的 SARS-CoV-2 感染研究信息。
- 发现与 SARS-CoV-2 宿主应答通路有关的基因水平的标签,包括 TNF、IL-6 和 IL-1B 等免疫和炎症相关的信号通路
- 优化的基因水平估计,主要针对受可变剪接影响最小的外显子
- 相比靶向 RNA-seq,缩短了数据分析的时间
- 适用于多种研究样品类型
- 总 RNA 样品起始量低至 100 pg
Clariom D基因表达芯片
深入进行转录组分析,加速发现 SARS-CoV-2 感染研究的生物标志物。
- 在整个转录组的基因水平和外显子水平上快速识别复杂的宿主应答标签。基于 16 个公共数据库和 >540,000 个转录本开发而成。
- 快速发现编码和长非编码基因、外显子和剪接变异体
- 检测罕见的低表达转录本,而RNA-seq是检测不到这类转录本的
- 轻松快速生成高保真度的生物标志物
- 对于不同的研究样本类型,包括血液、细胞和新鲜/冷冻组织来说,均仅需 100 pg的RNA
Clariom GO Screen基因表达芯片
大规模样品分析的高通量、低成本解决方案。由经认证的服务商提供服务,加快了获取结果的速度。
- 与其它靶向技术相比,Clariom GO Screen基因表达芯片将直接的基因表达测量提高了 20 倍
- 评价细胞对 SARS-CoV-2 感染的应答,这对于候选药物的鉴定是必需的
- 可直接使用细胞裂解液进行检测
- 由经认证的服务商全面提供服务
TAC 软件
Transcriptome Analysis Console(TAC)软件可在数小时内快速完成分析,获取检测结果
- 软件免费提供
- 关注感兴趣的基因或通路。在生物通路的背景下可视化结果。
- 简便易用。为生物学家或临床研究者设计的直观的数据分析软件解决方案。
- 探索编码和非编码数据之间的相互关系
- 易于可视化和解释复杂的可变剪接事件和已知的异构体
- 为生物信息学家提供高级功能
- 在同行评审文献中被引用超过600 次