Search Thermo Fisher Scientific
除了针对寡核苷酸、引物、探针和基因的定制合成选择外,Thermo Fisher Scientific 还提供一系列其他高品质预设计的 DNA 引物和寡核苷酸。这些产品包括随机引物、Oligo(dT)引物、用于测序的基因特异性引物,正向和反向测序引物和试剂盒,以及用于评估表达图谱的 MegaPlex Rt 引物和 Megaplex 引物库。
我们预设计的预制产品,通常用于各种分子生物学和基因组应用,包括表达分析、基于 RNAi 的研究、表观遗传研究和下一代测序。
这些是具有随机碱基序列的短寡脱氧核糖核苷酸(通常为 [d(N)6]),通常称为随机引物或六聚体。这些通常用于引发具有或不具有 poly(A)的 mRNA,用于 cDNA 合成。这些引物适用于使用含有 DNA 模板的 Klenow 片段进行 DNA 合成,或者使用含有 mRNA 模板的逆转录酶进行 cDNA 合成。
通常,Oligo(dT)引物是 12-20 个脱氧胸腺嘧啶核苷酸链,其与真核细胞 mRNA 的 poly(A)尾发生特异性结合。其为构建 cDNA 文库的理想选择,推荐使用 Superscript IV RT作为逆转录酶(RTs)。
预设计的引物池有助于生成全面的表达谱,特别是在分析灵敏度至关重要的情况下。MegaPlex RT 引物结合 Megaplex 引物库显著增强了检测低水平表达 MicroRNA 的能力,输入总 RNA 低至 1 ng。
这些是具有随机碱基序列的短寡脱氧核糖核苷酸(通常为 [d(N)6]),通常称为随机引物或六聚体。这些通常用于引发具有或不具有 poly(A)的 mRNA,用于 cDNA 合成。这些引物适用于使用含有 DNA 模板的 Klenow 片段进行 DNA 合成,或者使用含有 mRNA 模板的逆转录酶进行 cDNA 合成。
通常,Oligo(dT)引物是 12-20 个脱氧胸腺嘧啶核苷酸链,其与真核细胞 mRNA 的 poly(A)尾发生特异性结合。其为构建 cDNA 文库的理想选择,推荐使用 Superscript IV RT作为逆转录酶(RTs)。
预设计的引物池有助于生成全面的表达谱,特别是在分析灵敏度至关重要的情况下。MegaPlex RT 引物结合 Megaplex 引物库显著增强了检测低水平表达 MicroRNA 的能力,输入总 RNA 低至 1 ng。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。