Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems 的 TaqMan 预混液已优化,适用于各种研究和发现阶段的生物制药应用。根据您的靶标(RNA或DNA)、应用、测试形式和多重需求选择合适的预混液。对于大多数 qPCR 研究应用,我们建议使用 TaqMan Fast Advanced 预混液或 TaqMan Fast 型病毒1步法预混液
|
|
|
主要应用 |
|
|
靶标 | DNA,包括 cDNA | RNA |
浓度 | 2X | 4X |
多重和惰性参比染料 | 包含ROX: 多达2个靶标 | 2种版本可供选择: 包含ROX: 多达3个靶标 无 ROX: 3或更多靶标 |
循环模式/运行时间 | 更快捷:约40分钟 标准:约50分钟 | 更快捷:约60分钟 标准:约90分钟 |
残留污染控制 | 2种版本可供选择: | |
反转录酶 | 单独购买 SuperScript IV VILO 预混液,在 qPCR 前使用 | 预混液中包含耐热性 MMLV RT |
检测建议 | ||