SYBR Green 实时荧光定量 PCR 预混液
作为 SYBR Green 染料定量 qPCR 领域的开拓者,多年来,我们已将 SYBR Green 预混液配方发展成了高度一致且可靠的预混液,提供了出色的灵敏度和特异性。
我们新配制的 PowerTrack SYBR Green 预混液经优化,能通过可选的样本跟踪染料减少移液错误,从而提高效率,并通过配合宽泛的引物 Tₘ 范围,可尽量减少引物的优化需求。
PowerTrack SYBR Green 预混液
  查询价格或立即订购
化学试剂
SYBR Green 2 步法
靶标输入
cDNA
浓度
2X
多重和惰性参比染料
包含ROX:1个靶标
循环模式/运行时间
更快捷:~30 min
标准:约60分钟
残留污染控制
包含 UNG
反转录酶
单独购买 SuperScript IV VILO 预混液,在 qPCR 前使用
检测建议
序列检测引物
索取样品
注意:当您需要长达72小时的台式稳定性时,请将PowerUp SYBR Green 预混液高容量 RNA 至 cDNA 试剂盒逆转录酶配套使用。