从实时荧光定量PCR基因表达实验的Ct分析到 Applied Biosystems™ TaqMan SNP检测数据的等位基因簇分析、CNV拷贝数测定,再到HRM曲线的生成,我们开发的软件可以让您轻松分析实时荧光定量PCR(qPCR)仪器的数据。 同时,为在 Applied Biosystems™ qPCR研究使用仪器上与Applied Biosystems™ TaqMan检测试剂盒配合使用,我们的所有分析工具均已进行优化。
Applied Biosystems基因表达分析
DataAssist 软件
DataAssist™ 软件是一款易于使用的免费数据分析工具,该工具运用比较 Ct (ΔΔCt) 法快速、准确地对大量基因和样品中的相对基因表达进行定量分析。
ExpressionSuite 软件
 ExpressionSuite™ 软件是一款易于使用的免费数据分析工具,该工具运用比较 Ct (ΔΔCt) 法快速、准确地对大量基因和样品中的相对基因表达进行定量分析。
Applied Biosystems基因分型分析
TaqMan Genotyper软件
TaqMan Genotyper软件是一款免费的SNP基因分型数据分析工具,可以与TaqMan SNP基因分型试剂盒(预设计、定制和DME)一起使用,后者有48、96、384孔微量滴定板及TaqMan OpenArray™基因分型检测板等形式。
CopyCaller软件
CopyCaller™软件是一款易于使用的免费软件包,用于根据使用 TaqMan 拷贝数检测生成的数据分配目标拷贝数。
AlleleTyper 软件
AlleleTyper™软件是一款免费、易用的在线工具,用于测定样品中的单倍型。 AlleleTyper软件通过简单几个步骤即可快速分析您的 Genotyper和CopyCaller数据,从而根据您的技术参数为您的研究测定星号等位基因结果。
高分辨率熔解 (HRM) 软件,
一个 Applied Biosystems 分析模块
高分辨率熔解 (HRM) 分析是一种后PCR分析方法,用于鉴定核酸序列中的变异。 Applied Biosystems™ HRM 分析模块是一种快速、强大、灵活的在线数据分析解决方案的一部分,该解决方案提供了用于qPCR数据分析的在线工具包。
高分辨率熔解 (HRM) 软件 v3.1
高分辨率熔解 (HRM) 分析是一种后PCR分析方法,用于鉴定核酸序列中的变异。 高分辨率熔解软件 v3.1 是一款全新升级的HRM数据分析工具。该桌面软件可与 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3、QuantStudio™ 5、StepOnePlus™ 和 7500 Fast 仪器配合使用。
高分辨率熔解 (HRM) 软件 v3.0
高分辨率熔解 (HRM) 分析是一种后PCR分析方法,用于鉴定核酸序列中的变异。 高分辨率熔解软件v3.0是一款全新升级的HRM数据分析工具。
高分辨率熔解 (HRM) 软件 v2.0
注意: v2.0 与 Applied Biosystems™ 7900HT Fast 实时荧光定量PCR仪器配合使用。
高分辨率熔解曲线 (HRM) 分析是一种后PCR分析方法,用于鉴定核酸序列中的变异。
TaqMan突变检测软件
该款免费工具可测定采用 castPCR™ 技术的 TaqMan 突变检测试剂盒运行的样品的突变状态和突变百分比。
Applied Biosystems 实时荧光定量PCR引物和qPCR探针设计
Primer Express 软件
Primer Express™ 软件帮助您设计实时定量 PCR 引物和探针,支持使用 TaqMan 探针和 SYBR™ Green I 染料检测进行等位基因 (SNP) 识别和基因表达定量。
TaqMan蛋白质检测分析
ProteinAssist 软件
一款用于分析 TaqMan 蛋白质检测所生成数据的免费工具。 该软件可快速计算目标蛋白的相对数量。
Protein Thermal Shift 软件
为了满足蛋白熔解曲线实验的数据分析要求,我们开发了 Protein Thermal Shift 软件,用于分析直接来自 Applied Biosystems™ 实时荧光定量 PCR 仪器文件的蛋白熔解曲线荧光读数。  该软件使研究人员可以轻松地将不同检测条件或配体之间的 Tm 偏移值与参考样品进行快速对比,提供工具对与靶标蛋白结合的蛋白或配体保持稳定(或去稳定)的条件进行筛选并鉴别。
Applied Biosystems存在/缺失分析
存在/缺失分析软件,
一个 Applied Biosystems分析模块 
存在/缺失实验是一种终点实验,实验数据将在PCR过程结束时进行收集,且反应表征通过PCR结束时累积的靶标数量确定。
Applied Biosystems™ 存在/缺失分析软件模块是一种快速、强大、灵活的在线数据分析解决方案的一部分,该解决方案提供了用于qPCR数据分析的在线工具包。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。